Nicolet iS50 FTIR 분광분석기 개요
분석 실험실 워크플로우를 위한 확실한 결과
용도에 따른 액세서리 및 통합 소프트웨어를 특징으로 하며, 다기능 물질 분석 워크스테이션을 구성하는 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 분광분석기를 사용하여 분석 작업의 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.
높은 유연성을 갖도록 설계된 Nicolet iS50 FTIR 분광분석기는 간단한 FTIR 벤치를 원적외선에서 가시광선에 이르는 스펙트럼을 획득할 수 있는 완전 자동화된 멀티-스펙트럼 시스템으로 업그레이드할 수 있습니다. 버튼 하나로 새로운 ATR, Raman 및 NIR 모듈을 시작할 수 있으며 수동으로 시스템 구성 요소를 변경할 필요없이 이러한 기술을 사용할 수 있습니다.
Nicolet iS50 FTIR 분광분석기 특징
Nicolet iS50 FTIR 분광분석기는 이중 소스를 사용할 수 있어 수명이 긴 Polaris 적외선 소스와 텅스텐-할로겐 백색 광원 모두를 제공합니다. 다양한 액세서리를 완벽하게 지원하여 분석 대상에 필요한 유연성을 제공합니다. Nicolet iS50 FTIR 분광분석기의 다른 특징은 다음과 같습니다.
  • 메인 시료 컴파트먼트의 3가지 검출기
  • 고분해능 표준
  • 검증 휠 표준
  • 전체 금 소재 광학부 표준(알루미늄 사용 가능)
  • 전동 휠에 장착된 중성 밀도 에너지 스크린(표준)
  • 퍼지 셔터(purge shutter) 옵션
  • 전동식 광학 필터 휠 옵션
  • 전동식 편광기 옵션
  • 조준 또는 집속 방출 포트
Nicolet iS50R 연구용 FTIR 분광분석기 개요
고급 물질 분석을 위한 최첨단 설계
첨단 분광 연구를 위해 설계된 Thermo Scientific Nicolet iS50R 연구용 FTIR 분광분석기를 사용하여 탁월한 유연성과 성능으로 새로운 물질의 특성을 분석할 수 있습니다. 신호의 진폭과 위상을 조절하고 고급 연속 스캔, 시간 분해능 스텝 스캔 또는 이중 채널 분광법 응용을 수행합니다. Vectra-Piezo 시리즈 인터페로미터로 설계된 Nicolet iS50R PM 분광분석기는 실험실 진동과 음파 잡음에 취약한 에어-베어링 또는 기계적 인터페로미터에서는 불가능한 정밀도와 신호 대 잡음비를 제공합니다.
Nicolet iS50R FTIR 분광분석기 특징
최첨단 이중 소스, 삼중 광학 검출기 및 여러 내장된 디지타이저를 장착한 연구용 분광분석기인 Nicolet iS50R 연구용 FTIR 분광분석기는 고급 연구 목표를 달성하는 데 필한 정밀도와 유연성을 갖추고 있습니다. Nicolet iS50R FTIR 분광분석기의 다른 특징은 다음과 같습니다.
  • 스텝 스캔 제어 시스템 및 SST 전자 장치
  • 빠른 키네틱스를 위한 신속한 스캐닝
  • 0.09cm-1 분해능
  • 터치 포인트 1회 터치 샘플링 작동
  • 정렬된 장착 플레이트 전/후방
  • 고속 USB 2.0 인터페이스
  • 내장형, 광범위 다이아몬드 ATR
  • 모든 스마트 액세서리 및 기타 제품과의 호환성
  • 2개의 추가 빔 스플리터용 내부 저장소
Nicolet iS50 및 iS50R FTIR 분광분석기 기능
다양한 모듈과 액세서리로 FTIR 분석 수준을 뛰어넘는 작업을 수행할 수 있습니다
시장의 요구 사항이 증가함에 따라 Nicolet iS50 분광분석기의 기능도 향상되고 있습니다. 현미경 구조, 유기 박막, 신속한 반응 또는 새로운 광원을 연구하는 데 있어 Nicolet iS50 분광분석기는 현재와 미래의 연구를 가능하게 합니다. Thermo Scientific 스마트 액세서리처럼, Nicolet iS50 FTIR 분광분석기 및 Nicolet iS50R 연구용 FTIR 분광분석기 모두에 대해 다음의 옵션 모듈로 제품을 보강할 수 있습니다.
빌트인 중적외선 및 원적외선 기능 다이아몬드 ATR 견고하고 빠르며 언제나 사용 가능합니다. iS50 ATR을 사용하여 분말, 액체, 젤 및 페이스트를 별도의 설정 없이도 분석할 수 있습니다. 모든 반사 광학과 자체 검출기를 통해 중적외선 및 원적외선 분광분석기로 유기 및 무기 물질을 분석할 수 있습니다. iS50 ATR은 다른 분석을 위해 기본 시료 컴파트먼트를 사용하지 않으므로 액세서리를 교환할 필요가 없으며 시스템 씰(seal)이 손상되지 않습니다.
Automated Beamsplitter Exchanger(ABX) Nicolet iS50 ABX Automated Beamsplitter Exchanger를 사용하여 분석을 자동화할 수 있습니다. Nicolet iS50은 터치 포인트를 한 번 눌러 기기를 설정할 수 있습니다. 이제 시료를 로딩하고 기기를 작동시켜 근적외선, 중적외선, 원적외선으로 결정도, 벌크 분석, 식별 등의 완전한 분석을 수행할 수 있습니다.
시료 컴파트먼트 Raman 액세서리 Raman 액세서리는 시료 컴파트먼트 장착 모듈에서 맵핑 및 웰 플레이트 스크리닝 등의 추가 기능을 제공합니다. 이제까지 실험실 Raman 분석이 이렇게 다양하고 비용 효율적이며 사용이 간편하도록 제공된 적은 없었습니다.
적분구(Integrating Sphere) 및 광섬유가 연결된 NIR 모듈 NIR 모듈은 구체와 광섬유 옵션을 하나의 소형 장치에 통합하여 한 번의 터치로 수집을 시작하고, 전처리 없이 시료를 용기에서 분석하며 이종 고체로부터 일관된 스펙트럼을 얻고, 고체 및 액체의 시료 분석을 원위치(in situ)에서 처리하는 등 다양한 기능을 제공합니다.
TGA-IR 액세서리 재료 실험실을 위한 일상적인 역배합(deformulation)을 수행할 수 있습니다. 물질에서 더 많은 정보를 추출하고, Mercury TGA 소프트웨어를 통해 빠르고 일관된 결과를 쉽게 얻을 수 있으며, ATR을 통해 프로브 시작 및 잔류 물질을 사용하여 그림을 완성할 수 있습니다.
GC-IR 모듈 입체 화학과 미량 화학 물질을 고유하게 식별합니다. iS50 GC-IR 모듈과 Thermo Scientific OMNIC Mercury GC 소프트웨어를 사용하여 최소한의 노력으로 정성적이고, 이성질체에 특화된 분석을 수행할 수 있습니다. 업계 표준인 Thermo Scientific Dionex Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템 소프트웨어를 사용하여 자동시료주입기를 구동하고 GC-FID 및 GC-IR 검출을 동시에 수행하여 생산성을 더욱 높일 수 있습니다. Nicolet iS50의 다른 기능을 추가하여 궁극적인 법의학 실험실 워크스테이션인 Raman, ATR, GC 모두를 분광분석기에 통합할 수 있습니다.
새로운 API를 만들거나 불법 약물을 식별하거나 적합한 폴리머 혼합물을 찾는 경우, Nicolet iS50 FTIR 분광분석기를 사용하여 시료 분석을 수행할 수 있습니다. 이와 같은 일체형 물질 분석 워크스테이션은 다음 용도에 적합합니다.
  • 폴리머 및 고무 - 원터치 방식으로 물질 ID, 혼합, 형태, 키네틱스 및 다중 작업을 단일 워크스테이션에서 실행 가능
  • 법의학 - 작은 공간을 차지하는 기기에서 두 가지 Class-A SWGDRUG 분석법을 수행할 수 있고, 이성질체 물질의 GC-IR 분석을 한 번의 작업으로 간소화
  • 제약 - 통합형 시스템을 통해 제형 및 다형체를 분석하고, 프로세스 또는 로딩-도크용 QA/QC 방법을 검증 및 배포
  • 안료, 페인트 및 잉크 - 유기 베이스에서 무기 충전제와 첨가제를 찾고 조성을 시각적인 색상으로 상관관계화
  • 식품, 향료, 오일 - 이성질체의 향료 및 향미를 식별하고 수분, 지방, 단백질, 씨앗 추출 오일을 분석
  • 일반 실험실 - 작은 점유 공간에서 여러 기술을 사용하여 복잡한 분석을 한 번의 터치로 제공하고 일관성과 실험실 성능 향상
동영상
자료