Search Thermo Fisher Scientific
연구용 시스템의 성능, 감도와 함께 산업용 분석기의 견고함을 모두 얻을 수 있습니다. Thermo Scientific Nicolet iG50 FTIR 분광분석기는 업계 최고의 연구개발용 분광분석기인 Thermo Scientific Nicolet iS50의 프리미엄급 성능을 더 강력하고 사용자에 맞게 구성 가능한 산업용 FTIR 플랫폼으로 확장하였습니다. 이 시스템은 구성 변경이 쉽고, 소형이며, 랙에 장착할 수 있습니다. 또한 고객의 프로세스 모니터링에 쉽게 통합할 수 있도록 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이러한 점에서 Nicolet iG50 분광분석기는 OEM 통합을 위한 이상적인 선택입니다.
Nicolet iG50은 연도 배출가스 및 기타 화학 공정 가스 응용 분야의 휘발성 유기 화합물(VOC)분석, 연속 배출량 모니터링(CEM) 등 가장 넓은 범위의 까다로운 응용 분야에 걸맞는 높은 성능을 제공합니다. 교환 가능한 광학 및 샘플링 인터페이스 모듈을 갖춘 Nicolet iG50 시스템은 산업 공정 모니터링 용도의 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 또한 Nicolet iG50 시스템은 일반적인 형식과 워크플로우를 통해 실험실에서 공장까지 연속성을 제공하므로 공장 문제를 해결할 때 실험실 지원이 가능합니다.
까다로운 응용 분야에 적합한 Nicolet iG50은 급격한 가스 샘플 스펙트럼 대역을 간섭종에서 분리하는 데 필요한 높은 스펙트럼 분해능을 제공합니다. 뛰어난 신호 대 잡음(S/N) 성능을 통해 ppm 이하 수준의 최소 검출 한계(MDL, minimum detectable limit)를 지원하는 동시에 퍼센트 수준의 고농도 성분을 측정할 수 있습니다. 분광분석기의 고속 스캔 기능을 활용하여 고속 과도(transient) 이벤트에 대한 특성을 분석할 수 있습니다. 소형 스테인리스강 광학 인클로저는 표준 19인치 6U 산업용 랙에 장착되어 제조 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다. Nicolet iG50 FTIR 분광분석기의 다른 특징은 다음과 같습니다.
Nicolet iG50 FTIR 분광분석기의 강력한 모듈식 설계를 통해 공정 액체 및 가스 측정, 휘발성 유기 화합물(VOC) 분석, 연속 배출량 모니터링(CEM) 및 앳라인 필름 분석 등 다양한 종류의 까다로운 산업 공정 모니터링 용도에 적합합니다.