Search Thermo Fisher Scientific
개요
Thermo Scientific MAX-Bev CO₂ 순도 모니터링 시스템은 최첨단 FTIR 기술을 사용하여 모든 가스 불순물에 대한 탄산화 스트림을 분석할 수 있도록 설계된 완전 자동화된 시스템입니다.
MAX-Bev CO₂ 순도 모니터링 시스템은 International Society of Beverage Technologists(ISBT)* 에서 규정한 대로 CO₂절대 순도 및 ppb 수준까지 20개 이상의 불순물을 동시에 정확하게 측정할 수 있습니다. 이와 같은 세련된 설계를 통해 제로 가스와 검증 가스를 비롯한 공정의 모든 지점(공급 탱커, 사전 및 사후 여과)에서 유입되는 공정 가스 스트림을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
*MAX-Bev를 통해 산소를 검출할 수 없습니다.
MAX-Bev CO₂ 순도 모니터링 시스템을 사용하면 대형 전면 패널 터치스크린 또는 키보드를 통해 전체 소프트웨어 제어 기능이 유지됩니다. 데이터 로깅을 위한 공통 통신 프로토콜은 기존 플랜트 설계와 쉽게 통합하기 위해 사용되며, Bev-gas에서 관찰되는 불순물은 빠르게 검출, 규격화 및 정량화됩니다. 또한 MAX-Bev CO₂ 순도 모니터링 시스템은 쉽게 생성할 수 있는 분석 인증서를 제공하며 불순물과 관련된 탄산화 가스 분석이 필요한 모든 경우에 적합한 시스템입니다.