Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Antaris IGS 가스 분석기는 다양한 가스 응용 분야를 위한 유연하고 강력한 전용 분석기입니다. 산업 분야 마켓 리더(market leader)의 피드백으로 개발되어 특정 가스 분석 요구를 해결하며, 이 멀티-구성요소 가스 분석기는 공장과 공정 환경에서의 사용을 위해 특별히 설계된 패키지로 연구 목적(research grade)으로 사용하기에 충분한 성능, 속도, 감도를 제공합니다.
Antaris IGS 가스 분석기는 보정 및 안정성, 고속 데이터 획득에서 높은 성능을 제공하며 신뢰할 수 있는 결과를 신속하게 제공합니다. 산업용 랙 장착 및 테이블 탑 구성, 그리고 유연한 가스 셀 구성 및 다중 검출기 옵션을 통해 분석기를 사용하여 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Antaris IGS 가스 분석기의 Thermo Scientific RESULT 소프트웨어는 일상적 분석, 분석법 개발, 분석법 이전, 작동 설정 및 데이터 분석을 위한 사용이 간편한 도구를 제공합니다.
Antaris IGS 가스 분석기는 반도체 제조 분야의 초고순도 특수 가스, 연소 배기 가스, 산업 배기 가스 및 독성/오염 물질, 바이오 가스, 수소 및 기타 재생 에너지 연료의 모니터링 등의 여러 FTIR 가스 분석 응용 분야에 사용하기 적합합니다.
FTIR 산업용 가스 분석 관련 자료
배기 가스 분석, 연속 배기 가스(CEM) 모니터링 및 고순도 가스 평가를 위한 FTIR 기반 기법, 웨비나 및 애플리케이션에 대해 알아보십시오.