Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific MAX-iAQ는 습도가 높은 환경에서도 미량 화합물의 저농도 검출을 위한 완전 자동화된 20포인트 대기 모니터링 솔루션입니다. MAX-iAQ 시스템은 짧은 사이클 시간을 유지하면서 첨단 Thermo Scientific StarBoost 기술을 사용하여 1~100가지 이상의 화합물을 단 자릿수 ppb로 정량할 수 있습니다. 따라서 MAX-iAQ는 일반적으로 속도가 더 느리고 감도가 높으며 유지 비용이 많이 드는 기존의 기체 크로마토그래피 기반 시스템에 대한 이상적인 대안이 될 수 있습니다.
MAX-iAQ는 동적 경고 기능, 사용자 정의 가능 시퀀싱, 원격 모니터링 및 표준 데이터 게시 및 보고 기능을 통해 사용자의 개입이 거의 없이 연속 모니터링이 가능하도록 설계되었습니다. 공장 출하 시 완전한 솔루션을 제공하기 위해 몇 가지 인클로저 옵션을 사용할 수 있습니다.
MAX-iAQ 시스템의 포괄적인 설계는 온도 제어 랙, 통합 시료 멀티플렉서, 산업용 컴퓨터 및 공장 통신을 용이하게 하는 인터페이스 하드웨어를 갖추고 있습니다. 통합 멀티플렉서는 샘플링 및 바이패스 펌프를 통합하여 모든 채널에서 연속적인 시료 흐름을 가능하게 합니다. deuterated triglycine sulfate(DTGS) 검출기를 사용하여 거의 모든 유기 또는 무기 화합물을 두 자릿수 ppb 미만으로 검출하거나 중적외선 스펙트럼을 획득하고 정량화할 수 있으며, 이 시스템의 옵션인 StarBoost Enhanced Optical Technology로 구성하여 검출 한계를 더욱 낮출 수 있습니다. 최소한의 유지관리만으로 10년 이상 작동하도록 설계된 시스템의 FTIR 분석기는 공장에서 보정이 완료되며 재보정 없이 수명 기간 동안 지속적으로 작동합니다. 필요한 경우 시스템은 인증 목적(QA/QC)을 위해 보정 실린더를 추가하거나 새로운 분석물에 대한 새 보정을 생성할 수 있습니다.
MAX-iAQ 대기 모니터링 시스템은 실내 환경 건강 및 안전 모니터링, 무균실 모니터링을 포함한 여러 산업 및 응용 분야에서 대기 분석을 위해 설계되었습니다.
FTIR 산업용 가스 분석 리소스
배기 가스 분석, 연속 배기 가스(CEM) 모니터링 및 고순도 가스 평가를 위한 FTIR 기반 기법, 웨비나 및 애플리케이션에 대해 알아보십시오.