Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 분광분석기를 사용하여 실험실 생산성을 높이고 고품질의 스펙트럼 데이터를 신속하게 수집할 수 있습니다. 터치 패널을 통해 사용자의 숙련도에 상관없이 까다로운 샘플을 신속하게 분석할 수 있으며 멀티 컬러 LED 스캔 표시줄(scan bar)은 사용자에게 기기가 유휴(idle), 수집(collect) 또는 경고(alert) 모드에 있는지에 대한 신속한 피드백을 제공합니다. 내장된 Thermo Scientific LightDrive 광학 엔진의 스펙트럼 성능을 사용하여 미지의 오염 물질을 식별하고 실패 분석을 수행하며 혼합물을 정확하게 분석할 수 있습니다. 광원, 레이저 및 인터페로미터(interferometer)에 대해 10년 보증을 제공하기 때문에 다른 어떤 제품보다 오랜 기간 안심하고 사용할 수 있습니다.
다중 구성 요소 시료를 정확하게 식별합니다. 고급 LightDrive 광학 엔진 기술로 더 높은 스펙트럼 분해능(0.25 cm-1)과 신호 대 잡음비(50,000:1)를 제공하여 잠재적인 오염물을 식별하거나 소량으로 존재하는 이물질을 식별할 수 있습니다.
데이터 재현성을 개선합니다. 최첨단 적외선 광원은 핫스팟 번짐 현상을 제거하여, 특히 감쇠전반사(ATR, attenuated total reflectance) 액세서리를 통해 더욱 일관된 스펙트럼 데이터를 제공합니다.
워크플로우 생산성을 간소화합니다. 멀티 컬러 LED 터치 패널은 생산성 향상을 위해 기기 상태에 대한 시각적 피드백을 제공합니다(대기, 스캔, 경고). 시스템 성능 검증(SPV)을 통해 일상적인 결과를 신뢰할 수 있습니다.
유지 비용을 절감합니다. 광원, 레이저 및 인터페로미터에 대한 10년 보증으로 장기간 안심하고 사용이 가능하며, LightDrive 인터페로미터는 현재 인터페로미터 기술과 비교하여 상대적으로 5배 더 높은 수명을 제공하여 부품 교체의 필요성 최소화.
언제 어디서나 데이터를 공유할 수 있습니다. 클라우드 기반 FTIR 분광분석기를 사용하여 Thermo Fisher Cloud에 데이터를 업로드하십시오. 학생들은 개인용 PC, Apple 컴퓨터, Android 또는 iOS 장치에서 Thermo Scientific OMNIC Anywhere App을 사용하여 다른 기기에서도 데이터 업로드, 분석 및 공유가 가능합니다. 모든 Thermo Fisher Cloud 계정에는 10GB의 무료 저장 공간이 제공됩니다.
규정을 준수해야 합니다. IQ/OQ(설치 및 운영 자격), 유럽 약전(Ph.Eur.), 미국 약전(USP), 일본 약전(JP) 및 중국 약전(CP)을 위한 완전 자동화된 검증 테스트 절차가 제공되며, 21 CFR Part 11 준수 및 데이터 보안 패키지도 이용 가능합니다.
새로운 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다. Nicolet iS20 FTIR 분광분석기는 까다로운 시료 요구에 대응할 수 있도록 Thermo Scientific 스마트 액세서리, 시판되는 타사 액세서리, TGA-IR 모듈 및 외부 현미경과 호환됩니다.
더 많은 미지의 물질 식별: 수상 경력을 자랑하는 Thermo Scientific OMNIC 소프트웨어는 OMNIC Specta 소프트웨어와 함께 친숙한 인터페이스를 제공하며, 현재는>9,000개가 넘는 화학 물질에 대한스펙트럼 라이브러리를 포함하여 더욱 개선된 성능과 함께 혁신적인 다중 성분 검색 절차를 통해 미지의 물질을 신속하게 식별 가능합니다.
문제를 신속하게 해결합니다. Nicolet iS20 FTIR 분광분석기는 조직이 단순한 터치 패널이 통합되어 있어 입고 물질을 빠르게 식별하고 확인하여 생산 라인의 가동 중지 시간을 방지하고 실패, 오염물질 및 결함 분석을 수행할 수 있습니다.
안전하게 보관하십시오. 규제 대상 실험실은 제공하는 결과에 대한 절대적인 확신을 가지고 있어야 합니다. 검증된 소프트웨어 전체 제품군과 혁신적인 Audit Manager 규정 준수 패키지를 갖춘 Nicolet iS20 FTIR 분광분석기는 Ph. Eur., USP, JP 및 CP 기기 인증을 준수하도록 지원합니다.
학생들에게 영감을 주세요! 간편한 작동을 위해 설계된 Nicolet iS20 FTIR 분광분석기는 초급 사용자에게 자신감을 심어주어 학생들이 업계로 진출할 때 접하게 될 기술을 미리 준비할 수 있도록 도와줍니다. OMNIC Anywhere 클라우드 기반 소프트웨어를 통해 학생들은 실험실에서 먼 곳에서도 데이터를 업로드, 공유 및 분석할 수 있습니다.
환경분야 미세 플라스틱 분석
적외선 분광법을 통해 플라스틱 입자의 기원, 흡착된 화학물질 그리고 환경에서 발견되는 잠재적 독성에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.