Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific EMS-10 연속 배출량 모니터링 시스템은 완전 자동화된 FTIR 기반 가스 및 배출 모니터링 시스템입니다. 통합된 Thermo Scientific MAX-iR FTIR 가스 분석기는 액체 질소를 사용하지 않고도 많은 화합물을 동시에 정확하게 분석 및 보고할 수 있습니다. Thermo Scientific의 특허 받은 StarBoost 광학 강화 기술을 사용하여 시스템을 구축하면 단 자릿수 ppb 검출 한계에 도달할 수 있습니다. 통합 멀티플렉서는 제로 가스, 보정 가스 및 최대 4가지 시료 가스 스트림을 포함하는 모든 가스 흐름을 제어합니다.
규제 검증 연구의 경우, 보정 가스를 통합 멀티플렉서에서 희석하여 단일 보정 표준에서 필요한 농도를 달성할 수 있습니다. 모든 데이터 수집, 데이터 분석, 시스템 제어, QA/QC 절차 및 배기 가스 보고는 MAX-Acquistion 제어 소프트웨어 내에서 자동으로 수행되며 대형 전면 패널 터치 스크린에서 볼 수 있습니다.
EMS-10은 사용자의 개입이 거의 또는 전혀 없는 완전한 규정준수 CEMS(연속 배출량 모니터링)로 작동하도록 설계되었으며, 하루 중 시간에 따라 달라질 수 있는 사용자 정의 가능한 시퀀싱, 원격 제어, 표준 데이터 게시 및 보고 기능을 제공합니다. 알람 기능, 선제적 유지보수 경고, 직관적인 터치스크린 인터페이스를 통해 사용자에게 필요한 통찰력을 제공하며, 높은 배기 가스 또는 데이터 품질 문제에 빠르게 대응할 수 있습니다.
EMS-10은 모든 시료 채널에서 연속 흐름을 위한 가열식 미립자 필터, 가열식 샘플링 펌프 및 가열식 바이패스 펌프를 활용하여 고온 및 습식 시료를 처리할 수 있습니다. 공장 인터페이스 모듈은 유량 모니터 또는 산소 분석기와 같은 외부 센서의 신호를 통합하고 알람을 트리거하기 위해 유연한 I/O 기능을 제공합니다. 공장 출하 시 완전한 솔루션을 제공하기 위해 몇 가지 인클로저 옵션을 사용할 수 있습니다.
EMS-10은 열 촉매 산화제, 연소 및 소각용 배기가스, 수성 및 패킹 베드 스크러버, 반도체 저감 시스템(공장 전체 및 사용 지점(POU) 모두 포함), 시멘트 및 석회 가마 등 거의 모든 배기가스 모니터링 용도에 적합합니다.
FTIR 산업용 가스 분석 관련 자료
배기 가스 분석, 연속 배출량 모니터링(CEM) 및 고순도 가스 평가를 위한 FTIR 기반 기법, 웨비나 및 애플리케이션에 대해 알아보십시오.