Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Antaris MX FT-NIR Process Analyzer가 있으면 산업용 통합 통신 및 광섬유 동시 멀티플렉싱 기술을 통해 물질이나 공정을 원격으로 모니터링하고, 실시간 피드백과 제어를 구현할 수 있습니다. Antaris MX FT-NIR Process Analyzer는 사용 현장 물질 분석과 온라인 공정 모니터링 응용 분야를 위해 완전하고 용도에 부합하는 광섬유 인터페이스 솔루션을 제공합니다.
이 사용하기 쉬운 NIR 분석기가 있으면 여러 지점에서의 단일 공정을 모니터링하거나 동시에 여러 공정을 모니터링할 수 있습니다. Antaris MX Process Analyzer는 공정 스트림에서 프로브를 제거하지 않아도 되도록 자동 백그라운드 수집 기능을 사용합니다. 이에 따라 물질을 중단 없이 계속해서 분석할 수 있습니다.