Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Evolution 분광광도계로 UV-Vis 경험을 혁신하십시오. 간소화된 작업 흐름, 고급 기술, 다양한 액세서리는 신뢰할 수 있는 고품질 결과를 지속적으로 제공합니다.
Evolution 분광광도계는 간단한 측정부터 정교한 연구에 이르기까지 믿을 수 있고 정확한 결과를 제공합니다. 간단한 사용자 인터페이스로 측정 중에 사용자에게 프롬프트를 제공하고, 완벽한 솔루션으로 규정 준수 요건을 충족할 수 있습니다.
차세대 Evolution UV-Vis 분광광도계는 믿을 수 있고, 기능이 다양한 하드웨어와 배우기 쉽고, 사용이 편리한 Thermo Scientific Insight Pro Software로 구성되었습니다. 분석 도구를 사용하여 측정하려는 다양한 결과를 쉽게 얻을 수 있도록 설계했습니다.
솔루션 기반 접근 방식으로 최신 요구 사항을 충족합니다.
신뢰할 수 있고 다기능적인 하드웨어
소프트웨어 파트너
Evolution 분광광도계에는 고성능 광학 설계, 다용도 Insight Pro 소프트웨어 패키지, 매우 까다로운 응용 분야에 적합한 품질이 우수한 액세서리가 포함되어 있습니다.
자신에게 적합한 기기 선택하기
Evolution One 분광광도계 | Evolution One Plus 분광광도계 | Evolution Pro 분광광도계 | |
---|---|---|---|
일상적인 측정, 고분해능 데이터 | 연구 및 더욱 복잡한 응용 분야를 위한 보다 뛰어난 실험 유연성 | 연구 및 더욱 복잡한 응용 분야를 위한 보다 뛰어난 실험 유연성 | |
하드웨어 | |||
스펙트럼 대역폭 | 고정: 1nm | 가변:1nm, 2nm AFBG 마이크로셀 최적화, AFBG 광섬유 최적화, AFBG 재료 최적화 | 가변: 0.5, 1, 1.5, 2, 4nm |
광원 | Xenon | Xenon | Xenon |
광학 시스템 | 더블 빔 | 더블 빔 | 더블 빔 |
소프트웨어 | |||
최신 약전 준수 | USP 및 EP | USP 및 EP | USP, EP, JP |
21 CFR Part 11* | ✓ | ✓ | ✓ |
CUE (사용자 맞춤형 사용자 환경 소프트웨어) | ✓ | ✓ | ✓ |
데이터베이스 저장공간 | ✓ | ✓ | ✓ |
보고서 인쇄 | ✓ | ✓ | ✓ |
키네틱스(kinetics) | ✓ | ✓ | ✓ |
주요 액세서리 호환성** | |||
수은 램프 | ✓ | ✓ | ✓ 사전 설치된 옵션도 사용 가능 |
광섬유 | ✓ | ✓ | |
Peltier 및 Sipper 시스템 | ✓ | ✓ | ✓ |
다중 셀 옵션 | ✓ | ✓ | ✓ |
투과율과 반사율을 위해 통합된 적분구 | ✓ | ||
VeeMax® Variable Specular Reflectance | ✓ | ||
Praying Mantis Diffuse Reflectance | ✓ | ||
보증 | 2년 | 2년 | 2년 |
*Thermo Scientific Insight Pro Security 소프트웨어가 필요합니다.
**옵션 액세서리는 별도 판매합니다.
제품 | Evolution One | Evolution One Plus | Evolution Pro | |
광학 디자인 | 시료와 표준 큐벳 위치가 있는 더블 빔; Czerny-Turner monochromator | 시료와 표준 큐벳 위치가 있는 더블 빔; 애플리케이션 중심 빔 지오메트리(AFBG); Czerny-Turner monochromator | 시료와 표준 큐벳/액세서리 위치가 있는 더블 빔; Czerny-Turner monochromator | |
스펙트럼 대역폭 | 1.0nm | 가변: 1.0nm; 2.0nm; AFBG 마이크로셀 최적화; AFBG 광섬유 최적화; AFBG 소재 최적화 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0nm 중 선택 가능 | |
광원(일반 수명) | Xenon 플래시 램프 (>5 년; 라이브 디스플레이를 사용하지 않으면 더 긴 수명; | |||
검출기 | 이중 실리콘 광다이오드 | 검출기 이중 일치 실리콘 포토다이오드 | ||
스캔 좌표 모드 | 흡광도 % 투과율 % 반사율 Kubelka-Munk 로그(1/R) 로그(Abs) Abs*계수 강도 | 흡광도 % 투과율 % 반사율 Kubelka-Munk 로그(1/R) 로그(Abs) Abs*계수 강도 1~4차 도함수 | ||
Grating | 홀로그램, 1200 라인/mm, 250nm에서 블레이즈 | 홀로그램, 1200 라인/mm, 240nm에서 블레이즈 | ||
파장 | 범위 | 190-1100nm | ||
정확도 | ±0.5nm(541.9nm 제논, 546.1nm 수은 라인) ±0.8nm(전체 범위 190~1100nm) | ±0.20nm(546.07nm 수은 배출 라인) ± 0.30nm(190~900nm) | ||
반복성 | ≤0.05nm (546.1nm 수은 선, 10회 측정 SD) | |||
스캔 속도 | <1~6000nm/min, 가변 | 가변적, 최대 6000nm/분 | ||
데이터 간격 | 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1nm | 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05nm | ||
측광 | 범위 | >3.5A | >4A | |
디스플레이 범위 | -0.3~4.0A | ±6A | ||
정확도 — 기기1 | 1A: ±0.004A 2A: ±0.008A NIST로 추적 가능한 중성 밀도 필터를 사용하여 440nm에서 측정됨 | 1A: ±0.004A 2A: ±0.004A 3A: ±0.006A 중성 밀도 필터를 사용하여 440nm에서 측정 NIST 추적 가능 | ||
반복성1 | 1A: ±0.0002A | 1A: ±0.0001A | ||
소음 | 0A: ≤ 0.00015A 1A: ≤0.00025A 2A: ≤0.00050A 260nm, 1.0nm SBW, RMS | 0A: <0.00018A 1A: <0.00022A 2A: <0.00050A 500nm, 2.0nm SBW, RMS | ||
드리프트(안정성) | <0.0005A/시간 500nm, 1.0nm SBW, | <0.0005A/시간 500nm, 2.0nm SBW, | ||
미광 | KCl, 198nm: ≤1% T NaI, 220nm: ≤0.05% T NaNO2, 340nm: <0.05%T | KCl, 198nm: ≤0.4% T NaI, 220nm: ≤0.032% T NaNO2, 340nm: <0.01% T | ||
베이스라인 평탄도 | ±0.001A(200~800nm) 1.0nm SBW, 평활화 | ±0.001A(200~800nm) 2.0nm SBW, 평활화 | ||
크기(W × D × H) | 593 × 475 × 266mm (23.3" × 18.7" × 10.6") | 609 × 526 × 270mm (23.9" x 20.7" x 10.6") | ||
중량 | 14.5kg(32lb) | 20kg(44lb) | ||
전기 공급 | 100~240V, 50~60Hz(자동으로 선택됨) 최대 150W | 100~240V, 50–60Hz | ||
추가 사양 |
1 기기 성능을 테스트하여, 합격/불합격 판정을 할 때 사용되는 사양은 여기에 나열된 기기 사양과 보정 인증서에 나열된 필터 보정 데이터의 불확실성을 합한 것입니다.
규제된 실험실에 있는 UV-Vis 분광광도계는 설치 전과 후에 설정된 간격으로 성능 검증을 해야 합니다. 국제적으로 적용되는 국가 약전은 제약 산업이 준수해야 하는 다양한 기준을 정의합니다.
Evolution One/One Plus는 최신 USP, EP 규정을 준수합니다. Evolution Pro 모델은 최신 USP, EP, JP 규정을 준수합니다.
파라미터 | 사용 표준 | 약전 규격(가장 엄격) |
---|---|---|
파장 정확도 | 수은 램프 | USP - ≤ ± 1 nm in UV range ≤ ± 2 nm in visible range JP - ≤ ± 0.3 nm over full λ range |
Holmium perchlorate 용액 | USP - ≤ ± 1 nm in UV range ≤ ± 2 nm in visible range | |
디디뮴 용액 또는 유리 | USP - ≤ ± 1 nm in UV range ≤ ± 3 nm in visible range JP - ≤ ± 0.5 nm over full λ range | |
파장 반복성 | 수은 램프 | JP - ≤ ± 0.2 nm over full λ range USP - ≤ ± 0.5 nm over full λ range |
Holmium perchlorate 용액 | EP/USP - ≤ ± 0.5 nm over full λ range | |
디디뮴 용액 또는 유리 | JP - ≤ ± 0.2 nm over full λ range | |
측광 정확도 | 인증된 중크롬산 칼륨(K2Cr2O7) | EP - ± 0.010A USP - ≤ ± 0.010A in UV range ≤ ± 0.008A in visible range |
인증 필터 | EP - ≥1.0A, ±0.8%A; <1.0A, ±0.008ª JP - 표준 투과율 값의 상한 및 하한의 ±1% | |
중성 밀도 필터(Vis만 해당) | TGA | |
측광 반복성 | 인증된 중크롬산 칼륨(K2Cr2O7) | JP - 표준값의 경우 0.500 이하, 평균의 ±0.002, 표준값의 경우 >0.500, ±0.004 |
중성 밀도 필터(Vis만 해당) | JP - 표준값의 경우 0.500 이하, 평균의 ±0.002, 표준값의 경우 >0.500, ±0.004 | |
미광 | 인증 염화칼륨(KCl, 12G/L) | EP - > 2.0A @ 198nm(< 1%T) |
요오드화칼륨 또는 요오드화나트륨(KI/NaI, 10g/L) | USP/EP - > 3.0A @ 220nm | |
아세톤 | USP - > 0.7A @ 300nm | |
아질산나트륨(NaNO2, 50g/L) | EP- > 3.0A @ 340nm | |
분해능 | 헥산 내 톨루엔(0.02%) | Ratio @ 0.5 SBW ≥ 2.3(25°C에서) |
광도 선형성 | 인증 필터 | JP/EP – 투과율 선형성 확인, r2 > 0.999 |
설명 | 부품 번호 |
---|---|
Evolution One UV-Vis 분광광도계 | |
Evolution One Plus UV-Vis 분광광도계 | |
Evolution Pro UV-Vis 분광광도계 |