Search Thermo Fisher Scientific
최첨단 소프트웨어를 사용하여 UV-Vis 분광광도계 기능 활용 극대화
Thermo Fisher Scientific의 내장형 및 선택 소프트웨어 패키지를 이용하면, 간편한 UV-Vis 측정과 데이터 확보는 물론, 일상적인 복합 분석을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이러한 사용자 중심의 소프트웨어 패키지와 편리한 인터페이스를 통해, Thermo Fisher Scientific의 모든 UV-Vis 분광광도계는 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 제공합니다.
오늘날 현대 실험실에서는 교사와 학생들의 요구에 대응하고, 일상적인 품질 측정 또는 차세대 혁신 물질의 발견을 용이하게 하기 위해, 다기능 소프트웨어가 포함된 사용하기 쉬운 장비가 필요합니다. Thermo Fisher의 소프트웨어는 데이터 수집, 분석, 보고를 위한 가장 기본적인 도구로부터 매우 높은 수준에 이르기까지, 고객의 모든 분석 문제를 해결할 수 있도록 도와드립니다.
SPECTRONIC 200
옵션으로 제공하는 원격 컴퓨터 제어용 VISIONlite 5 소프트웨어 이용 가능
GENESYS
옵션으로 제공하는 원격 컴퓨터 제어용 VISIONlite 5 소프트웨어 이용 가능
Evolution
21 CFR part 11 규정을 준수하기 위해 옵션으로 제공하는 Insight Pro Security 소프트웨어 이용 가능
Thermo Scientific Evolution One, One Plus, Pro UV-Vis와 함께 사용할 수 있는 Thermo Scientific Insight Pro 소프트웨어로 단순하거나 복잡하거나 높은 수준의 반복 작업과 워크플로우를 간편하게 만드십시오. 비용이 많이 드는 샘플링과 측정 오류를 프롬프트, 단계별 워크플로우로 방지합니다. Thermo Scientific Insight Pro 보안 소프트웨어를 추가하여, 현행 FDA 21 CFR Part 11 규정을 준수하고, FDA 규제 연구를 수행 중인 제약, 생명공학 회사와 학술 연구에서 요구되는 과학 데이터의 무결성을 확보하십시오.
설치 및 운영 적격성 검사(IQ/OQ)가 필요한 경우, Insight Pro 소프트웨어용 Thermo Scientific Validator는 Evolution UV-Visible 분광광도계의 IQ/OQ를 완료하는 데 필요한 모든 문서와 참고 자료를 제공합니다.
최신 소프트웨어로 기기를 최신 상태로 유지하여 완벽한 기능을 가진 Thermo Scientific Evolution UV-Vis 분광광도계를 사용하실 수 있습니다. UV-Vis 워크플로우를 위한 최고의 소프트웨어 환경을 제공하기 위해 고객의 제안을 기반으로 소프트웨어를 지속적으로 업데이트하고 있습니다.
최신 업데이트를 다운로드하여 컴퓨터에 직접 설치하실 수 있습니다. 파일을 추출할 필요가 없으며, “시작” 파일을 찾을 때까지 Insight Pro 폴더를 탐색하면 됩니다.
기기 소프트웨어를 다운로드하기 전에 기기를 등록하십시오. 등록은 특정 기기에 대해 새로운 소프트웨어를 이용할 수 있을 때 알림을 받을 수 있는 일회성 프로세스입니다. 등록을 하면 보증 상태를 확인할 수도 있습니다.
Thermo Scientific™ GENESYS™ Smart QC 소프트웨어를 사용하면 UV-Vis 분석을 보다 용이하고 간편하게 수행할 수 있습니다.
GENESYS Smart QC 소프트웨어는 UV-Vis 분광광도계로 검사한 시료를 판단하는 간단한 방법을 제공하여 다른 제조업체 제품에서는 쉽게 구현할 수 없는 사용 용이성을 제공합니다.
GENESYS Smart QC 소프트웨어를 통해 UV-Vis 분석 방법을 맞춤 지정하여 특정 지침에 따른 간단한 합격/불합격 평가를 수행할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 해석의 오류를 제한하고 모든 수준에서 사용자의 의사 결정 지점을 간소화하여 작업 시간을 단축할 수 있습니다.
UV-Vis 분광광도계의 크기, 단순성 및 비용 효율적인 작동과 이용 가능한 다양한 검사를 통해 특히 식음료 분석을 수행하는 QA/QC 실험실에서 사용하기 적합합니다. UV-Vis 기기에 적합한 소프트웨어를 사용하면 더 나은 맞춤 성능을 얻을 수 있습니다.
UV-Vis 분광광도계의 크기, 간편성, 비용 대비 효과적인 작동, 가능한 검사의 다양성 등을 고려할 때 맥주 분석에 가장 이상적인 장비입니다. 국제 맥주 산업 연관 조직들은 UV-Vis를 맥주 분석과 맥주 양조 성분 평가를 위해 신뢰할 수 있는 분석 기술로 인정하고 있습니다.
Thermo Scientific BeerCraft 소프트웨어를 이용하여 각 고유 추출의 일관성을 간편하게 유지하므로 복잡하게 계산할 필요 없이 빠르게 답을 얻을 수 있습니다. 사전 프로그래밍된 방법을 통해 버튼 하나로 20가지 이상의 맥주 특성을 빠르고 쉽게 측정할 수 있어 맥주의 정체성과 브랜드의 성공을 유지할 수 있습니다. GENESYS 50 또는 GENESYS 150 UV-Vis 분광광도계와 함께 사용하십시오.
Thermo Scientific VISIONlite 5 소프트웨어(PC용)는 독립형 Visible 및 UV-Vis 분광광도계의 기능을 향상하여 분광광도계를 최대한 활용하고 실험 및 분석 결과를 쉽게 표시하고 보고할 수 있습니다. Thermo Scientific SPECTRONIC 200 및 GENESYS 30 분광광도계에 VISIONlite 소프트웨어를 장착하여, 분석과 관련된 사용자의 요구에 맞게 특별히 설계된 Scan, Rate, Fixed, Quant 애플리케이션을 쉽게 사용할 수 있습니다. (Evolution One, One Plus 및 Pro 분광광도계용 INSIGHT Pro 대신 사용 가능한 소프트웨어)
*SPECTRONIC 200과 GENESYS 30 사용 시 병렬 또는 직렬 모드에서 다중 셀 반응 속도를 측정합니다.
추가 소프트웨어 패키지를 이용하면 색상 계산이 가능하고, 효소 검사 키트에 대한 사전 프로그래밍된 방법을 알 수 있으며, 와인 및 주스 분석을 간편하게 할 수 있습니다.
Thermo Scientific VISIONlite ColorCalc 소프트웨어에는 다양한 응용 분야에서 다양한 색상 계산을 하고, 필요한 투과 또는 반사 스펙트럼을 기록하며, 삼자극(XYZ), CIE L * a * b *, 다중 조명, 2° 및 10° 관찰자 각도의 색상 매개변수를 자동으로 계산하는 기능이 추가되었습니다.
Thermo Scientific VISIONlite EnzLab 소프트웨어는 효소 테스트 키트(시트르산, 젖산, D-글루코스, D-프룩토오스, 에탄올, 락토오스 등)에 사전 정의된 분석 방법과 작동 절차를 제공하고, 효소 측정을 자동화하고 촉진하며, 정확한 계산을 보장하고, 적절한 분석 보고서를 제공합니다.
Thermo Scientific VISIONlite 와인 분석 소프트웨어는 간편한 사용자 인터페이스, 신뢰성 있는 데이터 기록, 종합 보고서 내의 오차 없는 결과 평가와 함께, 와인과 주스 분석에 흔히 사용되는 광범위한 일련의 사전 정의된 광도 측정, 비색 및 효소 분석 절차를 제공합니다.
이러한 독립형 VISIONlite 소프트웨어 패키지는 일부 Thermo Scientific GENESYS, BioMate 및 Evolution 분광광도계와 함께 사용할 수 있습니다. 주문 페이지의 사양 아래에 있는 호환성 정보를 참조하십시오.
사용하기 쉬운 터치스크린 인터페이스로 분석법 선택, 매개변수 설정, 기기 보정, 액세서리 구성, 블랭크 측정, 실험 실행, 데이터 분석 등 다양한 작업을 할 수 있습니다. 시료를 준비하여 시료 구획에 넣기만 하면, 나머지는 소프트웨어가 알아서 처리합니다.
최신 버전 내장형 소프트웨어, 출시 문서, 소프트웨어 사용자 가이드를 다운로드하여 GENESYS 40/50/140/150/180 및 BioMate 160 분광광도계의 기능을 최대한 활용하십시오.