Search Thermo Fisher Scientific
실험실, 연구, 일상적인 산업 응용 분야에서 측정 유연성을 제공하는 다양한 액세서리가 있습니다. 단일 및 다중 셀 시료 홀더, 테스트 튜브 부속품, 온도 제어 장치, 시퍼 시스템, 광섬유 프로브, 인터페이스 케이블, 교체용 램프, 표준 등이 있습니다. 모든 분광광도계 액세서리를 살펴보고 표에서 Thermo Scientific Evolution, GENESYS 또는 SPECTRONIC 200 분광광도계와의 액세서리 호환성을 참조하거나 아래로 스크롤하여 설명을 확인하십시오.
Evolution | GENESYS | SPECTRONIC 200 | |
일반 액세서리 | |||
X |
|
| |
액체 샘플링 액세서리 |
|
|
|
Evolution Fiber Optic Probes (b) | X |
|
|
X |
|
| |
| X |
| |
Evolution Smart sipper 액세서리 | X |
|
|
Evolution Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory | X |
|
|
Evolution UV-Visible Spectrophotometers Smart Thermostatted 7-Cell Rotary Changer | X |
|
|
| X |
| |
X |
|
| |
| X |
| |
X | X | X | |
X |
|
| |
고체 샘플링 액세서리 |
|
|
|
X |
|
| |
X |
|
| |
검증 도구 및 보정 표준 |
|
|
|
보정 유효성 검사 캐로셀 (a) | X |
|
|
미광 표준 (f) | X | X |
|
산화홀뮴 용액 검증 표준 (h) | X |
|
|
X | X |
| |
SPECTRONIC 분광광도계 표준 (l) |
| X | X |
헥산 용액 표준( m)의 톨루엔 | X | X |
|
UV-Visible 분광광도계용 검증 도구 | X | X | X |
기타 액세서리 |
|
|
|
| X |
| |
SPECTRONIC 200 분광광도계 액세서리 (e) |
|
| X |
SPECTRONIC 200용 용 SPECTRONI Thermal 프린터 (k) |
|
| X |
Evolution Peltier 온도 조절 액세서리 (n) | X |
|
|
제품 정보
a: UV-Vis 분광광도계 보정 검증 캐로셀(CVC) - Thermo Scientific Performance Verification Standard, Automated(CVC)는 시간과 예산을 절약하는 동시에 데이터 정확성과 신뢰성을 보장합니다. CVC는 Thermo Scientific 분광광도계 핸즈프리 성능 검증을 위해 완전 자동화된 구성으로 인증 표준물질을 제공합니다.
b: Evolution UV-Vis 분광광도계용 광섬유 프로브 - 시료 무결성을 유지하면서 시료 캐리오버를 최소화합니다. Thermo Scientific Evolution Fiber Optic Probe를 사용하면 분광광도계를 시료로 가져올 수 있습니다. 대형 용기 또는 스테인리스 스틸을 부식시키는 용액을 측정하려면 VERSA probe를 선택하십시오. 소량 또는 소형 용기에서 측정하려면 Micro-Probe를 선택하십시오. 두 제품 모두 보통 생물학적 용도로 사용되는 PCR과 원심분리기 튜브같은 소형 용기에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
c: UV-Vis 분광광도계용 Evolution Mercury Lamp 액세서리 - Thermo Scientific Mercury Lamp 액세서리는 Evolution 시리즈 UV-Visible 분광광도계 장비 보정과 자동 성능 검사를 제공합니다. 매우 좁은 수은 배출관을 사용하여 파장 정확도, 파장 반복성, 대역폭 정확도를 테스트합니다. 이러한 배출관은 인증이나 재보정이 필요 없는 기본 표준이며 시간과 비용을 절감해 줍니다.
d GENESYS와 BioMate 160 분광광도계용 단일 셀 시료 홀더 - 모든 시료를 최대한 많이 활용합니다. GENESYS UV-Vis 분광광도계용 액세서리는 더 스마트하고 덜 힘들게 작업할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자가 측정할 때 필요한 다양한 옵션을 제공합니다. 케이블이 필요 없는 스냅식으로 설계하여 액세서리를 쉽게 교체할 수 있습니다.
e SPECTRONIC 200 분광광도계 액세서리 - SPECTRONIC 200 분광광도계용 액세서리
f: UV-Vis 분광광도계용 미광 표준 - Thermo Scientific NIST 추적 가능 표준은 분광광도계 미광 사양을 검증합니다.
g: UV-Vis 분광광도계용 중크롬산 칼륨 용액 표준 - Thermo Scientific 중크롬산 칼륨 용액 표준은 기기 성능 검증에 필요한 NIST 추적이 가능합니다. NIST 추적이 가능한 Thermo Scientific 중크롬산 칼륨 용액 표준으로 분광광도계 성능을 검증하고 광도 측정 정확도를 높이십시오.
h: UV-Vis 분광광도계용 산화홀뮴 용액 검증 표준 - Thermo Scientific NIST 추적이 가능 한 산화홀뮴 솔루션 표준 검사는 UV-Visible 분광광도계의 파장 정확도를 확인합니다.
i: UV-Vis 분광광도계용 Evolution Fiber Optic Coupler - 시료의 완전성을 유지하고 광섬유 프로브를 지원하여 실험실에서 원격 시료 채취가 가능합니다. Evolution 분광광도계와 함께 Thermo Scientific Evolution Fiber Optic Coupler를 사용하면 광섬유 프로브 중 하나 또는 표준 SMA 커넥터가 장착된 타사 프로브로 시료를 측정할 수 있습니다. 프로브는 모든 시료 용기에 빛을 제공하여, 시료를 큐벳 또는 테스트 튜브에서 기기로 가져오는 시간 낭비를 막아줍니다.
j. UV-Vis 분광광도계용 홀륨과 디디뮴 유리 표준 - Thermo Scientific 파장 보정 필터 세트는 국제 표준에 따라 추적 가능한 홀뮴과 디디뮴 고체 필터로 구성됩니다.
k: SPECTRONIC 200 분광광도계용 SPECTRONIC 열 프린터 - SPECTRONIC 200/200E용 외부 열 프린터
l: SPECTRONIC 분광광도계 표준- Thermo Scientific SPECTRONIC 분광광도계 표준을 사용하여 실험실에서 바로 분광광도계 성능과 정확도를 확인해 보십시오. 이 키트는 표준 큐벳으로 사용하기 쉽고 다음 내용물이 포함되어 있습니다.
m: UV-Vis 분광광도계용 Toluene in Hexane Solution Standard - Thermo Scientific 추적이 가능 Toluene in Hexane Solution Standard는 분광광도계 해상도를 확인하여 파장과 흡광도를 정확하게 측정합니다.
n: UV-Vis 분광광도계용 Evolution Peltier 액세서리 - 온도 조절과 시료 교반은 여러 가지 UV-Vis 분석 작업에서 중요한 역할을 합니다. Peltier 온도 조절기가 장착된 액세서리는 기존의 히터/냉각기 장치를 능가하여 소형 통합 설계, 간단한 설치와 신속 정밀한 온도 제어로 뛰어난 성능을 제공합니다. Evolution 200 Series 및 Evolution 350 UV-Vis 분광광도계용 Thermo Scientific 펠티에 액세서리는 0°C ~ 110°C 범위의 정밀한 온도 제어로 온도 조절과 램핑을 해줍니다.