Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific에서 제공하는 자외선-가시광선(UV-Vis) 분광광도계 전체 제품 라인을 사용하여 분석 과제를 해결하십시오. 검증된 디자인과 사용자 친화적인 소프트웨어로 정량 분석, 순도 평가 등을 지원합니다. 기초 연구, 품질 관리, 화학, 제약, 교육, 생명 과학, 식품 및 음료 분야에서 일반적으로 사용되는 다양한 응용 분야에 대해 업계의 검증된 솔루션을 사용하십시오.
당사는 차세대 과학자들이 실제 기기에 직접 액세스할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 물질의 원소 및 구조 분석을 위한 자외선-가시 분광 기술의 교육 및 실무 실습은 많은 화학 커리큘럼 중 매우 중요한 부분을 차지합니다.
Thermo Scientific GENESYS 및 SPECTRONIC 분광광도계 과정에서는 화학 입문, 유기 화학 또는 고급 계측 등 교육 과정에 관계없이 최신 강의실 사용을 위한 편의성과 신뢰할 수 있는 작동 및 연결 솔루션을 제공합니다. 커리큘럼의 요구에 적합한 강의 계획, 동영상, 웨비나 및 관련 제품 정보를 확인하고 모든 학생들에게 과학에 대한 열정을 심어주십시오.
자외선-가시광선 분광광도계는 약물 개발의 연구 및 품질 관리 단계의 테스트를 위해 제약 산업에서 사용되는 잘 확립된 분석 기법입니다. Thermo Scientific Evolution UV-Vis 분광광도계는 매우 정확한 측정을 제공하고 모든 USP 및 EP 성능 특성(Evolution Pro는 JP도 충족)을 충족하며, Thermo ScientificInsight Pro Security 소프트웨어를 통해 21 CFR Part 11 규정을 준수합니다.
규제된 실험실에 있는 UV-Vis 분광광도계는 설치 전과 후에 설정된 간격으로 성능 검증을 해야 합니다. 국제적으로 적용되는 국가 약전은 제약 산업이 준수해야 하는 다양한 기준을 정의합니다.
활성 제약 성분(API) 개발: UV-Vis는 정밀 검사에서 정지 유동 동역학에 이르기까지 신약 발견 및 개발에 일반적으로 사용되는 기법입니다.
불순물 정량 분석: UV-Vis는 의약품 성분 및 의약품의 불순물 정량 분석을 위한 제약 관련 모노그래프에 일반적으로 사용됩니다.
용해 시험: UV-Vis 분광광도계는 알약과 같은 경구 투여 방식의 고체에 대한 용해 시험 결과를 분석하는 데 오랜 기간 사용되었습니다.
화학적 식별 및 정량 분석: UV-Vis 분광광도계를 통해 화학적 동일성을 확인하고 약물 및 약물 성분의 순도를 정량화할 수 있습니다.
이부프로펜은 통증, 발열 및 염증 치료를 위한 치료약으로 사용됩니다. USP 및 EP는 UV-Vis 분광광도계 및 기타 기술을 사용하여 이부프로펜 시료의 품질을 확인하기 위한 식별 테스트를 실시합니다. USP 및 EP 모노그래프에 따른 이부프로펜의 분광 분석 애플리케이션 노트에서, Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis 분광광도계를 Thermo Scientific INSIGHT 소프트웨어와 함께 사용하여 UV-Vis 식별 테스트를 수행했습니다.
실험실의 품질 관리 프로세스는 매번 정확한 고품질의 데이터를 수집 및 보고하는 것이 매우 중요합니다. 프로세스의 어떤 단계에서든 문제가 발생하면 규격을 벗어난 결과, 제품 출시 지연, 제품 리콜 등 다양한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 문제에 가장 큰 영향을 미치는 원인 중 일부는 분석 오류 및 계획되지 않은 방법 상의 편차로 인해 발생합니다.
GENESYS 또는 Evolution 시리즈 UV-Vis 기기와 직관적인 소프트웨어를 사용하여 유입 성분과 공정 중 물질, 완성 제품을 빠르고 정확하게 분석할 수 있으며, 또한 기술적 배경 지식이 없는 작업자도 신속하게 결과를 얻을 수 있습니다. GENESYS 분광광도계는 터치스크린 작업 및 사전 프로그래밍된 방법을 제공하여 의사 결정을 내리는 데 필요한 결과를 신속하게 얻을 수 있으며, 다운스트림에서의 품질 문제를 방지할 수 있습니다. Evolution UV-Vis 분광광도계를 선택하여 믿을 수 있는 다양한 기능을 갖춘 하드웨어와 직관적인 Thermo Scientific Insight Pro 소프트웨어를 결합하여 조직의 다양한 요구 사항과 규제 준수를 해결할 수 있습니다. 온도 조절형 셀 교환기 및 자동 시료주입기를 추가하여 시료 처리량을 개선하거나 재료 과학 분석 및 QC를 위한 특수 반사 및 투과용 액세서리를 선택하십시오.
워크플로우에 다양한 분석을 통합하여 품질 관리에 대한 자신감을 확보하십시오. QA/QC 테스트에 적합한 직관적인 방식의 분광광도계 도구를 사용하여 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
품질 중심 비즈니스 또는 규제 실험실은 지원 문서와 더불어 기기가 제공하는 결과에 신뢰성이 있어야 합니다. 당사는 Evolution One/One Plus 및 Evolution Pro UV-Vis 분광광도계에 대한 시스템 인증 및 검증 패키지, 인증 서비스 및 운영자 교육용 포트폴리오를 제공하여 구현 시간을 단축하고 시스템 성능을 보장하며 규정 준수를 용이하게 충족할 수 있도록 지원합니다.
식음료 개발은 개념 수립에서 연구 및 개발, 상용화에 이르기까지 복잡하고 미묘합니다. 식음료 분야의 품질 관리 및 분석은 감각 특성과 영양 성분 및 영양소의 화학적 조성, 오염 물질, 최종 식품의 화학적 조성을 평가하여 제품을 더욱 건강하고, 깨끗하고, 안전하게 만드는 과정을 지원합니다.
무알코올 및 알코올 음료는 성분 및 기타 확실한 특성을 평가하기 위한 신뢰할 수 있는 음료 분석 방법이 필요합니다. 일반적으로 이 작업은 가시광선 범위 내의 색상 비교 측정을 통해 수행합니다. UV-Vis 분광광도계는 특히 맥주, 와인, 주스, 에너지 및 청량음료, 물 및 기타 묽은 액상 음료에 대해 제품 품질이 사양 준수 범위에 있는지 확인할 수 있도록 빠르고 저렴하며 사용하기 쉬운 분석 기능을 제공하며, 꿀과 같은 끈적하고 점성이 높은 액체나 팜유와 같은 기름진 액체에도 적용할 수 있습니다.
Thermo Scientific VISIONlite 5 소프트웨어는 독립형 Vis 및 UV-Vis 기기의 기능을 향상시켜 실험 및 분석 결과를 쉽게 표시하고 보고합니다.
|
| Thermo Scientific VISIONlite EnzLab 소프트웨어는 모든 표준 효소 테스트 키트에 대한 사전 정의된 방법 및 작동 절차를 제공합니다. |
Thermo Scientific VISIONlite ColorCalc 소프트웨어는 투과 또는 반사 스펙트럼을 기록하고 다양한 응용 분야에서 색상 계산을 수행할 수 있는 기능을 추가합니다.
| Thermo Scientific VISIONlite 와인 분석 소프트웨어는 와인 및 주스 분석에 일반적으로 사용되는 사전 정의된 광도 측정, 색도 및 효소 분석 절차 세트를 제공합니다. |
UV-Vis 분광광도계는 크기, 간편성, 비용 대비 작동 효율, 가용 검사의 다양성 등을 고려할 때 맥주 분석 및 양조 성분 평가에 가장 이상적인 기기입니다. Thermo Scientific BeerCraft 소프트웨어를 사용하면 복잡한 계산 없이도 각 고유 양조 성분의 일관성을 보다 쉽게 보장할 수 있습니다.
사전 프로그래밍된 방법을 통해 버튼 하나로 20가지 이상의 맥주 특성을 빠르고 쉽게 측정하여 맥주의 정체성과 브랜드의 성공을 유지할 수 있습니다.
Omega Yeast는 세계 각지의 전문 양조업체 및 가정형 양조업자에게 신뢰할 수 있는 효모 및 박테리아 제품을 판매한다는 목표를 가지고 2013년 설립되었습니다. Omega Yeast는 크고 작은 양조장에서 작업하며 균주 선별과 문제 해결을 위한 조언을 제공합니다. “당사는 연구를 위한 경제적인 선별 도구로 비색 분석법에 크게 의존하고 있습니다. 이 사양은 홉 크리프(hop creep), 당화 효모, 야생 효모 대사 산물, 탁도에 대한 효모의 기여도, 효모의 영양 요건 등과 같은 주제를 연구하는 데 많은 도움을 주었습니다.” 맥주 양조 사례 연구 - Omega Yeast 읽어보기
|
|
pFriem Family Brewers는 벨기에와 독일의 유명 양조업자로부터 영감을 받아 태평양 북서부 특유의 향토적 풍미가 가미된 수상 경력에 빛나는 수제 맥주를 선보였습니다. 이 기업은 테스트 공정과 UV-Vis 분광광도 측정법을 통해 일관된 품질과 맛을 보장하고 있습니다. “분광광도계는 다양한 수준에서 일상적인 맥주 테스트를 수행하는 데 매우 유용한 도구라는 것을 알게 되었습니다. 이 측정법은 많은 종류의 테스트에 매우 적합하기 때문에 높은 품질이 요구되는 실험실의 필수적인 부분으로 빠르게 자리잡게 되었습니다. 이것 없이 맥주의 품질 프로그램을 수행하는 것은 상상도 할 수 없습니다.” |
UV-Vis 분광광도계는 인간과 동물의 안전성을 향상시키는데 초점을 맞춘 생명 과학 산업의 학술 연구, 생명 공학, 제약, 환경 및 기타 분야에 걸쳐 다양한 학문에 도움이 되는 다목적 도구입니다. 단순한 기법을 통해 단백질에서 박테리아 및 핵산에 이르는 바이오물질의 정량화 및 검증이 가능합니다.
단백질 분석 및 측정
단백질 샘플을 배치(batch) 품질 관리의 일부로 검사하든, 추가 반응 전에 전구체로 검사하든, 측정의 정확성과 효율성은 성공적인 분석을 위한 필수 요소입니다. Thermo Fisher Scientific은 각각의 특별한 상황에 적합한 솔루션을 제공합니다.
백신 개발 및 생산
COVID-19에 사용되는 것과 같은 mRNA 백신이 적시에 생산되고, 백신이 오염되지 않도록 하기 위해, 박테리아의 배양 속도를 평가 및 최적화하고 결과물인 oligonucleotide 의 품질을 측정하는 것은 중요합니다.
UV-Vis 분광광도계 및 액세서리는 시료에 의해 흡수, 투과 및 반사되는 빛의 양을 측정하며 이를 통해 정량 분석과 정성 분석을 모두 제공할 수 있습니다. 시료가 특정 파장에서 광선에 미치는 영향을 통해 생체 분자(핵산, 단백질 및 기타 생명 과학 응용 분야의 경우), 기타 유기 화합물 및 무기 금속을 쉽게 정량화할 수 있습니다. 또는 전체 UV-Vis 흡수 스펙트럼을 측정하여 알려진 화합물의 스펙트럼과 비교하여 고유한 피크(peak) 프로파일에 따라 물질을 정확하게 식별할 수 있습니다.
UV-Vis 분광광도계를 사용하여 여기에서 보이는 것 처럼 연료 내 철에서 핵산이나 단백질 생체분자의 순도 확인에 이르기까지, 다양한 시나리오에서 화학물질 식별 및 정량 분석을 수행할 수 있습니다.
박테리아 배양체의 성장을 추적하기 위해, 박테리아 현탁액을 통과할 때(화학적 흡광도가 아닌) 기기 검출기에서 산란되는 빛의 양을 모니터링할 수 있으며, 이는 반비례 방식에 따라 박테리아 수가 증가함에 따라 감소합니다. 성장을 모니터링하기 위해 분광광도계를 사용하여 600nm에서 광학 밀도(OD)를 측정하는 것으로 이 미생물학 핵심 기법의 관리를 간소화합니다.