Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific GENESYS 분광광도계는 내구성이 높으며, 실험실과 교실에서 사용하기 쉽게 설계했고, 일반 측정에서 전문적인 분석까지 다양한 작업을 할 수 있습니다. 샘플링을 간소화하여 유연하고 다양하게 테스트할 수 있으며, 기기 사용도 편리합니다.
라이브 디스플레이, 정량 분석, 스캐닝, 동역학과 고정 파장 측정을 할 수 있는 소프트웨어가 내장되어 있으며, 이 애플리케이션을 사용하여 분석 방법을 탭하고, 불러오고, 찾을 수 있습니다.
스캔
정량
고정
소프트웨어 옵션을 이용하여, 다양한 GENESYS 분광광도계 기능을 사용해 보십시오.
교실에서, 일상적 측정, 나아가 차세대 혁신적 물질의 발견에 이르기까지, Thermo Scientific GENESYS 분광광도계는 오늘날 현대적인 실험실 요구를 충족할 수 있도록 설계하였습니다.
사용이 편리하고 정확한 결과를 제공
자외선과 가시 스펙트럼 범위는 얼마나 커버해야 됩니까? 전체 범위나 실제 보이는 부분만 볼 수 있는 제품을 보유하고 있습니다. 아래 UV-Vis와 Vis 탭을 클릭하면 제품별 정보를 비교하고 확인할 수 있습니다.
높은 내구성, 사용 편의성과 소프트웨어 기능이 필요한 교육 실험실, 연구실, 산업 분야 QC 용도 | 더 커진 처리량과 온도 제어가 필요한 고등교육용 실험실, R&D, 생명공학 분야 애플리케이션 용도 | 더 커진 처리량과 온도 제어가 필요한 고등교육용 실험실, R&D, 생명공학 분야 애플리케이션 용도 | 표준 셀 위치를 제공하는 더블 빔이 필요한 실험실 용도 | ||
해당 제품명을 클릭하면 자세한 정보와 사양을 확인할 수 있습니다. | GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | |
---|---|---|---|---|---|
특징: | |||||
스펙트럼 범위 | UV-Vis | UV-Vis | UV-Vis | UV-Vis | |
광학 장치 | 듀얼 빔 | 듀얼 빔 | 듀얼 빔 | 더블 빔 | |
디스플레이 | 7인치 터치스크린 | 7인치 터치스크린, 각도 조절 가능 | 7인치 터치스크린, 각도 조절 가능 | 7인치 터치스크린, ㅏㄱ도 조절 가능 | |
테스트 튜브 지원 | ✓ | ||||
분리, 세척할 수 있는 단일 셀 홀더와 라이너 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4개, 8개 셀 교환기 호환 가능* | 단일 셀 전용 | ✓ | ✓ | ✓ | |
시퍼(sipper), 펠티에, 광섬유 프로브 호환 가능 |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
Abs, 투과율, 농도 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
스캔 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
정량, 고정, 실시간 디스플레이, OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
키네틱스(kinetics) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Thermo Scientific VISIONlite 소프트웨어 호환 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wi-Fi USB 어뎁터 사용 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
스냅온 프린터 사용 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
생명공학 분야용 실험방법 - 핵산 A260, 단백질 A280, A205, 단백질 측색법 |
|
| ✓ | ||
시료 구획 |
| 수용할 수 있는 선택 사양:
| 수용할 수 있는 선택 사양:
|
| |
보증 | 2년** | 2년** | 2년** | 2년** |
** 제품 등록하면 3년 보증
높은 내구성, 사용 편의성과 소프트웨어 기능이 필요한 교육 실험실, 연구실, 산업 분야 QC 용도 | 높은 내구성, 사용 편의성과 소프트웨어 기능이 필요한 교육 실험실, 연구실, 산업 분야 QC 용도 | 더 커진 처리량과 온도 조절이 요구되는 고등교육용 실험실, R&D, 생명공학 연구 분야 애플리케이션 용도 | |||
해당 제품명을 클릭하면 자세한 정보와 사양을 확인할 수 있습니다. | GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | ||
---|---|---|---|---|---|
특징: | |||||
스펙트럼 범위 | Vis | Vis | Vis | ||
광학 장치 | 싱글 빔 | 듀얼 빔 | 듀얼 빔 | ||
디스플레이 | 5인치 컬러 스크린 | 7인치 터치스크린 | 7인치 터치스크린, 각도 조절 가능 | ||
테스트 튜브 지원 | ✓ | ✓ | |||
분리, 세척할 수 있는 시료 구획 | ✓ | ✓ | |||
4개, 8개 셀 교환기 호환 가능* | 단일 셀 전용 | 단일 셀 전용 | ✓ | ||
시퍼(sipper), 펠티에, 광섬유 프로브 호환 가능 |
| ✓ | |||
A-T-C | ✓ | ✓ | ✓ | ||
스캔 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
정량, 고정, 실시간 디스플레이, OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
키네틱스(kinetics) | ✓ | ✓ | |||
Thermo Scientific VISIONlite 소프트웨어 호환 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wi-Fi USB 어뎁터 사용 가능 |
| ✓ | ✓ | ||
스냅온 프린터 사용 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
생명공학 분야용 실험방법 - 핵산 A260, 단백질 A280, A205, 단백질 측색법 |
| ||||
시료 구획 |
|
| 수용할 수 있는 선택 사양:
| ||
보증 | 2년** | 2년** | 2년** |
** 제품 등록하면 3년 보증
| GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | ||
광학 디자인 | 듀얼 빔 | 더블 빔 | ||||
스펙트럼 대역폭 | 2nm | |||||
광원(일반 수명) | 제논 플래시 램프(일반적으로 >5년 사용 가능, 최소 3년 보장) | |||||
검출기 | 이중 실리콘 광다이오드 | |||||
파장 | 범위 | 190-1100nm | ||||
정확도 | ±0.5nm | |||||
반복성 | <±0.2nm | |||||
스캔 속도 | 저속, 중간, 고속( 최대 1600nm/분) | |||||
데이터 해상도 | 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm | 0.1nm, 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm | ||||
측광 | 범위 | –2A ~+3.5A | ||||
디스플레이 | –3A~+5A | |||||
정확도 | 0.5A에서 ±0.002A 1.0A에서 ±0.004A 2.0A에서 ±0.008A | |||||
반복성1 | 1A에서 ±0.001A | |||||
소음2 | ≤0.00020A(0A, 260, 500nm에서) ≤0.00030A(1A, 260, 500nm에서) ≤0.00040A(2A, 260, 500nm에서) | |||||
드리프트3 | <0.0005A/시간 | |||||
미광 | < 1.0%T 198nm(KCl) , <220nm에서 0.05%T(NaI), <340nm에서0.03%T(NaNO2) | |||||
베이스라인 평탄도 | ±0.002A | |||||
디스플레이 | 7인치 컬러 터치스크린, 고정식, 고화질, 800 × 1280 픽셀 | 7인치 컬러 터치스크린, 각도 조절 가능, 고화질, 800 × 1280 픽셀 | ||||
키패드 | 터치스크린 | |||||
시료 구획 | • 상단, 전면, 측면에서 접근 가능 • 최대 100mm 광길이까지 셀 수용 가능 • 최대 25mm 직경과 150mm 높이, 테스트 튜브용 액세서리 사용 가능 • 자석 배치와 고정 기능이 있는 분리 세척 가능 시료 구획 라이너 | 수용할 수 있는 선택 사양: • 8-position 셀 교환기 • 4-position 셀 교환기(긴 경로 셀) • 펠티에 온도 조절기가 장착된 셀 홀더(20~60°C) • 시퍼(sipper) 액세서리 • 광섬유 프로브 연결기(coupler) | • 8-position 셀 교환기(표준) 추가로 수용 가능한 선택 사양: • 4-position 셀 교환기(긴 경로 셀) • 펠티에 온도 조절기가 장착된 셀 홀더(20~60°C) • 시퍼(sipper) 액세서리 • 광섬유 프로브 연결기(coupler) | |||
프린터 | 스냅온 프린터 사용 가능 | |||||
호환성 | • 단일 USB-A는 실험방법과 데이터를 저장하는 플래시 메모리 장치 지원 • 듀플렉스 USB-A는 컴퓨터 Windows에 원격 제어 소프트웨어, 키보드, 마우스 같은 선택사항 연결을 지원합니다. • 이더넷, Wi-Fi를 통해 네트워크나 PC로 데이터 내보내기 • USB, 이더넷, Wi-Fi를 이용하여 인쇄 | |||||
언어 | 영어(곧 제공: 스페인어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 일본어, 한국어, 태국어) | |||||
전원 요건 | 외부 AC-DC 컨버터. 전압과 주파수 (Hz) 자동 선택, 100~240볼트, 50~60Hz. | |||||
크기(W × D × H) | 35.5 × 38.5 × 19.5cm(14.0” × 15.2” × 7.7”) | |||||
중량 | 7.5kg(16.5lbs) | |||||
보증 | 구매 후 6개월 이내에 Thermo Fisher Scientific에 제품을 등록하면 1년 연장되어 표준 2년 보증 |
| GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | |
광학 디자인 | 싱글 빔 | 듀얼 빔 | ||
스펙트럼 대역폭 | 5nm | 5nm | ||
광원(일반 수명) | 텅스텐-할로겐(>1000 시간) | 텅스텐-할로겐(>1000 시간) | ||
검출기 | 실리콘 광다이오드 | 이중 실리콘 광다이오드 | ||
파장 | 범위 | 325nm-1100nm | ||
정확도 | ±2nm | ±0.5nm | ||
반복성 | <±1nm | <±0.2nm | ||
스캔 속도 | 자동 —최대 1200nm/분 | 자동— 최대 1800nm/분 | ||
데이터 해상도 | 1nm | 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm | ||
측광 | 범위 | –3A~+3A | –3A~+3.5A | |
디스플레이 | –3A~+3A, | –3A~+5A | ||
정확도 | ±0.002A(0–0.3A) ABS 판독 값 0.5% (0.301A~2.5A) | 0.5A에서 ±0.002A 1.0A에서 ±0.004A 2.0A에서 ±0.008A | ||
반복성1 | ±0.002A | 1A에서 ±0.001A | ||
소음2 | 0A에서 ≤ 0.001A 1A에서 ≤ 0.001A 2A에서 ≤ 0.002A | ≤0.00020A(0A, 260, 500nm에서) ≤0.00030A(1A, 260, 500nm에서) ≤0.00040A(2A, 260, 500nm에서) | ||
드리프트3 | <0.002A/시간 | <0.0010A/시간 | ||
미광 | <0.1%T(340nm 및 400nm에서) | <0.05%T(340nm 및 400nm에서) | ||
베이스라인 평탄도 | <0.003A | ±0.005A | ||
디스플레이 | 5인치 대각선, 32비트 컬러 디스플레이, 800 × 480 픽셀 | 7인치 컬러 터치스크린, 고정식, 고화질, 800 × 1280 픽셀 | 7인치 컬러 터치스크린, 각도 조절 가능, 고화질, 800 × 1280 픽셀 | |
키패드 | 숫자 키패드가 있는 촉각 고무 키 23개 | 터치스크린 | ||
|
| 수용할 수 있는 선택 사양:
| ||
프린터 | 스냅온 프린터 사용 가능 | |||
|
|
| ||
언어 | 영어(곧 제공: 스페인어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 일본어, 한국어, 태국어) | |||
전원 요건 | 외부 AC-DC 컨버터. 전압과 주파수 (Hz) 자동 선택, 100~240볼트, 50~60Hz. | |||
크기(W × D × H) | 35.5 × 38.5 × 19.5cm(14.0” × 15.2” × 7.7”) | |||
중량 | 7.5kg(16.5lbs) | |||
보증 | 구매 후 6개월 이내에 Thermo Fisher Scientific에 제품을 등록하면 1년 연장되어 표준 2년 보증 |
설명 | 부품 번호 |
GENESYS 30 Visible 분광광도계 | |
GENESYS 40 Visible 분광광도계 | |
GENESYS 50 UV-Vis 분광광도계 | |
GENESYS 140 Visible 분광광도계 | |
GENESYS 150 UV-Vis 분광광도계 | |
GENESYS 180 UV-Vis 분광광도계 | |
BioMate 160 UV-Vis 분광광도계 |