Search Thermo Fisher Scientific
사용자의 교육 목표를 지원합니다. Thermo Scientific SPECTRONIC 200 분광광도계는 교실에서 학생을 교육하고, 분석 실험실에서 일상적인 측정을 할 수 있는 표준 제품입니다. SPECTRONIC 200은 디자인이 단순하고 견고하게 제작되었고, 쉽고 빠르게 측정할 수 있어서 편리합니다. 수년간 문제없이 사용할 수 있는 뛰어난 성능을 가진 제품입니다. 고해상도 컬러 화면 탐색 패드에서 원하는 작업을 할 수 있는 온보드 소프트웨어 기능은 기대 그 이상입니다.
SPECTRONIC 200 Educator 모델*은 표준 모델과 같은 하드웨어와 소프트웨어 기능을 훨씬 저렴한 가격으로 이용할 수 있어서 교육 실습에 큰 가치가 있습니다. 무엇이 다를까요? Educator 모델에는 프로그래밍용 분석기가 없으며, 영어, 스페인어, 태국어만 지원합니다. 데이터는 소수점 둘째 자리까지 지원합니다.
* SPECTRONIC 200 Educator 제품은 미국과 캐나다 유통업체만 취급할 수 있습니다.
교육용 SPECTRONIC 200 제품으로 재미있고 유용한 강의 계획을 준비하시렵니까?
광학 디자인 | 싱글 빔 | |
스펙트럼 대역폭 | ≤4nm | |
광원 | 텅스텐 할로겐 | |
검출기 | 2048 원소 CCD | |
파장 | 범위 | 340nm~1000nm |
정확도 | ±2nm | |
반복성 | ±1nm | |
데이터 간격 | 1nm | |
측광 | 범위 | –0.3A~2.5A |
판독 | ABS, %T, 농도1 | |
정확도 | 0.3A에서 ±0.01A 1.0A에서 ±0.05A (590nm에서 측정한 SPECTRONIC 표준 필터) | |
반복성 | 50%T에서 ±0.3%T | |
미광 | <0.2% T(SPECTRONIC 표준 SRM 400 필터 사용) | |
디스플레이 | 가변 각도 320 × 240 픽셀 컬러 그래픽 LCD 7 × 5cm, 대각선 8.6cm(대각선 2.75” × 2”, 대각선 3.4”) | |
키패드 | 밀봉된 촉각 고무 | |
일반적 특징 | 시료 구획 | 들어 올려 세척 |
큐벳 랙과 구획 | 전용 구획에 2개 포함 | |
포함된 큐벳 | 1cm 플라스틱(10개) | |
표준 인터페이스 | 원격 컴퓨터 연결용 USB-B 프린터나 USB 메모리 장치 연결용 USB-A | |
언어 | 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 한국어, 일본어, 중국어, 태국어로 된 온보드 소프트웨어2 | |
전원 요건 | 100~240V, 50~60Hz(자동으로 선택됨) | |
크기(W × D × H) | 39cm × 30cm × 16cm(15.3” × 11.8” × 3.6”) | |
중량 | 5.2kg(11.4lbs) | |
보증 | 1년 |
1 표준 모델은 데이터를 소수점 셋째 자리로 보고합니다. Educator 모델은 데이터를 소수점 두 자리로 보고합니다.
2 Educator 모델은 영어, 스페인어, 태국어만 지원합니다.
설명 | 부품 번호 |
SPECTRONIC 200, 미국 전원 코드 | |
SPECTRONIC 200 교육용3 | |
SPECTRONIC 200, UK 전원 코드 | 840-281800 |
SPECTRONIC 200, EU 전원 코드 | 840-281900 |
SPECTRONIC 200, IN/ZA 전원 코드 | 840-282100 |
SPECTRONIC 200, AU 전원 코드 | 840-281600 |
SPECTRONIC 200, JP 전원 코드 | 840-282000 |
SPECTRONIC 200, CN 전원 코드 | 840-282400 |
3 북미지역 공인대리점에서만 취급할 수 있습니다.