Search Thermo Fisher Scientific
CellInsight HCA 플랫폼과 인증된 기술을 결합하여 세포 수준에서 강도와 표현형 측정이 가능합니다. 고정된 세포 또는 살아있는 세포를 사용하여, 세포 검출에 충분한 해상도, 검출 자동화 그리고 표현형 판별을 모두 제공합니다.
데모 요청하기견적 요청하기
Thermo Fisher 이미징과 분석 플랫폼이 어떻게 3D 모델 시스템의 정확하고 빠른 시각화를 지원하는지 확인하실 수 있습니다.
귀하의 처리량 확대를 위해 콤팩트한 광시야 스크리닝 시스템
통합 퍼포먼스 모드 디자인으로 유연성 및 디스커버리 지원
3D 세포 모델을 염두한 디자인
자사의 HCA 용 인큐베이터를 사용하시어, Live-Cell 이미징과 실시간 정량 분석을 진행해보세요. Invitrogen High-Content Analysis (HCA) Onstage 인큐베이션 시스템과 결합하여 사용할 경우, CellInsight 플랫폼은 3D 이미지 획득과 고해상도의 타임랩스 이미징을 이상적으로 실행합니다. 환경 조절 챔버는 생리학 또는 그렇지 않은 환경 모두를 조성하여 3D 세포 모델의 저산소 실험을 아주 이상적으로 제공하는 시스템입니다. 이러한 기능을 HCS Studio 세포 분석 소프트웨어와 함께 사용하시면 향상된 통계 성능을 확인하실 수 있습니다.
높은 처리량의 자동 스크리닝을 위해 CellInsight HCS 플랫폼에 Orbitor RS 플레이트 핸들러를 더할 수 있습니다. 자사의 자동 솔루션을 사용 시, 최대 80개 플레이트까지 실험하실 수 있습니다. HCA Studio 소프트웨어는 Orbitor 장비에서 바로 실행 가능하여, 추가적인 소프트웨어 사용이 필요하지 않습니다.
CellInsight CX5 Platform | CellInsight CX7 Platform | CellInsight CX7 LZR Platform | |
---|---|---|---|
광원 | 5 채널 | 7 채널 | 7 채널 |
광각 시야 | 5 채널 | 6 컬러의 high-output LED | 7 컬러의 레이저 (excitation) |
명시야 | 흰색 | 4개의 특정 LED + 고대비 이미징을 위한 백색광 | 4개의 특정 LED + 고대비 이미징을 위한 백색광 |
공초점 | NA | 회전 디스크 40 µm/70 µm | 회전 디스크 40 µm/70 µm |
온보드 실시간 분석 소프트웨어 | HCA Studio 3.1 Cell Analysis Software | HCA Studio 3.1 Cell Analysis Software | HCA Studio 3.1 Cell Analysis Software |
대물렌즈 | 2x-60x | 2x-60x | 2x-60x |
포커스 | 소프트웨어 | 관련 기기 및 소프트웨어 | 관련 기기 및 소프트웨어 |
Z-stack 이미지 획득 | 예 | 예 | 예 |
마이크로 플레이트 종류 | 6 ~ 1,536 wells | 6 ~ 1,536 wells | 6 ~ 1,536 wells |
현미경 슬라이드 | 예 | 예 | 예 |
Live-Cell 이미징과 타임랩스 촬영 | 온스테이지 인큐베이터 옵션 추가와 함께 분석과 촬영 스케줄링 가능 | ||
데이터베이스 | STORE Express 이미지와 데이터 베이스 관리 소프트웨어를 포함하며, 확장 가능한 SQL/Oracle 데이터베이스 옵션 제공 |