Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter는 워크플로우에 맞으면서 연구를 확장할 수 있는 세포 분류 기술을 사용해 설계된 형광-활성 세포 분류기입니다. 최대 9개의 레이저와 60개의 검출기를 사용하여 기존 보상(conventional compensation)을 사용하여 기존 실험을 실행하거나, 스펙트럼 세포 분류 기능을 활용하여 더 많은 세포 집단을 분석할 수 있습니다. 통합된 생물학적 봉쇄(biocontainment) 및 에어로졸 기능은 작업자와 시료를 보호하는데 도움이 됩니다.
Bigfoot Spectral Cell Sorter는 고속 및 고처리량이며, 11초 만에 96-웰 플레이트, 20초 만에 384-웰 플레이트 분류를 수행할 수 있습니다. 개별 실험실을 위한 충분한 단순성과 핵심 시설(core facility)에 충분한 견고성을 갖춘 Bigfoot Spectral Cell Sorter는 심층적인 면역표현형분석, 유전체학, 세포 및 유전자 치료 연구, 단일 세포 분류 및 기타 고성능, 고처리량 애플리케이션과 같은 모든 범위의 분류 실험을 마스터하는데 도움이 됩니다.