Search Thermo Fisher Scientific
성능 데이터는 Bigfoot Spectral Cell Sorter가 형광 신호를 정확하고 정밀하게 해결함을 보여줍니다. 애플리케이션 데이터는 면역표현형분석 및 마커 발현 연구에 필요한 게이팅 분해능 및 분류 순도의 수준을 보여줍니다.
추가 애플리케이션 데이터를 보려면 이 섹션과 리소스 페이지에 나열된 애플리케이션 노트를 다운로드하십시오.
Spherotech™ 8-peak bead는 Bigfoot Spectral Cell Sorter의 주요 채널에서 실행되며, 좁고 잘 정의된 피크를 보여줍니다.
위의 Treg 게이트와 같은 게이트된 분류 영역을 사용하여 6개 집단을 분류하였습니다. CD8+ 및 세포독성 T 세포, B 세포, NK 세포, 단핵구 및 Treg. 분류 후 검증을 위해 각 채취 튜브는 순도를 위해 재분석되었습니다. 분류 집단(이 중 4개는 그림에 나와 있음)을 분석한 결과 Bigfoot Spectral Cell Sorter의 spectral unmixing 기능이 높은 효율 및 98% 이상의 순도로 결과를 산출한 것으로 나타났습니다. 이러한 분류 성능은 기존 보상(traditional compensation)을 사용하는 분류 방법과 동일하며, 실험 복잡성이 증가함에 따라 사용자가 두 가지 방법 사이를 원활하게 전환할 수 있습니다.
편광화는 유세포분석에서 종종 무시되는 레이저 광원의 속성이지만, 특정 세포 유형을 구별하는 데 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 인체 혈액의 호산구 과립백혈구는 복굴절 특성 때문에 side scatter(SSC) 검출기에서 상대적으로 더 높은 수준의 탈편광 레이저 광선을 나타냅니다. 또한 말라리아 진단 및 해양 플랑크톤 연구에 편광 분석이 유용한 것으로 나타났습니다.
Bigfoot Cell Sorter의 모든 모델에는 추가적인 FSC(front scatter) 및 탈편광 광검출을 위한 SSC 검출기가 포함됩니다. 이 그림은 SSC 탈편광 검출기를 사용하여 용해된 human whole blood에서 호산구를 식별하는 방법을 보여줍니다. 이러한 분화는 염색이 필요하지 않아 세포가 방해를 받지 않고 fluorophore 비용이 절약됩니다. CD16에 대한 염색을 추가하면 다른 세포 집단도 식별됩니다.
재판매용이 아닙니다. Super Bright Polymer Dyes는 Becton, Dickinson and Company의 허가를 받아 판매됩니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.