Search Thermo Fisher Scientific
스펙트럼 분석 및 기존 보상(conventional compensation) 둘다를 제공하는 구성은 5 ~ 9개 레이저, 최대 60개 파라미터까지 가능하며, 기존 보상(conventional compensation)만 제공하는 구성은 4개 또는 5개 레이저와 최대 35개 파라미터가 가능합니다. 레이저 및 검출기 이외의 모든 구성은 동일한 사양을 공유합니다.
Bigfoot Spectral Cell Sorter의 모든 구성은 표에 나타난 형광 채널 외에도 2개 이상의 forward 및 side scatter 채널을 제공합니다.
레이저 | 포함된 레이저에 대한 형광 검출 채널 수 | 총 검출 채널수 | 카탈로그 번호 | ||||||||
UV | Violet | Blue violet | Blue | Green | Yellow green | Red | Far red | Near- | |||
5 | 12 | 12 |
| 7 |
| 12 |
| 5 |
| 53 | |
6 | 12 | 12 |
| 7 |
| 12 |
| 5 | 3 | 56 | |
6 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| 12 |
| 5 |
| 57 | |
7 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| 12 |
| 5 | 3 | 60 | |
9 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 60 |
Excitation 레이저 | 349nm, 405nm, 445nm, 488nm, 532nm, 561nm, 594nm, 640nm, 785nm |
Optical power | 349nm(100mW), 405nm(100mW), 445nm(200mW), 488nm(125mW), 532nm(100mW), 561nm(100mW), 594nm(100mW), 640nm(100mW), 785nm(100mW) |
빔 정렬 | 고정, 공간적으로 분리된 7개 핀홀 |
검출 파라미터 | 최대 55개 형광 + 5개 산란 |
산란 파라미터 | 표준 FSC 및 SSC 488nm, 소형 입자 FSC 405nm, 비편광 FSC 및 SSC 488nm |
산란 분해능 | 소형 입자 검출기를 사용한 배경에서 <0.2µm 산란 분해능 |
펄스 측정 | 각 채널의 시료 입력 및 출력에 대해 피크, 영역 및 너비를 동시 측정 |
형광 감도 | FITC, PE, APC용 <100 MESF |
노즐 | 조절식 압력 설정이 있는 50, 70, 100, 120 및 150µm 세라믹 노즐 팁 |
시료 입력 튜브 유형 | 1.5mL, 5mL 및 15mL |
온도 조절 | 모든 미디어 유형의 투입 및 배출에 대해 4°C - 37°C |
교반 | 입력 튜브 유형에 따라 자동으로 수행 |
이벤트 속도 | 모든 60개 파라미터에서 >100,000eps 획득 |
분류 속도 | 모든 파라미터가 활성화된 상태에서 >70,000eps* |
분류 장치 | 튜브로 최대 6-way 분류, 구성 가능한 튜브 홀더에는 1.5 mL, 5 mL, 15 mL 및 50 mL 튜브가 포함됩니다. 최대 1,536 well 까지 표준 점유 공간을 차지하는 MicroWell 플레이트를 수직 하강 분류, 96-well plate로 4-way 분류, 384-well plate로 4-way 분류를 위해 직접 로드(load)할 수 있습니다. 모든 분류 미디어에 대해 4°C ~ 37°C의 온도 제어. |
* 70,000 eps에서 실행할 경우, 실험 조건 및 분류 기준에 따라 효율성이 저하될 수도 있습니다. 특정 실험에 대해 분류 속도가 항상 최적화되어야 합니다.
규제 준수 테스트 | Bigfoot Spectral Cell Sorter 생물 안전 인클로저는 Class II BSC와 거의 동등한 작업자 및 제품에 대한 보호를 제공합니다. NSF49 및 EN12469 표준에 명시된 시험 절차 및 기준을 활용하여 성능을 입증할 수 있습니다. |
크기 | 99 cm W x 99 cm D x 170 cm H (39 in W x 39 in D x 67 in H) |
Fluidics 카트 | 없음 |
중량 | 400kg |
모니터 | 32인치, 4k |
전원 공급 | 100 ~ 240VAC 50/60Hz |
전력 소모 | 최대 750W(기기, PC 및 모니터) |
상대 습도 | 20-60% RH |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.