Search Thermo Fisher Scientific
Bigfoot Spectral Cell Sorter의 연속 작동을 위한 액세서리에는 교체 가능한 노즐, QC beads 및 sheath fluid 등이 있습니다. 다양한 fluorophore 및 기능 염료 중에서 선택하여 세포군을 식별, 분류 및 분석할 수 있습니다. 스펙트럼 유세포 측정을 위한 고급 분석을 지원하기 위해 Sasquatch 소프트웨어 업그레이드를 추가할 수 있습니다.
Bigfoot Spectral Cell Sorter 사용 시, 압력 설정을 조정할 수 있는 50-, 70-, 100-, 120- 및 150-µm 세라믹 노즐 팁 중에서 선택할 수 있습니다. 팁 교체 마법사를 통해 노즐 팁을 간편하게 교체할 수 있습니다.
멀티-샘플 로더의 자체 바이알에 보관되는 Bigfoot QC Beads는 Bigfoot Spectral Cell Sorter의 매일의 QC를 위해 필수적인 요소이며, Bigfoot Sheath Additive Fluid는 hydrodynamic stream을 집속하기 위해 사용됩니다.
Thermo Fisher Scientific은 여러 제품군에 걸쳐 유세포분석에 적합한 다양한 시약을 제공합니다. 선택한 마커에 결합되는 다양한 fluorophore 또는 viability, DNA 함량, apoptosis, 세포 주기, 증식 등을 나타내는 다양한 종류의 기능성 염료를 선택할 수 있습니다.
NovaFluor 염색제 제품군은 좁은 emission 스펙트럼, 최소의 cross-laser excitation 특성과 함께, high-parameter 면역표현형분석 패널에서 높은 분해능을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 덕분에 기존 실험에서 보상(compensation)의 필요를 줄일 수 있으며 스텍트럼 유세포분석 실험에서 패널 복잡성을 줄일 수 있습니다.
용도, 장점 및 응용분야를 기반으로 선택한 이용가능한 fluorophore
제품군 | 유형 | 장점 | Invitrogen fluorophore |
---|---|---|---|
유기 염료— 작고, 안정적인 분자 | Original | • FITC는 비용 효율적임 | FITC |
Pacific dyes | • 가장 희미한 염료 중 일부 | Pacific Blue Pacific Orange | |
Alexa Fluor dyes | • 가시광선 스펙트럼 전체 범위에서 광안정성인 염료 • 유세포분석 및 이미징에 사용 • excitation 파장에 따라 명명 | Alexa Fluor 405 Alexa Fluor 488 Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 561 Alexa Fluor 647 Alexa Fluor 660 Alexa Fluor 700 | |
eFluor organic dyes | • 유세포분석을 위한 검출용으로 설계 • emission 파장에 따라 명명 | eFluor 450 eFluor 506 eFluor 660 | |
크고, 단백질 기반의 분자 | Original | • 비용 효율적 • 이용가능한 가장 밝은 염료 중 일부 | APC PE PerCP |
Tandem dyes | • 염료는 공여분자와 다른 채널을 차지하며, 이것은 더 큰 패널을 구성하는데 사용될 수 있음 | APC-Cyanine5 APC-Cyanine7 PE-Cyanine5(3색) PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine7 PE–Texas Red PerCP-Cyanine5.5 PE–Alexa Fluor 610 PE–Alexa Fluor 700 APC–Alexa Fluor 750 PE–eFluor 610 PerCP–eFluor 710 APC–eFluor 780 | |
고분자 염료— 최근 염료 혁신 | Super Bright dyes 및 이들의 tandems | • 405 nm violet 레이저로 excitation 됨 • 다른 채널로 유출을 최소화 • 두 가지 이상의 고분자 염료를 사용하여 백그라운드 수준을 낮출 때 Super Bright Complete Staining Buffer(카탈로그 번호 SB-4401-42)를 추가 | Super Bright 436 Super Bright 600 Super Bright 645 Super Bright 702 Super Bright 780 |
• 355 nm 자외선 레이저로 excitation 됨 | Brilliant Ultraviolet 737 Brilliant Ultraviolet 805 | ||
Quantum dots | • 좁은 emission • 큰 Stokes shift | Qdot 605 Qdot 655 Qdot 705 Qdot 800 | |
NovaFluor 염료 | DNA 나노구조 기반 염료 | • 고유한 spectral signatures • 다양한 밝기 • 낮은 교차-레이저 excitation • exciting 레이저 및 emission 스펙트럼에 따라 명명 | NovaFluor Blue 510 NovaFluor Blue 530 NovaFluor Blue 555 NovaFluor Blue 585 NovaFluor Blue 610-30S NovaFluor Blue 610-70S NovaFluor Blue 660-40S NovaFluor Blue 660-120S NovaFluor Yellow 570 NovaFluor Yellow 590 NovaFluor Yellow 610 NovaFluor Yellow 660 NovaFluor Yellow 690 NovaFluor Yellow 700 NovaFluor Yellow 730 NovaFluor Red 660 NovaFluor Red 685 NovaFluor Red 700 NovaFluor Red 710 |
주요 웨비나, 시약 선택 가이드, 선택한 레이저에 대한 양방향 분산 매트릭스 등 스펙트럼 유세포분석용 fluorophore, 어세이 및 시약 선택에 대한 자세한 내용은 스펙트럼 유세포분석 분석법 및 시약 관련 문서를 참조하십시오.
Sasquatch Software(SQS)는 모든 Bigfoot Spectral Cell Cytometer와 함께 표준 제품으로 제공됩니다.
또한 SQS용 Spectral Sorting and Analysis는 스펙트럼 유세포분석을 위한 소프트웨어 업그레이드 옵션입니다. 이 모듈은 30개가 넘는 컬러 분해능으로 최대 55개의 형광 검출기를 사용하여 스펙트럼 분류 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 고차원 데이터의 고급 시각화를 위해 t-distributed stochastic neighbor embedding (t-SNE) high-content clustering 분석을 지원합니다.
Brilliant Ultra Violet™은 Becton, Dickinson and Company 또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.
재판매용이 아닙니다. Super Bright Polymer Dyes는 Becton, Dickinson and Company의 허가를 받아 판매됩니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.