Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Nalgene™ 및 Nunc™ 원심분리기 용기 제품 중에서 큰 부피의 펠렛팅부터 DNA 분리까지 원심분리 작업에 적합한 용기를 찾을 수 있습니다. 원뿔형 및 둥근 바닥 프로파일에서 10mL-2L 크기의 다양한 튜브와 병을 선택할 수 있으며, 안전 마개도 선택할 수 있습니다.
CW3 세포 세척기는 3분 내에 철저하고 재현 가능한 혈액 세포 세척이 가능하도록 설계되었습니다. 프로그램을 자동화하여 소중한 시간을 절약하거나 수동 작동을 통해 단계별로 모니터링할 수 있습니다. 프로토콜 요구 사항에 맞게 12 또는 24 플레이스 로터를 선택할 수 있습니다. 이 기기는 사용자 친화적인 키패드와 경보를 통해 낮은 식염수 수위 및 실행 완료와 같은 상태를 표시합니다.
용량 | 24 튜브 |
최대 속도 | 3,000rpm(원심분리) 1,200rpm(세척) 350-500rpm(디캔트) |
최대 RCF | 1,180 x g(원심분리) 190 x g(세척) |
치수(높이 폭 깊이) | 16.1 x 14.6 x 17.7in. (41 x 37 x 45 cm) |
중량 | 61.6lb(28.0kg) |