Search Thermo Fisher Scientific
빠른 펄스 스핀, 임상 애플리케이션 또는 가장 까다로운 연구 분리에 상관없이, 해당 작업에 맞는 Thermo Scientific™ 실험대용 원심분리기를 찾으실 수 있습니다. 당사의 실험대용 원심분리기는 다섯 가지 카테고리로 나뉘어 있습니다. 또한 각 원심분리기 제품군은 여러 종류의 호환 로터, 환기 또는 냉장, 생물격리(biocontainment) 옵션을 제공합니다.
도움말: 최고 속도의 실험대용 원심분리기가 필요하십니까? 최대 150,000 rpm의 속도를 가진 Sorvall™ MTX-150 benchtop micro-ultracentrifuge를 확인해 보십시오.
|
|
|
|
|
전형적인 응용분야 | ||||
펄스 스핀, PCR, 마이크로 필터 세포 분리, HPLC 프로토콜 | 기본 마이크로튜브 처리, 핵산 미니프렙, 헤마토크리트 모세관 | 세포 배양, 분자 생물학 | 기초 및 임상 연구, 반복 프로토콜을 사용하는 응용분야 | 첨단 연구, 통제된 환경 |
최대 용량 | ||||
12 x 2mL | 24 x 2mL | 4 x 145mL | 1.6L 또는 4L | |
성능(최대 속도, 최대 RCF) | ||||
12,500rpm 9,800 x g | 14,800rpm 21,000 x g | 17,850rpm 30,279 x g | 15,200rpm 25,830 x g | |
호환 로터 | ||||
마이크로튜브와 PCR 스트립을 위한 2개 포함 | 1개 포함, 기타 애플리케이션-특정 로터 옵션 | 일반 및 애플리케이션-특정 로터 | 다용도 로터 선택 가능 | 가장 다양한 로터 선택 가능 |
냉장형 버전 | ||||
-- | ||||
플로어(floor) 모델 구성 | ||||
--- | --- | 높은 휴대성, 냉장형만 가능 | --- | 클린 룸, 환기형 및 냉장형에 적합 |
디스플레이 유형 | ||||
백라이트, 맞춤형(mySPIN 12) | LCD | 풀 컬러 터치 스크린(일부 모델) | ||
프로그램 | ||||
타이머, 속도, RCF 설정(mySPIN 12) | 타이머 | 3 또는 4 직접 액세스, 폴더에서 최대 96 액세스 가능 | 6 직접 액세스 | 터치 스크린을 통해 최대 100 |
최대 용량: 각 실행 중에 회전할 수 있는 총 용량을 나타냅니다.
성능: 원심분리기와 로터의 조합으로 결정됩니다. 애플리케이션에 필요한 상대 원심력(RCF 또는 g force)과 최대 속도 rpm의 함수입니다.
냉장: 대부분의 실험대용 원심분리기는 환기형 또는 냉장형 모델로 이용가능합니다. 환기형 모델은 온도에 민감하지 않은 시료에 적합합니다. 온도 상승에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 시료는 냉장형 모델을 사용하는 것이 좋습니다.
요건에 맞는 실험대용 원심분리기 카테고리를 찾은 후에, 여러 가지 모델을 살펴보고 실험실에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.