실험대용 원심분리기 로터
작은 공간을 차지하면서도 고용량인 다용도의 신뢰할 수 있는 실험실 장비
데모 보기
실험대용 원심분리기용 로터
다기능성, 안전성 및 내구성을 위한 최고의 제품군
다양한 종류의 로터를 제공하므로 요구 사항에 정확히 부합하는 로터를 선택할 수 있습니다. 각 로터는 시료 안전, 원심분리기 성능 및 설치/제거 용이성을 향상시키기 위한 여러 가지 기능을 갖추고 있습니다.
실험대용 원심분리기 로터 선택
로터 선택
다음 도구를 사용하여 요구에 가장 부합되는 로터를 찾을 수 있습니다.
  1. 먼저 원심분리기 모델을 선택합니다.
  2. 그런 다음 스윙 버킷 또는 고정각 로터 유형을 선택합니다.
  3. 속도와 g force를 비롯한 성능 기준 및 용량을 선택합니다.
  4. 마이크로플레이트, 생물 격리(biocontainment), 새로운 소재, Auto-Lock™ 로터 교체 등의 특별한 요구 사항과 원하는 기능을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 주요 로터 특징을 참조하십시오.
원심분리기가 아직 준비되지 않은 경우, 로터를 먼저 선택한 후 어떤 실험대용 원심분리기 모델을 이와 함께 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
주요 로터 특징
수 초 이내로 로터 교체, 생물 격리(biocontainment)를 사용한 안전성, 수년 간의 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 내구성에 이르기까지 혁신적인 기술이 실험대용 원심분리기용 로터에 적용되어 있습니다.
Auto-Lock 로터 교체
Auto-Lock 로터 교체 기능을 사용하면 로터를 제자리에 안전하고 확실하게 잠글 수 있으며, 이후 버튼을 한 번만 눌러서 제거할 수 있습니다. 실험실에서는 도구 또는 복잡한 절차 없이 로터 및 애플리케이션 프로토콜을 즉시 변경할 수 있는 유연성을 갖추게 됩니다.
한 손으로 3초 만에 로터를 제거하고 다른 로터로 교체할 수 있습니다. 시간 소모와 문제 발생을 줄임으로써 원심분리기를 가장 유연하게 사용할 수 있습니다. 작업자가 청소를 위해 전체 원심분리기 챔버에 빠르고 효율적으로 접근할 수 있습니다.
보호를 위한 생물 격리(biocontainment) 
안전성과 동시에 사용 편의성을 보장해 주는 인증된* 생물 격리 기술이 적용된 실험대용 원심분리기 로터를 선택하여 시료, 원심분리기 및 작업자를 위험한 오염으로부터 보호할 수 있습니다. 많은 고정각 로터에는 생물 격리(biocontainment) 인증 뚜껑이 있습니다. 대부분의 로터는 ClickSeal™ 생물 격리 뚜껑이 있는 용기를 수용하므로 번거로운 다회전 스크류 캡과 고압 뚜껑이 필요하지 않습니다.
 * 영국 Porton Down의 Public Health England 인증 획득
편리한 ClickSeal 생물 격리(biocontainment) 뚜껑 
이 마개는 시료 용기의 안전한 취급을 위해 설계되었습니다. 장갑 착용이 가능하며 한 손으로 열고 닫을 수 있습니다.
마이크로원심분리기용 엔지니어드 고분자(Engineered polymer) 로터
당사의 최신 마이크로원심분리기 로터는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 가벼우면서도 우수한 내화학성을 제공하며, 내구성을 강화하여 부식을 방지합니다. 이 로터는 빠르게 가속 및 감속하여 에너지를 낮게 소비하면서도 높은 성능과 더 짧은 실행 시간을 구현합니다.
경량, 내구성 탄소 섬유 로터
Thermo Scientific™ Fiberlite™ 로터는 피로나 부식 없이 뛰어난 성능을 제공하여 안전하고 안심할 수 있는 작동을 구현합니다. 이 제품은 세포 배양, DNA 시료 전처리, PCR 반응후 클린업, 단백질 식별 및 하위세포 분획 애플리케이션을 위한 범용 및 고성능 실험대용 원심분리기 사용에 이상적입니다. 이 로터는 높은 g force를 사용하여 실행 시간을 줄이고 금속 원심분리기 로터에 대한 탁월한 대체품입니다.
Fiberlite 로터 
오래 유지되도록 설계되었으며 무게가 가벼워 실행 시간이 줄어들기 때문에 원심분리기 수명이 연장됩니다. 부식 및 피로 저항 설계로 구조적 무결성을 보장합니다. 그리고, 고객의 투자를 보호하기 위해 15년 보증을 제공합니다.
로터 액세서리
당사의 광범위한 로터 버킷, 뚜껑, 어댑터 제품에 대한 정보는 액세서리를 참조하십시오.
로터 리소스
당사의 리소스에서 지침, 도구, 브로셔, 스마트 노트 등 실험대용 원심분리기용 로터에 대한 자세한 정보를 확인해 보십시오.