실험대용 원심분리기 특징
작은 공간을 차지하면서도 고용량인 다용도의 신뢰할 수 있는 실험실 장비
제품 둘러보기
실험대용 원심분리기 특징
실험대용 원심분리기는 공간이 제한적인 실험실의 다양한 작업에 적합합니다. 작동이 간편하고 인체공학적으로 설계된 이 원심분리기는 실험실 효율성을 향상시킵니다. 예를 들어, 대부분의 실험대용 원심분리기는 Auto-Lock™ 시스템을 수용하여 한 손으로 로터를 빠르게 교체할 수 있어 다양한 용도로 사용할 수 있고 처리량이 극대화됩니다. 실험대용 원심분리기는 강도 및 내구성을 위해 고품질 소재로 제조되며, 광범위 화학물질에 대한 내성을 가지고 있어 실험실에서 필요로 하는 가동 시간과 일관된 성능을 보장해드립니다.
선택 가이드를 사용하여 실험대용 원심분리기 모델 비교
안전 상의 장점
실험대용 원심분리기는 안전하게 작동하도록 제작되었습니다. 예를 들어, 덮개(lid)를 열고 닫을 때 핀치 포인트 발생을 최소화하도록 설계되어 있으며, 전동식 덮개 걸쇠는 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 덮개 손잡이 표시는 한 손으로 닫기에 가장 쉬운 위치를 나타냅니다. 챔버에는 더욱 안전한 로터 및 용기 로딩/언로딩을 위해 개선된 도달 거리 설계가 적용되었습니다.
터치 제어
Pro 시리즈 원심분리기의 최신 터치스크린 인터페이스는 메뉴 표시줄과 간단한 버튼을 통해 프로그래밍이 더욱 쉽습니다. 더욱 커진 시간 트랙커(time tracker)와 시각적, 청각적 실행 종료 알림으로 실험실 반대 편에서도 실행을 편리하게 모니터할 수 있습니다. 사전 프로그래밍된 콤프레서 시동을 사용하여 원심분리기 실행을 빠르게 준비할 수 있으며, 차단 기능으로 콤프레서의 수명을 연장시키고 에너지 비용을 감소시킬 수 있습니다.
최고의 로터 제품군
실험대용 원심분리기를 위한 스윙 버킷 및 고정각 로터 전체 제품군을 제공하고 있습니다. 많은 로터는 부식 및 피로 저항성의 혁신적이고 가벼운 재질로 제작되며 ClickSeal™ 생물 격리(biocontainment) 마개를 함께 사용할 수 있습니다.
미니 원심분리기: 유연성 및 효율성
당사의 가장 작은 실험대용 플랫폼인 mySPIN 미니 원심분리기는 6,300rpm 및 12,500rpm의 두 가지 속도로 제공됩니다. 마이크로필터 세포 분리 및 HPLC 프로토콜부터 PCR, 임상 및 진단에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 이 원심분리기는 저진동으로 조용하게 작동합니다. 점유 공간이 작아 공간을 효율적으로 사용할 수 있어 개인 워크스테이션에 적합합니다.
mySPIN 미니 원심분리기 
0.2, 1.5 및 2.0mL 마이크로튜브와 PCR 스트립을 수용하는 두 개의 로터를 포함합니다. 도구 없이 로터를 신속하게 교체할 수 있습니다.
마이크로원심분리기: 적은 양의 시료, 빠른 처리
Thermo Scientific 마이크로원심분리기는 빠른 가속 및 감속으로 다양한 마이크로부피 프로토콜을 수행합니다. 이 원심분리기는 두 가지 성능 수준, 환기형 모델 또는 냉장형 모델, 애플리케이션에 맞는 로터 옵션을 비롯하여 많은 옵션을 제공합니다. 기본적인 마이크로튜브 처리, 핵산 미니 프렙(mini-prep), 스핀-컬럼 및 헤마토크리트 테스트를 지원하는 기능들의 이상적인 조합을 확인해 보십시오.
소량의 시료, 빠른 처리
21,100 x g 마이크로 원심분리기 모델은 가장 빠른 실행을 필요로 하는 최첨단 연구 응용 분야에 이상적이며, 17,000 x g 모델은 일상적인 실험실 작업에서 우수한 성능을 발휘합니다. 모든 마이크로 원심분리기는 직관적 제어, 읽기가 편한 디스플레이 및 원클릭 마개 닫기 기능을 갖추고 있습니다.
2개의 표준 로터
부식에 대한 저항성이 있는 경량 엔지니어링 고분자로 제조된 2개의 표준 로터가 마이크로원심분리기에 포함되며, 1.5, 2 및 5mL 마이크로 튜브를 수용할 수 있습니다. 다른 고분자 로터는 0.2 및 0.5mL 마이크로튜브, PCR 스트립 튜브 및 헤마토크리트 모세관 튜브를 지원합니다. 일부 로터는 시료 안전을 강화하기 위해 ClickSeal™ 생물 격리(biocontainment) 뚜껑을 수용할 수 있습니다.
콤팩트 실험대용 원심분리기: 높은 RCF, 작은 크기
이 소형 실험대용 플랫폼은 이동성을 지니도록 설계되었으며, 애플리케이션간 그리고 실험실간 이동을 원활하게 수행할 수 있습니다. 이러한 이동성과 함께 환기형 모델과 냉장형 모델을 선택할 수 있으며, 높은 RCF를 가진 다양한 로터를 함께 사용하여 변화하는 요구 사항에 유연하게 대처할 수 있습니다. 마이크로부피 로터는 세포 배양, 분자 생물학, 임상 진단 애플리케이션을 지원하기 위해 최대 30,279 g에서 마이크로리터 튜브를 처리할 수 있습니다. 이 모델은 52dBA 만큼 낮은 소음 수준으로 실행할 수 있으므로 실험실 환경에 대한 영향을 최소화합니다.
높은 RCF, 작은 크기
크기가 12.2 x 14.6 x 18.9in.(31 x 37 x 48cm) 만큼 작은 당사의 콤팩트 실험대용 원심분리기는 협소한 실험실 공간에 특히 적합합니다. 최대한의 유연성과 휴대성을 위해 공간의 필요성을 완전히 없애도록 높이를 조정할 수 있는 바닥 모델 구성을 고려하였습니다.
밝은 대형 디스플레이
실험대용 원심분리기의 디스플레이는 밝고 커서 실험실 반대편에서도 읽기 쉽습니다. 제어판에는 프로그래밍, 실행 상태, 경고 및 서비스 메시지에 대한 지침이 표시됩니다.
범용 실험대용 원심분리기: 품질 및 재현가능성
이 원심분리기는 이름에 걸맞게 당사 제품 중 다용도성이 가장 높은 실험대용 플랫폼입니다. 이들의 중간-성능 드라이브는 반복적인 프로토콜을 사용하는 임상 애플리케이션과 기초 연구처럼 거듭되는 실행에서 일관성, 재현가능성 및 고처리량을 요구하는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 인체공학적 설계와 사용 편의성으로 여러 명의 사용자가 있는 실험실을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 1.6L 또는 4L의 용량 구성 중에서 선택할 수 있으며, 고객의 요구에 맞게 환기형 모델과 냉장형 모델로 제공 가능합니다.
다중 사용자 환경을 위한 뛰어난 다용도성
1.6L 용량 모델은 최대 14개의 스윙 버킷 및 고정각 로터를 지원합니다. 최대의 용량이 4L인 모델의 경우, 넓은 TX-1000 로터로 최대 196개의 혈액 튜브와 50mL 원뿔형 튜브를 실행할 수 있습니다.
Auto-Lock™ 시스템은 유연성을 향상시키기 위해 한 손으로 수 초내로 로터를 안전하고 쉽게 교체할 수 있도록 합니다. 
밝고 사용이 간편한 LCD 제어판
6개의 버튼으로 직접 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 간단히 스크롤하여 속도, 시간, 온도, 가속 및 감속 매개변수를 입력하기만 하면 됩니다. 펄스 실행을 선택하거나 버튼을 눌러 뚜껑을 엽니다. 이 패널은 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어 및 러시아어로 표시됩니다. 
고성능 실험대용 원심분리기: 최고 속도, 대부분의 로터
이 플랫폼은 성능 향상을 위해 에너지 효율적인 강력한 드라이브와 프로그래밍 기능을 통합하여 까다로운 연구 애플리케이션이나 클린 룸 등의 통제된 환경에서 작동될 수 있도록 설계되었습니다. 1.5mL 튜브용 고정각에서부터 대용량 병, 1.6L 및 4L 용량 구성을 위한 스윙 버킷에 이르기까지 광범위한 로터와 실험실 요건에 가장 적합한 냉장형, 환기형, 플로어(floor) 모델을 사용하여 유연성을 높일 수 있습니다.
고성능을 위한 파워
최대 15,200rpm의 속도로 최대 25,830의 RCF를 달성합니다. 최대 19개의 서로 다른 로터와 다양한 어댑터 옵션을 선택하여 동일한 원심분리기에서 여러 가지 애플리케이션을 수행할 수 있습니다.
고성능 실험대용 원심분리기
많은 프로토콜을 수용할 수 있도록 향상된 선택사항과 함께 사용 편의성을 결합한 제어를 특징으로 합니다. 메뉴 모음, 라이트하우스 모드 진행 표시줄, 원심분리기 상태 버튼 등을 포함하는 현대적이고 직관적인 터치스크린 디스플레이를 통해 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.