Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen iWestern 워크플로우 장치 및 기기로 실험실의 효율을 높이고 웨스턴 블로팅 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 처리 효율, 재현성 및 결과의 신뢰성을 높이도록 설계된 iWestern 워크플로우는 최소한의 수작업 시간으로 최상의 웨스턴 블랏 결과를 도출합니다.
Invitrogen PowerEase Touch 전원 공급 장치는 작동 및 프로그래밍하기 쉬운 대형 터치스크린을 탑재하여 전압, 전류 및 전력에 대한 정확한 출력값을 제공합니다. SDS-PAGE, 기본 PAGE 및 DNA/RNA 전기영동과 같은 애플리케이션에 이상적입니다.
지능적으로 설계된 병렬식 설계의 Invitrogen Mini Gel Tank는 더 쉬운 시료 로딩과 두 젤의 동시 시각화를 위해 전방을 향하는 웰 구성을 제공하는 한편, 흰색 탱크 스탠드는 전기영동 중 사전 염색 마커의 모니터링 개선을 위한 대비를 제공합니다.
Invitrogen Surelock Tandem Midi Gel tank는 하나 또는 두 개의 고처리량 및 더 넓은 형식의 Invitrogen 미디 젤의 쉽고 일관된 수직 단백질 젤 전기영동을 위해 설계되었습니다.
iBlot 3 웨스턴 블랏 트랜스퍼 시스템은 바로 사용할 수 있는 소모품으로 높은 성능과 편의성을 제공하는 차세대 드라이 단백질 트랜스퍼 장치입니다. iBlot 3은 젤 매트릭스에 통합된 트랜스퍼 버퍼가 포함된 사전 조립된 트랜스퍼 스택을 사용하므로 트랜스퍼 버퍼를 준비할 필요가 없으며 트랜스퍼 후 세척 필요성이 최소화됩니다. 전극 간 짧은 거리와 높은 전기장 강도 및 전류로 인해 트랜스퍼 시간이 최대 3분으로 단축됩니다.
Invitrogen Power Blotter 트랜스퍼 시스템은 필요한 성능과 원하는 유연성을 제공하는 다용도 세미-드라이 트랜스퍼 시스템입니다. Power Blotter는 필요한 처리량에 맞게 교체 가능한 블로팅 카세트를 갖추고 있습니다. 원하는 멤브레인과 필터 페이퍼를 사용하거나 추가적인 편리함을 위해 Power Blotter Select 트랜스퍼 스택을 사용하면 젤 매트릭스가 직접 트랜스퍼 스택에 통합되어 있어 트랜스퍼 버퍼를 준비할 필요가 없습니다.
두 개의 장치, 하나의 간단한 기술을 사용한 웨스턴 블랏 프로세싱. Invitrogen iBind 웨스턴 시스템은 지루하고 일상적인 웨스턴 블랏 프로세싱 단계를 자동화하는 간단한 무동력 장치입니다. 오리지널 iBind 웨스턴 장치는 한 번에 하나의 미니 블랏을 프로세싱할 수 있는 반면, iBind Flex 웨스턴 장치는 최대 1개의 미디 블랏, 2개의 미니 블랏 또는 6개의 세로 절단 스트립 블랏을 프로세싱할 수 있습니다. 전체 이뮤노블로팅 프로세스는 3시간 내에 완료되고, 기존 방법보다 최대 80% 적은 1차 항체가 사용되며, 자동화된 처리로 블랏 일관성을 향상시킬 수 있습니다.
iBind 웨스턴 시스템
iBind Flex 웨스턴 시스템
Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor로 자체 프로토콜을 사용하여 핸즈프리 블랏 프로세싱을 경험해 보십시오. Bandmate Automated Western Blot Processor는 프로그래밍 가능한 블랏 로킹(rocking) 시스템으로 웨스턴 블랏 프로세싱의 수동 블로킹, 세척 및 항체 인큐베이션 단계를 자동화하여 수동 작업 시간을 절감시켜 줍니다. 최소한의 노력으로 최대 4개의 미니 블랏 또는 2개의 미디 블랏을 처리하도록 장치를 설정할 수 있습니다.
Invitrogen iBright 이미징 시스템을 사용하여 젤 및 웨스턴 블랏 데이터를 보다 쉽게 캡처하고 분석할 수 있습니다. 능률적이고 직관적인 인터페이스와 워크플로우로 설계된 iBright 이미징 시스템은 모든 경험 수준의 연구자가 쉽게 사용할 수 있습니다.
iBright 이미징 시스템 제품군에는 iBright CL750 이미징 시스템, iBright CL1500 이미징 시스템, iBright FL1500 이미징 시스템 등의 세 가지 모델이 있습니다. iBright CL750 이미징 시스템은 핵심적인 필수 웨스턴 블랏 및 젤 이미징 기능을 제공하며, 암실과 필름에서 전환하여 쉽게 사용할 수 있습니다. iBright CL1500 이미징 시스템은 확장된 애플리케이션을 지원하며 최고급 iBright FL1500 모델은 다양한 고성능 사양을 갖추고 있습니다. iBright FL1500 이미징 시스템은 한 번에 최대 4개의 형광 채널을 사용하는 형광 웨스턴 블랏 이미징을 포함하여 최대한의 애플리케이션 지원을 제공합니다.
*참고: 자동 회전은 iBright FL1500 및 iBright CL1500 모델에서만 가능합니다.
나만의 맞춤형 iWestern 번들을 구성하거나 미리 구성된 당사의 개별 웨스턴 블로팅 장치용 작은 번들을 선택하여 비용을 절감할 수 있습니다.
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
PowerEase Touch 120 W Power Supply and Mini Gel Tank Welcome Pack |
| |
PowerEase Touch 350 W Power Supply and SureLock Tandem Midi Gel Tank Welcome Pack |
| |
Bolt Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Glycine 4–20%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Acetate 3–8%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4–12%, 20-well |
| |
Novex Midi Tris-Glycine Plus Welcome Pack, 4–20%, 20-well |
|
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
iBlot 3 스타터 키트 |
| IB31001S(니트로셀룰로오스) IB31002S(PVDF) |
iBlot 3 스타터 키트(보증 포함) |
| A56728(니트로셀룰로오스) A56729(PVDF) |
iBlot 3 iBind 스타터 키트 |
| IB31001SLF1(니트로셀룰로오스) |
iBlot 3 iBind Flex 스타터 키트 |
| IB31001SLF2(니트로셀룰로오스) |
Bolt 웰컴 팩(iBlot 3 포함) |
|
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
| SLF2002S(형광 검출) | |
iBind 웨스턴 스타터 키트 |
| SLF1002S(형광 검출) |
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
|
Invitrogen PowerEase Touch 전원 공급 장치는 작동 및 프로그래밍하기 쉬운 대형 터치스크린을 탑재하여 전압, 전류 및 전력에 대한 정확한 출력값을 제공합니다. SDS-PAGE, 기본 PAGE 및 DNA/RNA 전기영동과 같은 애플리케이션에 이상적입니다.
지능적으로 설계된 병렬식 설계의 Invitrogen Mini Gel Tank는 더 쉬운 시료 로딩과 두 젤의 동시 시각화를 위해 전방을 향하는 웰 구성을 제공하는 한편, 흰색 탱크 스탠드는 전기영동 중 사전 염색 마커의 모니터링 개선을 위한 대비를 제공합니다.
Invitrogen Surelock Tandem Midi Gel tank는 하나 또는 두 개의 고처리량 및 더 넓은 형식의 Invitrogen 미디 젤의 쉽고 일관된 수직 단백질 젤 전기영동을 위해 설계되었습니다.
iBlot 3 웨스턴 블랏 트랜스퍼 시스템은 바로 사용할 수 있는 소모품으로 높은 성능과 편의성을 제공하는 차세대 드라이 단백질 트랜스퍼 장치입니다. iBlot 3은 젤 매트릭스에 통합된 트랜스퍼 버퍼가 포함된 사전 조립된 트랜스퍼 스택을 사용하므로 트랜스퍼 버퍼를 준비할 필요가 없으며 트랜스퍼 후 세척 필요성이 최소화됩니다. 전극 간 짧은 거리와 높은 전기장 강도 및 전류로 인해 트랜스퍼 시간이 최대 3분으로 단축됩니다.
Invitrogen Power Blotter 트랜스퍼 시스템은 필요한 성능과 원하는 유연성을 제공하는 다용도 세미-드라이 트랜스퍼 시스템입니다. Power Blotter는 필요한 처리량에 맞게 교체 가능한 블로팅 카세트를 갖추고 있습니다. 원하는 멤브레인과 필터 페이퍼를 사용하거나 추가적인 편리함을 위해 Power Blotter Select 트랜스퍼 스택을 사용하면 젤 매트릭스가 직접 트랜스퍼 스택에 통합되어 있어 트랜스퍼 버퍼를 준비할 필요가 없습니다.
두 개의 장치, 하나의 간단한 기술을 사용한 웨스턴 블랏 프로세싱. Invitrogen iBind 웨스턴 시스템은 지루하고 일상적인 웨스턴 블랏 프로세싱 단계를 자동화하는 간단한 무동력 장치입니다. 오리지널 iBind 웨스턴 장치는 한 번에 하나의 미니 블랏을 프로세싱할 수 있는 반면, iBind Flex 웨스턴 장치는 최대 1개의 미디 블랏, 2개의 미니 블랏 또는 6개의 세로 절단 스트립 블랏을 프로세싱할 수 있습니다. 전체 이뮤노블로팅 프로세스는 3시간 내에 완료되고, 기존 방법보다 최대 80% 적은 1차 항체가 사용되며, 자동화된 처리로 블랏 일관성을 향상시킬 수 있습니다.
iBind 웨스턴 시스템
iBind Flex 웨스턴 시스템
Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor로 자체 프로토콜을 사용하여 핸즈프리 블랏 프로세싱을 경험해 보십시오. Bandmate Automated Western Blot Processor는 프로그래밍 가능한 블랏 로킹(rocking) 시스템으로 웨스턴 블랏 프로세싱의 수동 블로킹, 세척 및 항체 인큐베이션 단계를 자동화하여 수동 작업 시간을 절감시켜 줍니다. 최소한의 노력으로 최대 4개의 미니 블랏 또는 2개의 미디 블랏을 처리하도록 장치를 설정할 수 있습니다.
Invitrogen iBright 이미징 시스템을 사용하여 젤 및 웨스턴 블랏 데이터를 보다 쉽게 캡처하고 분석할 수 있습니다. 능률적이고 직관적인 인터페이스와 워크플로우로 설계된 iBright 이미징 시스템은 모든 경험 수준의 연구자가 쉽게 사용할 수 있습니다.
iBright 이미징 시스템 제품군에는 iBright CL750 이미징 시스템, iBright CL1500 이미징 시스템, iBright FL1500 이미징 시스템 등의 세 가지 모델이 있습니다. iBright CL750 이미징 시스템은 핵심적인 필수 웨스턴 블랏 및 젤 이미징 기능을 제공하며, 암실과 필름에서 전환하여 쉽게 사용할 수 있습니다. iBright CL1500 이미징 시스템은 확장된 애플리케이션을 지원하며 최고급 iBright FL1500 모델은 다양한 고성능 사양을 갖추고 있습니다. iBright FL1500 이미징 시스템은 한 번에 최대 4개의 형광 채널을 사용하는 형광 웨스턴 블랏 이미징을 포함하여 최대한의 애플리케이션 지원을 제공합니다.
*참고: 자동 회전은 iBright FL1500 및 iBright CL1500 모델에서만 가능합니다.
나만의 맞춤형 iWestern 번들을 구성하거나 미리 구성된 당사의 개별 웨스턴 블로팅 장치용 작은 번들을 선택하여 비용을 절감할 수 있습니다.
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
PowerEase Touch 120 W Power Supply and Mini Gel Tank Welcome Pack |
| |
PowerEase Touch 350 W Power Supply and SureLock Tandem Midi Gel Tank Welcome Pack |
| |
Bolt Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Glycine 4–20%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Acetate 3–8%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4–12%, 20-well |
| |
Novex Midi Tris-Glycine Plus Welcome Pack, 4–20%, 20-well |
|
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
iBlot 3 스타터 키트 |
| IB31001S(니트로셀룰로오스) IB31002S(PVDF) |
iBlot 3 스타터 키트(보증 포함) |
| A56728(니트로셀룰로오스) A56729(PVDF) |
iBlot 3 iBind 스타터 키트 |
| IB31001SLF1(니트로셀룰로오스) |
iBlot 3 iBind Flex 스타터 키트 |
| IB31001SLF2(니트로셀룰로오스) |
Bolt 웰컴 팩(iBlot 3 포함) |
|
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|
| SLF2002S(형광 검출) | |
iBind 웨스턴 스타터 키트 |
| SLF1002S(형광 검출) |
내용물 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|