Search Thermo Fisher Scientific
Slide-A-Lyzer™ 투석 카세트(Dialysis Cassette)는 100 μL - 30 mL 용적 범위 샘플의 신속하고 효과적인 투석을 가능하게 하며, 표면적 대 샘플용적 비를 최대화하도록 설계되어 탁월한 샘플 회수를 도움이 됩니다.
표준 flat tubing과 비교하여, 이 혁신적인 카세트는 샘플의 유출 및 손실을 유발할 수 있는 knot나 clip을 필요로 하지 않아 샘플을 더욱 완전하게 회수할 수 있습니다. 분자량 기준(MWCO) 2K, 3.5K, 7K, 10K, 20K와 4가지 용적으로 이용할 수 있습니다.
용적 범위 | ||||
---|---|---|---|---|
분자량 기준 | 0.1–0.5 mL | 0.5–3 mL | 3–12 mL | 12–30 mL |
2K | 카탈로그 번호 66205 | 카탈로그 번호 66203 | 카탈로그 번호 66212 | 카탈로그 번호 66230 |
3.5K | 카탈로그 번호 66333 66335 (키트) | 카탈로그 번호 66330 66332 (키트) | 카탈로그 번호 66110 66107 (키트) | 카탈로그 번호 66130 |
7K | 카탈로그 번호 66373 | 카탈로그 번호 66370 66372 (키트) | 카탈로그 번호 66710 66707 (키트) | 이용가능하지 않음 |
10K | 카탈로그 번호 66383, 66384 66385 (키트) | 카탈로그 번호 66380, 66381 66382 (키트) | 카탈로그 번호 66810, 66811 66807 (키트) | 카탈로그 번호 66830 |
10K (감마선 조사) | 카탈로그 번호 66454 | 카탈로그 번호 66455 | 카탈로그 번호 66456 | 카탈로그 번호 66457 |
20K | 카탈로그 번호 66005 | 카탈로그 번호 66003 | 카탈로그 번호 66012 | 카탈로그 번호 66030 |
3가지 샘플 용적 배치의 물(0.5 mL, 1.7 mL 및 3.0 mL)을 로딩하고 해당 제조원의 지침에 따라 Slide-A-Lyzer 투석 카세트 또는 기존 투석 tubing에서 회수하여 회수 용적을 측정했습니다. 회수된 물의 용적을 중량분석법으로 측정하였습니다.
로딩한 샘플 용적 | Thermo Scientific Slide-A-Lyzer 투석 카세트 회수 용적 % | 기존 투석 tubing 회수 용적 % |
---|---|---|
3.0 mL | 99.47 | 92.32 |
1.7 mL | 99.30 | 93.12 |
0.5 mL | 98.76 | 887.51 |
1. 코너 포트 중 하나를 통해 개스킷(gasket)으로 주사 바늘을 삽입합니다. 샘플을 주입하고 과량의 공기를 빼낸 후 주사기를 뺍니다.
2. 부유 부표(float buoy)를 부착하고 투석합니다(부표는 카세트를 위한 편리한 벤치탑 스탠드 역할을 하기도 합니다).
3. 다른 코너 포트에 빈 주사바늘을 삽입합니다. 카세트 챔버 확장을 위해 공기를 주입한 후, 투석된 샘플을 빼냅니다.