PB2274_Slidealyzer_G2_Dialysis-main-cs
Slide-A-Lyzer 2세대 투석 카세트는 샘플 투석을 위한 편이성, 활용성 및 우수한 성능을 제공합니다. 2세대 Slide-A-Lyzer 투석 카세트는 단독으로 서있으며, 자가 부유가 가능하며, 피펫 로딩이 가능합니다.
주사기에 부착된 혈청 피펫 또는 피하 바늘(선택 가능)을 사용하여 샘플을 쉽게 로딩하고 제거할 수 있습니다(그림 1). 공기 챔버가 내장되어 샘플이 부유하게 되며 투석 중 카세트가 수직방향으로 있게 됩니다. Slide-A-Lyzer G2 투석 카세트는 5가지 용적, 2K, 3.5K, 7K, 10K, 20K 분자량 기준(MWCO)으로 이용할 수 있습니다.
귀하의 실험에 가장 적합한 Slide-A-Lyzer 2세대 카세트를 선택하세요
Slide-A-Lyzer G2 투석 카세트에 대해 더 알아보기
slidealyzer_g2_easy__loading_recovery손쉬운 샘플 로딩 및 회수. 고유 샘플 포트를 통해 주사기나 피펫으로 샘플을 Slide-A-Lyzer G2 투석 카세트에 로딩할 수 있습니다. Slide-A-Lyzer 카세트는 카세트 내부에서 공기를 제거하여 표면적 대 용적비를 최대화하고, 투석 tubing 및 tube 기반 시스템 보다 더욱 우수한 투석 성능을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 피펫이나 주사기 샘플 포트를 통해 샘플이 쉽게 회수됩니다.