PB2234_snakeskin_dialysis_tubing-230
SnakeSkin™ 투석 Tubing은 기존 투석 막 tubing의 편리하고 사용이 쉬운 형태입니다. 재생 셀룰로오스 투석 tubing으로 이루어져 있으며, 개방된 주름판(망원경성) tube로 공급됩니다.
사용을 위해 tubing을 잡아당겨 필요한 길이만큼 자른 뒤 한쪽 끝을 접어 투석 클립(clip)으로 닫아 열려있는 끝 부분에 샘플을 가한 후 남은 끝부분을 두 번째 클립으로 닫으면 됩니다.
  • 사용 전 적시거나 가열할 필요가 없습니다
  • 10 - 100 mL 샘플의 탈염 및 버퍼 교환에 사용할 수 있습니다
  • 원의 내부 직경(I.D.) 16 mm, 22 mm 또는 35 mm의 35 feet 투석 tubing을 포함하는 8인치(20cm) 스틱으로 공급됩니다.
  • 센티미터 길이 당 샘플 2 - 10 mL 를 유지합니다
  • Flat tubing과 같은 유형의 재생 셀룰로오스로 만들어졌으며, 기존 tubing과 동등한 성능을 갖습니다
귀하의 실험에 가장 적합한 Snakeskin™ 제품을 선택하세요
원의 내부 직경16 mm I.D.22 mm I.D.35 mm I.D.
용적 mL2 mL3.8 mL9.6 mL
3.5K MWCO카탈로그 번호
88242
카탈로그 번호
68305
카탈로그 번호
88244
7K MWCO이용할 수 없음카탈로그 번호
68700
이용할 수 없음
10K MWCO카탈로그 번호
88243
카탈로그 번호
68305
카탈로그 번호
88245
자료
Please Configure List Items!