Search Thermo Fisher Scientific
In Vivo RNAi 실험은 각종 체액 내에 리보뉴클레아제의 농도가 높은 관계로 같은 실험을 체외(in vitro) 형태로 진행할 때보다 어렵습니다. 이처럼 배가된 어려움이 있기 때문에 체내에서 재현성 있는 결과를 얻으려면 RNase resistant Ambion In Vivo siRNA를 사용해야 합니다. Ambion In Vivo siRNA를 사용하면 Silencer Select가 유도한 강한 농도, 특이성과 효율성이라는 특성은 모두 그대로 유지하면서 동물 연구에 필요한 강화된 안정성과 안전성 프로파일을 제공할 수 있습니다.
지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | |
비용대비 효과적인 siRNA | 높은 녹다운(knock-down) | 최고 녹다운(knock-down), 장시간의 뉴클레아제 안정성 | |
---|---|---|---|
Silencer siRNA 자세히 알아보기 › | Stealth RNAi siRNA 자세히 알아보기 › | Ambion in Vivo siRNA | |
상대적 % 녹다운 | 중간 | 높음 | 가장 높음 |
뉴클레아제 저항성(전달 시약 비사용) | 90% 마우스 혈청에서 5분 미만 | 90% 마우스 혈청에서 약 12시간 | 90% 마우스 혈청에서 약 48시간 초과 |
Invivofectamine 3.0 사용 시 권장 용량 | > 1mg/kg | 약 1mg/kg | 약 1mg/kg |
타겟 특이도 | 중간 | 높음 | 가장 높음 |
선천성 면역 반응 | 최소 | 화학적 변형을 통해 최소화 | 화학적 변성을 통해 최소화 |
분자 형태 | 돌출부(overhang)가 있는 비변성 21-bp 듀플렉스 | 돌출부(overhang)가 없는 변성 25-bp 듀플렉스 | 돌출부(overhang)가 있는 LNA 변성 21-bp 듀플렉스 |
맞춤형 도구 | 맞춤형 Silencer siRNA | 맞춤형 Stealth RNAi siRNA | 맞춤형 Ambion In Vivo siRNA |
권장 카탈로그 번호 | AM16231: siRNA In Vivo Custom 250nmol | 100001866: RNA - Stealth 20nmol In Vivo | 4457308: Ambion In Vivo Pre-DGN HPLC, 250nmol |
제품 또는 주문과 관련하여 문의 사항이 있으시면 RNAiresearcher@lifetech.com으로 문의하시기 바랍니다.