vector-rnai-sho
RNA 간섭(RNAi)은 광범위한 세포 유형에서 유전자 발현을 효율적으로 녹다운하고 단백질 기능을 연구하는 데 가장 좋은 방법입니다.  RNAi 실험을 수행하기 위해 벡터를 사용하면 실험 가능성이 종래의 소형/짧은 간섭형 RNA(siRNA)를 넘어 대폭 확대됩니다.
RNAi 벡터 주문하기
벡터 기술을 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 일시적, 또는 안정적 타겟 녹다운 달성
  • 형질 주입이 어려운, 1차적이며 분열하지 않은 세포까지 포함해 어떤 유형의 세포에나 RNAi 수행 가능
  • 유도 가능한 RNAi 발현으로 유전자 억제 조절
  • 안정적으로 RANi 염기서열을 발현하는 세포만 골라 순수한 군집 선별 가능
  • 조직 특이성 프로모터를 사용하여 in vivo에서 유전자 발현 조절
표 1. RNAi 벡터 기술 비교.
BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi BLOCK-iT™ shRNA
Pol II 발현 시스템Pol III 발현 시스템
miRNA의 폴리시스트로닉 발현(연쇄적)프로모터 한 개당 shRNA 하나씩 발현
GFP가 동시 발현되어 발현을 추적할 수 있음전달 내용만 추적됨(발현 카세트는 별도)
대부분의 Gateway® DEST 벡터와 호환됨BLOCK-iT™ DEST 벡터와 호환됨
높은 디자인 성공률(>70%)중간 디자인 성공률(~50%)
표 2. 당사의 RNAi 벡터 제품.
제품 유형설명온라인 주문
BLOCK-iT™ miR RNAi Select어떤 기관에나 사용 가능한 사전 설계형 miR RNAi 벡터 인서트벡터 인서트: BLOCK-iT™ RNAi Express
벡터 골격: 온라인 카탈로그
BLOCK -iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector DuoPak검증된 miR RNAi로 인간 키나아제 유전자 구성글리세롤 스톡(Glycerol stock): BLOCK-iT™ RNAi Express
Custom BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi 벡터모든 유기체에 사용 가능한 맞춤 miR RNAi 벡터벡터 인서트: BLOCK-iT™ RNAi Designer
벡터 골격: 온라인 카탈로그
BLOCK-iT™ shRNA 벡터모든 기관에 사용 가능한 맞춤 shRNA 벡터벡터 인서트: BLOCK-iT™ RNAi Designer
벡터 골격: 온라인 카탈로그
RNAi 벡터용 대조군모든 RANi 실험에 사용 가능한 형질 주입, 양성 및 음성 대조군온라인 카탈로그
Ambion® pSilencer™ siRNA Expression Vector
pSilencer siRNA Expression Vector 제품군에는 U6(RNA 중합 효소 III) 프로모터가 있는 정통 플라스미드 벡터가 여러 개 포함됩니다.  이러한 시스템에는 사전 절단 벡터, 음성 대조군 벡터와 양성 대조군 인서트가 포함되어 있습니다.  이러한 벡터에는 세포가 포함되지 않으며 Gateway와 호환되지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.
발현 벡터
벡터 유형응용 분야
pSilencer 2.1-U6 Neo
shRNA 벡터(Gateway 호환 안 됨)형질 주입된 세포 내의 shRNA를 일시적 또는 안정적으로 발현  Neomycin으로 안정적인 발현 선택
pSilencer 2.1-U6 Hygro
shRNA 벡터(Gateway 호환 안 됨)형질 주입된 세포 내의 shRNA를 일시적 또는 안정적으로 발현  Hygromycin으로 안정적인 발현 선택
pSilencer 2.1-U6 PuroshRNA 벡터(Gateway 호환 안 됨)형질 주입된 세포 내의 shRNA를 일시적 또는 안정적으로 발현  Puromycin으로 안정적인 발현 선택
리소스
맞춤 서비스
RNAi 연구에 도움이 필요하십니까? 지금 바로 문의하시고 상담과 견적을 받아보십시오.
문의 사항
문의 사항이 있으신 경우 당사의 최고 연구원들에게 RNAiresearcher@thermofisher.com으로 문의하시기 바랍니다.