Search Thermo Fisher Scientific
RNA interference(RNAi)는 광범위한 세포 유형에서 단백질의 기능을 연구하기 위해 유전자 발현을 효율적으로 녹다운(knockdown)하기 위한 가장 좋은 방법입니다. 포유류 세포에서 유전자 녹다운에 사용된 종래의 RNAi 방법은 두 개의 비변성 21-mer 올리고뉴클레오티드로 이루어진 합성 RNA 듀플렉스(duplex)가 여럿이 함께 증착되어 짧은/소형 간섭 RNA(siRNA)를 형성하는 것에 관련되어 있습니다. Invitrogen Ambion Silencer Select siRNA 및 Stealth RNAi siRNA는 특허 받은 화학물질 변형을 사용하여 이와 같은 종래의 듀플렉스(duplex)를 개선함으로써 더 나은 RNAi 결과를 얻도록 보장합니다.
siRNA 선택 도구를 사용하여 siRNA를 검색하거나 Custom siRNA Builder를 사용하여 디자인해 보십시오.
지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | |
비용대비 효과적인 siRNA | 양호한 knock-down, 낮은 off-target | 최대 knock-down, 최소 off-target | |
---|---|---|---|
Silencer siRNA 자세히 알아보기 › | Stealth RNAi siRNA 자세히 알아보기 › | Silencer Select siRNA 자세히 알아보기 › | |
역가 | 100nM 권장 농도 | 20nM 권장 농도 | 5nM 권장 농도 |
보증 자세히 알아보기 | siRNA 3개 중 2개 보장 | siRNA 3개 중 2개 보장 | siRNA 2개 중 2개 보장 |
타겟 특이도 | 중간 | 높음 | 가장 높음 |
선천성 면역 반응 | 낮음 | 화학적 변형을 통해 최소화 | 화학적 변형을 통해 최소화 |
분자 형태 | 돌출부(overhang)가 있는 비변성 21-bp 듀플렉스 | 돌출부(overhang)가 없는 변성 25-bp 듀플렉스 | 돌출부(overhang)가 있는 LNA 변성 21-bp 듀플렉스 |
적용 범위 | 코딩 RNA | 코딩 RNA | 코딩 및 비코딩 RNA |
타겟 종 | 인간, 마우스, 래트 (기타 종: 맞춤형 도구 사용) | 인간, 마우스, 래트 (기타 종: 맞춤형 도구 사용) | 인간, 마우스, 래트 (기타 종: 맞춤형 도구 사용) |
맞춤형 도구 | 맞춤형 Silencer siRNA | 맞춤형 Stealth RNAi siRNA | 맞춤형 Silencer Select siRNA |
추천 제품 카탈로그 번호 | AM16708: Silencer Pre-designed siIRNA 5nmol | 1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set | 4392420: Silencer Select Pre-Designed siRNA 5nmol |