Search Thermo Fisher Scientific
Os garrafões Nalgene de 20 l (5 gal.) e 25 l (6,5 gal.) satisfazem a necessidade, armazenando soluções laboratoriais de alto volume. A sua estrutura robusta irá suportar as aplicações de laboratório e de campo mais rigorosas. Feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões laboratoriais,
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os garrafões Nalgene são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que estejam em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene da Thermo Scientific que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (2319-0050, 8319-0050 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (2250-0050, 8250-0050 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca larga (2235-0050) | Garrafão redondo de boca estreita com tubulação (2301-0020) | Garrafão retangular com torneira (2321-0050) | Garrafão retangular (2212-0050) |
Dispensa de água e reagentes do laboratório. Compatível com esterilização por autoclavagem | Armazenamento e transporte de líquidos. Aplicações em que a autoclavagem é necessária. | Armazenamento de líquidos onde a autoclavagem é necessária. A boca larga permite fácil acesso para enchimento e limpeza | Para dispensa de líquidos alimentados por gravidade através de tubos. Aplicações em que a autoclavagem é necessária. | Dispensa de água e reagentes do laboratório. Excelente escolha para bancos de reagentes que fazem uso eficiente do espaço. Autoclavável | Armazenamento com uso eficiente do espaço para soluções de laboratório de grande volume onde a autoclavagem é necessária |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PP com tampa de PP branca/vedação de TPE, torneira de PP | PP com tampa de PP branca/vedação de TPE | PPCO com tampa de PP branca | PP com tampa de PP branca/vedação de TPE | PPCO com tampa de PP branca, torneira de PP | PPCO com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Retangular | Retangular |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Torneira | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (2319-0020, 8319-0020 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2250-0020 e 8250 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca larga (2235-0020) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (2301-0020) | Garrafão retangular com torneira (2321-0020) | Garrafão retangular (2212-0020) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão retangular com torneira (2320-0050) | Garrafão retangular (2211-0050) | Garrafão retangular reforçado (2214-0050) | Garrafão retangular com tubulação (2303-0050) | Garrafão estéril de uso único (série 342289) |
Dispensa de água e reagentes do laboratório. Excelente escolha para bancos de reagentes que fazem uso eficiente do espaço. | Armazenamento com uso eficiente do espaço para soluções laboratoriais de grande volume. | Design extremamente durável e compacto para armazenar e transportar reagentes de laboratório de grande volume e outros líquidos. | Meio de dispensa, água deionizada e outros reagentes de laboratório por alimentação por gravidade. O design retangular otimiza o espaço nas prateleiras | Fornecidos esterilizados para uso único, os recipientes de polietileno de alta densidade são ideais para o armazenamento de fluidos estéreis e produtos farmacêuticos/biotecnológicos. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE com torneira de PP e tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca |
Retangular | Retangular | Retangular | Retangular | Redondo |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) e 33 l (8,7 gal.) |
Boca larga | Boca larga | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita |
Torneira | Sem drenagem | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril | Estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Sem graduações |
Alça de aço inoxidável | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada | Alça moldada | Alça de aço inoxidável e pega moldada | Alça de aço inoxidável vendida separadamente/alça de ombro moldada |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão retangular com torneira (2320-0050) | Garrafão retangular (2211-0050) | Garrafão retangular reforçado (2214-0050) | Garrafão retangular com tubulação (2303-0050) | Garrafão estéril de uso único (série 342289) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2318 e 8318 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2210 e 8210 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (2302-0050) | Garrafão redondo de boca larga (2234-0050) |
Dispensador clássico de água deionizada e reagente de laboratório | Reservatório clássico de água deionizada e reagente | Para dispensa de líquidos alimentados por gravidade através de tubos | O reservatório de reagente de boca larga é fácil de acessar e limpar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garrafão de LDPE com tampa de PP branca e torneira de PP | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
20 l (5,5 gal.) e 25 l (6,5 gal.) | 20 l (5 gal.) e 25 l (6,5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2318 e 8318 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2210 e 8210 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (2302-0050) | Garrafão redondo de boca larga (2234-0050) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Clearboy redondo de boca estreita com torneira (2317-0050) | Garrafão Clearboy redondo de boca estreita (2251-0050) | Clearboy retangular de boca larga com torneira (2322-0050) | Clearboy retangular de boca larga (DS2213-0050) |
Dispensa de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. Compatível com esterilização. | Mistura, armazenamento e transporte de meio de laboratório e reagentes aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. | Dispensa de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. O formato retangular otimizou o espaço nas prateleiras. | Armazenamento de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. O formato retangular otimiza o espaço nas prateleiras. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PC com tampa de PP branca/vedação de TPE e torneira de PP | PC com tampa de PP branca/vedação de TPE | PC com tampa de PP branca e torneira de PP | PC com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Retangular | Retangular |
Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Torneira | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Sem alças | Sem alças | Alça de aço inoxidável | Alça de aço inoxidável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Clearboy redondo de boca estreita com torneira (2317-0050) | Garrafão Clearboy redondo de boca estreita (2251-0050) | Clearboy retangular de boca larga com torneira (2322-0050) | Clearboy retangular de boca larga (DS2213-0050) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | N | N | N | N |
Álcoois, alifáticos | G | G | G | G |
Aldeídos | F | F | F | F |
Bases/álcalis | N | N | N | N |
Ésteres | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão fluorado (2097-0050) | Garrafão fluorado com torneira (DS2327-0050) |
Armazenamento de solventes e outras soluções orgânicas | Dispensação com uso eficiente do espaço para solventes não inflamáveis e outras soluções orgânicas |
![]() | ![]() |
FLPE com tampa de PP branca | FLPE com tampa de PP branca e torneira de fluoropolímero |
Redondo | Retangular |
Branco leitoso translúcido, tom amarelado devido ao processo de fluoração | Branco leitoso translúcido, tom amarelado devido ao processo de fluoração |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca larga |
Sem drenagem | Torneira |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alça de ombro moldada | Alça de aço inoxidável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1615 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1615 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão fluorado (2097-0050) | Garrafão fluorado com torneira (DS2327-0050) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | F | F |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | G | G |
Cetonas, aromáticas | G | G |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (2319-0050, 8319-0050 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (2250-0050, 8250-0050 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca larga (2235-0050) | Garrafão redondo de boca estreita com tubulação (2301-0020) | Garrafão retangular com torneira (2321-0050) | Garrafão retangular (2212-0050) |
Dispensa de água e reagentes do laboratório. Compatível com esterilização por autoclavagem | Armazenamento e transporte de líquidos. Aplicações em que a autoclavagem é necessária. | Armazenamento de líquidos onde a autoclavagem é necessária. A boca larga permite fácil acesso para enchimento e limpeza | Para dispensa de líquidos alimentados por gravidade através de tubos. Aplicações em que a autoclavagem é necessária. | Dispensa de água e reagentes do laboratório. Excelente escolha para bancos de reagentes que fazem uso eficiente do espaço. Autoclavável | Armazenamento com uso eficiente do espaço para soluções de laboratório de grande volume onde a autoclavagem é necessária |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PP com tampa de PP branca/vedação de TPE, torneira de PP | PP com tampa de PP branca/vedação de TPE | PPCO com tampa de PP branca | PP com tampa de PP branca/vedação de TPE | PPCO com tampa de PP branca, torneira de PP | PPCO com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Retangular | Retangular |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Torneira | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: 0 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (2319-0020, 8319-0020 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2250-0020 e 8250 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca larga (2235-0020) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (2301-0020) | Garrafão retangular com torneira (2321-0020) | Garrafão retangular (2212-0020) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão retangular com torneira (2320-0050) | Garrafão retangular (2211-0050) | Garrafão retangular reforçado (2214-0050) | Garrafão retangular com tubulação (2303-0050) | Garrafão estéril de uso único (série 342289) |
Dispensa de água e reagentes do laboratório. Excelente escolha para bancos de reagentes que fazem uso eficiente do espaço. | Armazenamento com uso eficiente do espaço para soluções laboratoriais de grande volume. | Design extremamente durável e compacto para armazenar e transportar reagentes de laboratório de grande volume e outros líquidos. | Meio de dispensa, água deionizada e outros reagentes de laboratório por alimentação por gravidade. O design retangular otimiza o espaço nas prateleiras | Fornecidos esterilizados para uso único, os recipientes de polietileno de alta densidade são ideais para o armazenamento de fluidos estéreis e produtos farmacêuticos/biotecnológicos. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE com torneira de PP e tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca | HDPE com tampa de PP branca |
Retangular | Retangular | Retangular | Retangular | Redondo |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) e 33 l (8,7 gal.) |
Boca larga | Boca larga | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita |
Torneira | Sem drenagem | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril | Estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Sem graduações |
Alça de aço inoxidável | Alça de aço inoxidável e 20 l com pega moldada | Alça moldada | Alça de aço inoxidável e pega moldada | Alça de aço inoxidável vendida separadamente/alça de ombro moldada |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão retangular com torneira (2320-0050) | Garrafão retangular (2211-0050) | Garrafão retangular reforçado (2214-0050) | Garrafão retangular com tubulação (2303-0050) | Garrafão estéril de uso único (série 342289) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2318 e 8318 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2210 e 8210 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (2302-0050) | Garrafão redondo de boca larga (2234-0050) |
Dispensador clássico de água deionizada e reagente de laboratório | Reservatório clássico de água deionizada e reagente | Para dispensa de líquidos alimentados por gravidade através de tubos | O reservatório de reagente de boca larga é fácil de acessar e limpar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garrafão de LDPE com tampa de PP branca e torneira de PP | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca | Garrafão de LDPE com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
20 l (5,5 gal.) e 25 l (6,5 gal.) | 20 l (5 gal.) e 25 l (6,5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Porta do adaptador de tubo | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura -76 °C a 70 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas | Alças de ombro moldadas |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão redondo de boca estreita com torneira (séries 2318 e 8318 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita (séries 2210 e 8210 na Ásia-Pacífico) | Garrafão redondo de boca estreita com porta de tubulação (2302-0050) | Garrafão redondo de boca larga (2234-0050) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Clearboy redondo de boca estreita com torneira (2317-0050) | Garrafão Clearboy redondo de boca estreita (2251-0050) | Clearboy retangular de boca larga com torneira (2322-0050) | Clearboy retangular de boca larga (DS2213-0050) |
Dispensa de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. Compatível com esterilização. | Mistura, armazenamento e transporte de meio de laboratório e reagentes aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. | Dispensa de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. O formato retangular otimizou o espaço nas prateleiras. | Armazenamento de meio de laboratório e reagentes de laboratório aquosos não agressivos onde é desejável ter uma visão clara do conteúdo. O formato retangular otimiza o espaço nas prateleiras. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PC com tampa de PP branca/vedação de TPE e torneira de PP | PC com tampa de PP branca/vedação de TPE | PC com tampa de PP branca e torneira de PP | PC com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Retangular | Retangular |
Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Torneira | Sem drenagem | Torneira | Sem drenagem |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura: -135 °C a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Não estéril | Não estéril | Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Sem alças | Sem alças | Alça de aço inoxidável | Alça de aço inoxidável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Clearboy redondo de boca estreita com torneira (2317-0050) | Garrafão Clearboy redondo de boca estreita (2251-0050) | Clearboy retangular de boca larga com torneira (2322-0050) | Clearboy retangular de boca larga (DS2213-0050) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | N | N | N | N |
Álcoois, alifáticos | G | G | G | G |
Aldeídos | F | F | F | F |
Bases/álcalis | N | N | N | N |
Ésteres | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Garrafão fluorado (2097-0050) | Garrafão fluorado com torneira (DS2327-0050) |
Armazenamento de solventes e outras soluções orgânicas | Dispensação com uso eficiente do espaço para solventes não inflamáveis e outras soluções orgânicas |
![]() | ![]() |
FLPE com tampa de PP branca | FLPE com tampa de PP branca e torneira de fluoropolímero |
Redondo | Retangular |
Branco leitoso translúcido, tom amarelado devido ao processo de fluoração | Branco leitoso translúcido, tom amarelado devido ao processo de fluoração |
20 l (5 gal.) | 20 l (5 gal.) |
Boca estreita | Boca larga |
Sem drenagem | Torneira |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Não estéril | Não estéril |
Graduado em litros e galões | Graduado em litros e galões |
Alça de ombro moldada | Alça de aço inoxidável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1615 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1615 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Garrafão fluorado (2097-0050) | Garrafão fluorado com torneira (DS2327-0050) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | F | F |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | G | G |
Cetonas, aromáticas | G | G |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para
techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com