Search Thermo Fisher Scientific
Os garrafões Nalgene são carros-chefes consagrados no laboratório, conhecidos por sua garantia à prova de vazamentos e estrutura robusta inigualável. Os garrafões Nalgene são feitos de resina plástica de alta qualidade e atendem a padrões rigorosos. É por isso que milhões de garrafões Nalgene trabalham com segurança em laboratórios e instalações de bioprodução no mundo todo. Escolha entre uma ampla variedade de garrafões de qualidade adequados à sua aplicação, desde a dispensa de água deionizada à mistura de reagentes, meios e vacinas a granel.
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | N | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | G | E |
Aldeídos | G | G | G | G | F | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | N | F |
Ésteres | G | G | G | G | N | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | F | G | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | G |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | G |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Os garrafões e tampas Nalgene são projetados para trabalhar em conjunto com um design de rosca forte do tipo semidente de serra que evita desgastes. Oferecemos uma garantia à prova de vazamentos* porque fabricamos e testamos os dois componentes juntos como parte do nosso processo de inspeção de qualidade de rotina.
Para obter ajuda na escolha do melhor produto para o laboratório, use o Guia de seleção on-line de frascos e garrafões Nalgene ›
O trabalho depende de qualidade e consistência, e acreditamos que todos os laboratórios devem ter as melhores ferramentas. Assista ao vídeo
Os recipientes Nalgene são feitos de uma ampla variedade de tipos de plásticos para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação laboratorial. É necessário ter cuidado para garantir a compatibilidade química entre o tipo de plástico escolhido e o conteúdo pretendido do garrafão. Da mesma forma, alguns materiais plásticos fornecem melhor desempenho em temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas do que outros.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene que seja perfeito para as aplicações do laboratório, use o nosso guia de seleção on-line ou solicite uma cópia do nosso quadro de compatibilidade química ou, para obter assistência pessoal, entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
Os garrafões Nalgene são feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões farmacêuticos, laboratoriais e alimentares. Nossas resinas plásticas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviáveis. Os garrafões Nalgene são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene pelo e-mail
RocRegSupport@thermofisher.com.
Para escolher os melhores plásticos de laboratório para a aplicação, faça download do nosso guia ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório.
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
2. A temperatura de fragilidade é a temperatura na qual um item feito do material pode quebrar ou rachar se cair. Esta não é a temperatura de uso mais baixa se houver cuidado no uso e manuseio
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".