Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos Erlenmeyer Nalgene são uma alternativa mais segura que o vidro. Eles não vão quebrar nem lascar em meio à agitação do trabalho diário no laboratório. Desfrute do seu peso leve e da sua facilidade de manuseio. Confie nos frascos Erlenmeyer Nalgene, feitos de copolímero de polipropileno (PPCO) de grau laboratorial da mais alta qualidade, policarbonato (PC), polimetilpenteno (PMP) e fluoropolímero (FEP) para extraíveis seguramente baixos em uma ampla variedade de aplicações laboratoriais.
Escolha o polipropileno por seu baixo custo e boa compatibilidade química com uma ampla variedade de produtos químicos de laboratório. Obtenha também resistência química e clareza excelentes com o PMP. O FEP oferece o que há de mais avançado em resistência química, faixa de temperatura e inércia para as aplicações laboratoriais mais exigentes. Ou escolha o policarbonato por sua transparência, o que o torna um frasco ideal para cultura. Os frascos com tampa rosca são à prova de vazamentos.*
Frasco Erlenmeyer de PPCO Nalgene | Frasco Erlenmeyer de PC Nalgene | Frasco Erlenmeyer de PC Nalgene com defletor | Frasco Erlenmeyer de PC Nalgene com tampa de rosca | Frasco Erlenmeyer de PMP Nalgene com tampa de rosca | Frasco Erlenmeyer de FEP Nalgene com tampa de rosca |
Estilo tradicional, branco leitoso, resistência química | Estilo tradicional, vidro transparente | Estilo tradicional, vidro transparente com defletores | Design de tampa com rosca, vidro transparente | Design de tampa com rosca, boa clareza, resistência química | Design de tampa com rosca, resistência química superior |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mistura de reagentes | Preparação de meio, técnicas de cultura | Suspensão, técnicas de cultura | Armazenamento de meio, técnicas de cultura | Preparação de reagentes, armazenamento, titulações | Prep. de produtos químicos agressivos, trabalho com metais vestigiais |
Sem tampa | Sem tampa | Sem tampa | Tampa aparafusada, à prova de vazamentos* | Tampa aparafusada, à prova de vazamentos* | Tampa aparafusada, à prova de vazamentos* |
Sem graduações | Graduações moldadas, ml | Graduações moldadas, ml | Graduações moldadas, ml | Graduações moldadas, ml | Graduações moldadas, ml |
125 ml - 2000 ml | 125 ml - 500 ml | 250 ml - 2000 ml | 125 ml - 500 ml | 125 ml - 1000 ml | 125 ml - 250 ml |
Frasco de PPCO | Frasco de PC | Frasco de PC | Frasco de PC com tampa de PP | Frasco de PMP com tampa de PP | Frasco de FEP com tampa de ETFE |
Branco leitoso translúcido | Vidro transparente | Vidro transparente | Vidro transparente | Boa clareza | Branco turvo translúcido |
Faixa de temp. -40 °C a 121 °C | Faixa de temp. -135 °C a 135 °C | Faixa de temp. -135 °C a 135 °C | Faixa de temp. -135 °C a 135 °C | Faixa de temp. 20 °C a 153 °C | Faixa de temp. -270 °C a 205 °C |
Autoclavável | Autoclavável (reduz a vida útil) | Autoclavável (reduz a vida útil) | Autoclavável (reduz a vida útil) | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Sem conformidade alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Contém BPA | Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco Erlenmeyer de PPCO Nalgene | Frasco Erlenmeyer de PC Nalgene | Frasco Erlenmeyer de PC Nalgene com defletor | Frasco Erlenmeyer de PC Nalgene com tampa de rosca | Frasco Erlenmeyer de PMP Nalgene com tampa de rosca | Frasco Erlenmeyer de FEP Nalgene com tampa de rosca | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos, fortes, concentrados | G | N | N | N | E | E |
Álcoois, alifáticos | E | G | G | G | E | E |
Aldeídos | G | F | F | F | G | E |
Bases/álcalis | E | N | N | N | E | E |
Ésteres | G | N | N | N | E | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | F | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | G | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^ Exceto ácidos oxidantes. Para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes".
O trabalho depende de qualidade e consistência, e acreditamos que todos os laboratórios devem ter as melhores ferramentas. Assista ao vídeo
Os frascos para vácuo com braço lateral Nalgene são resistentes e ideais para uso diário em laboratório. Substitua todos os frascos de vidro para vácuo por frascos para vácuo Nalgene que não lascam, fissuram nem estilhaçam se forem batidos. Moldados em uma única peça para serviço a vácuo total.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.