Search Thermo Fisher Scientific
Armazene com segurança produtos químicos corrosivos e outras soluções de laboratório nos jarros Nalgene inquebráveise à prova de vazamentos*. Pesando um terço do peso do vidro, esses jarros oferecem benefícios ergonômicos, além de segurança no manuseio de produtos químicos.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso.
Os jarros Nalgene são feitos apenas de resina de grau laboratorial, farmacêutico e alimentício de alta qualidade que estejam em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, Monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR parte 177 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a garrafões Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do garrafão Nalgene da Thermo Scientific perfeito para as suas aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line. Para obter assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Jarro de LDPE Nalgene (série 2220) | Jarro de PPCO Nalgene (série 2221) | Jarro de dispensação de segurança Nalgene (série 2340) |
Contendo, armazenando e transportando soluções de laboratório onde é necessário verter com precisão | Contendo, armazenando e transportando soluções de laboratório onde é necessário verter com precisão e fazer autoclavagem | Armazenamento de líquidos de grande volume onde é necessário verter de modo controlado |
Jarro de LDPE com tampa de PP (8 l com tampa branca) | Jarro de PPCO com tampa de PP (8 l com tampa branca) | LDPE com tampa de PP branca |
Redondo | Redondo | Redondo |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
4 l (1 gal.), 8 l (2 gal.) | 4 l (1 gal.), 8 l (2 gal.) | 10 l (2,5 gal.), 20 l (5,5 gal.) |
Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura: -100 °C a 80 °C | Faixa de temperatura: -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura: -100 °C a 80 °C |
Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável |
Tampa inclinada para verter | Tampa inclinada para verter | Bico fixo de vertedura |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Alça moldada para transporte e vertedura | Alça moldada para transporte e vertedura | Alça de ombro moldada e alça de mão inferior para vertedura |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Jarro de LDPE Nalgene (série 2220) | Jarro de PPCO Nalgene (série 2221) | Jarro de dispensação de segurança da Nalgene (série 2340) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | G | F |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Recomendado para o armazenamento de pós e outros materiais de fase sólida.
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, fale com um representante do Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1 585 586 8800 ou 1 800 625 4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para
techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: Para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com