Search Thermo Fisher Scientific
Os potes Nalgene têm paredes grossas e foram feitos para durar muito tempo durante a rigorosa rotina diária do laboratório. Confie nos potes Nalgene da Thermo Scientific , produzidos com materiais plásticos de grau de laboratório da mais alta qualidade para extraíveis seguramente baixos. Os frascos de face reta oferecem fácil acesso e visualização do conteúdo. Os potes Mason foram projetados para serem compatíveis com vários misturadores com as clássicas roscas de potes Mason.
Os potes Nalgene são recomendados para armazenar pastas, sólidos, amostras e suprimentos de laboratório. Observe, no entanto, que os potes Nalgene NÃO são à prova de vazamentos de líquidos e não são recomendados para transferência ou transporte de líquidos.
Pote de PC de face reta Nalgene | Pote de PMP de face reta Nalgene | Pote de PPCO de face reta Nalgene | Pote de PPCO Mason Nalgene | Pote de PP Nalgene com tampa de encaixe por fricção | Pote de PC Nalgene com tampa de encaixe por fricção |
Boca larga transparente, tampa de PP com rosca | Boca larga transparente, tampa de PP com rosca | Boca larga branco leitoso, tampa de PP com rosca | Estilo Mason clássico com ombro, tampa de PP com rosca | Multiuso, PP branco leitoso, com face reta | Vidro transparente, multiuso, com face reta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tampa parafusada | Tampa parafusada | Tampa parafusada | Tampa parafusada | Tampa com encaixe por fricção | Tampa com encaixe por fricção |
Faixa de volume: 15°ml - 1000°ml | Faixa de volume: 60°ml - 1000°ml | Faixa de volume: 15°ml - 1000°ml | Faixa de volume 500°ml - 3000°ml | Faixa de volume 2,2°l - 4,6°l | Faixa de volume: 2,2°l - 18,8°l |
Pote de PC, Tampa de PP | Pote de PMP, Tampa de PP | Pote de PPCO, Tampa de PP | Pote de PPCO, tampa Mason de PP | Pote de PP, Tampa de PP | Pote de PC, Tampa de PC |
Vidro transparente | Boa clareza | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Vidro transparente |
Faixa de temperatura -135 a 135 °C | Faixa de temperatura 20 a 153 °C | Faixa de temperatura -40 a 121 °C | Faixa de temperatura -40 a 121 °C | Faixa de temperatura 0 a 135 °C | Faixa de temperatura -135 a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a regulamentação 21 CFR Parte 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a regulamentação 21 CFR Parte 77.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a regulamentação 21 CFR Parte 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a regulamentação 21 CFR Parte 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a regulamentação 21 CFR Parte 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a regulamentação 21 CFR Parte 177.1580 para uso alimentar |
Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Pote de PC de face reta Nalgene | Pote de PMP de face reta Nalgene | Pote de PPCO de face reta Nalgene | Pote de PPCO Mason Nalgene | Pote de PP Nalgene com tampa de encaixe por fricção | Pote de PC Nalgene com tampa de encaixe por fricção | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | N | E | G | G | G | N |
Álcoois, alifáticos | G | E | E | E | E | G |
Aldeídos | F | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | N | E | E | E | E | N |
Ésteres | N | E | G | G | G | N |
Hidrocarbonetos, aromáticos | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | F | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | G | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
Os frascos para hidrômetros de PMP Nalgene são o companheiro perfeito à prova de estilhaçamento para o seu hidrômetro para medições de gravidade específicas. Você pode usá-lo no campo, em ambientes de produção ou no laboratório. Este frasco para hidrômetros aguentará os solavancos de um ambiente de trabalho movimentado sem os riscos associados a vidros estilhaçados.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.