Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene laboratory bottles are in a class of their own. They're iconic in labs the world over for their guaranteed leakproof* performance and rugged construction. What makes Nalgene so great? Thermo Scientific Nalgene bottles and their caps are carefully engineered to work perfectly together, providing dependable leakproof* performance, every time, guaranteed.
Looking for ways to make your lab more sustainable? Nalgene high-density polyethylene bottles are reusable, durable and readily recyclable at end-of-life; discover more about Nalgene bottle sustainability and green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
Nalgene Polipropileno | Polietileno de alta densidade Nalgene | Polietileno de baixa densidade Nalgene | Policarbonato Nalgene | Nalgene Polietileno tereftalato (Copolímero G) | Fluoropolímero Nalgene |
Boa compatibilidade química, translúcido, autoclavável | Boa compatibilidade química, translúcido, baixo custo | Boa compatibilidade química, translúcido, baixo custo, flexível | Vidro transparente, resistente a impactos, do freezer à autoclave | Vidro transparente, pré-esterilizado | Resistência e inércia químicas incríveis |
PPCO | HDPE | LDPE | PC | PETG | FEP/PFA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nalgene Polipropileno | Polietileno de alta densidade Nalgene | Polietileno de baixa densidade Nalgene | Policarbonato Nalgene | Nalgene Polietileno tereftalato (Copolímero G) | Fluoropolímero Nalgene |
Boa compatibilidade química, translúcido, autoclavável | Boa compatibilidade química, translúcido, baixo custo | Boa compatibilidade química, translúcido, baixo custo, flexível | Vidro transparente, resistente a impactos, do freezer à autoclave | Vidro transparente, pré-esterilizado | Resistência e inércia químicas incríveis |
PPCO | HDPE | LDPE | PC | PETG | FEP/PFA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 ml - 8 l | 4 ml - 4 l | 8 ml - 8 l | 15 ml - 2 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 2,2 l |
branco leitoso translúcido | branco leitoso translúcido | branco leitoso translúcido | vidro transparente | vidro transparente | branco turvo translúcido |
semirrígido | flexibilidade moderada | muito flexível | rígido | flexibilidade moderada | muito flexível |
autoclavável | não autoclavável | não autoclavável | autoclavável | não autoclavável | autoclavável |
uso máximo 121 °C | uso máximo 120 °C | uso máximo 70 °C | uso máximo 135 °C | uso máximo 70 °C | 205 °C FEP 260 °C PFA |
frágil1 abaixo -40 °C | frágil1 abaixo -100 °C | frágil1 abaixo -76 °C | frágil1 abaixo -135 °C | frágil1 abaixo -40 °C | frágil1 abaixo -270 °C |
em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar2 | em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar2 | em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1315 para uso alimentar3 | O FEP está em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar4 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
sem ftalatos | sem ftalatos | sem ftalatos | sem ftalatos | sem ftalatos | sem ftalatos |
Rótulo ACT |
Notas de rodapé:
1. A temperatura de fragilidade é a temperatura na qual um item feito do material pode quebrar ou rachar se cair. Esta não é a temperatura de uso mais baixa se houver cuidado no uso e manuseio.
2. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A - esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F).
3. O PETG é aceitável para alimentos alcoólicos que não contenham mais de 15% (por volume) de álcool. A temperatura de enchimento e de armazenamento não deve exceder 49 °C (120 °F). Os alimentos não alcoólicos de enchimento a quente não devem exceder 82 °C (180 °F) e 49 °C (120 °F) no armazenamento. Não adequado para bebidas carbonadas ou cerveja ou embalagens de alimentos que necessitam de processamento térmico.
4. O PFA não tem conformidade alimentar
Ácidos, diluídos ou fracos | Ácidos^ fortes, concentrados | Álcoois, alifáticos | Aldeídos |
Bases/álcalis | Ésteres | Hidrocarbonetos, alifáticos | Hidrocarbonetos, aromáticos |
Hidrocarbonetos, halogenados | Cetonas, aromáticas | Agentes oxidantes, fortes |
Hidrocarbonetos, |
Hidrocarbonetos, |
Polipropileno Nalgene | Polietileno de alta densidade Nalgene | Polietileno de baixa densidade Nalgene | Policarbonato Nalgene | Polietileno tereftalato Nalgene (copolímero G) | Fluoropolímero Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | G | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | N | N | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | G | G | E |
Aldeídos | G | G | G | F | G | E |
Bases/álcalis | E | E | E | N | N | E |
Ésteres | G | G | G | N | F | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | F | G | G | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | E |
Para obter um guia mais detalhado por resistência química sobretemperatura de aplicação e produto químico, consulte o Quadro de resistência química Nalgene ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Os frascos Nalgene estão disponíveis em vários pesos e configurações de embalagem para acomodar uma ampla gama de aplicações, orçamentos e escalas de uso. Comece com embalagens de laboratório de pequena quantidade e aumente para frascos de produção embalados a granel sem alterar os plásticos.
Para obter ajuda na escolha do melhor produto para o laboratório, use o Guia de seleção on-line de frascos e garrafões Nalgene ›
O trabalho depende de qualidade e consistência, e acreditamos que todos os laboratórios devem ter as melhores ferramentas. Assista ao vídeo
Os recipientes Nalgene são feitos de uma ampla variedade de tipos de plásticos para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação laboratorial. É necessário ter cuidado para garantir a compatibilidade química entre o tipo de plástico escolhido e o conteúdo pretendido do frasco. Da mesma forma, alguns materiais plásticos fornecem melhor desempenho em temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas do que outros.
Para obter ajuda na escolha dos frascos Nalgene que sejam perfeitos para as aplicações de laboratório, use o nosso guia de seleção on-line ou solicite uma cópia do nosso quadro de compatibilidade química ou, para obter assistência pessoal, entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
Os frascos Nalgene são feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões farmacêuticos, laboratoriais e alimentares. Nossas resinas plásticas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviáveis. Os frascos Nalgene são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com.
Resistência química simplificada Para escolher os melhores plásticos de laboratório para a aplicação, faça download do nosso guia › ![]() Ou solicite um pôster impresso para o laboratório. |
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
Os frascos de diluição Nalgene simplificam as diluições 1/10 e 1/100. Graduados em 90 ml e 99 ml, com bastante espaço na cabeça para adições de reagentes após a diluição, muitas vezes eliminando a necessidade de transferir amostras diluídas para outro recipiente para etapas adicionais do processo.
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.