Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos retangulares de laboratório Nalgene ocupam menos espaço na prateleira que os frascos redondos. Ideais para armazenamento em congelador até -100 °C. A estrutura uniforme e robusta da parede e as laterais retas resistem a rachaduras e perfurações, e sua tampa de boca larga é garantidamente à prova de vazamentos, o que torna esses frascos ideais para uso repetitivo e prolongado.
Feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões farmacêuticos, laboratoriais e alimentares. Nossas resinas plásticas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviáveis.
Os frascos Nalgene da Thermo Scientific são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Os recipientes Nalgene são feitos de uma ampla variedade de tipos de plásticos para atender às necessidades de muitas aplicações laboratoriais.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene perfeito para as suas aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line. Para obter assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene. Para reivindicações regulamentares específicas, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene.
Frasco retangular de boca larga (série 2007) | Frasco retangular âmbar de boca larga (série 2009) |
Formato retangular compacto | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, formato retangular compacto |
![]() | ![]() |
Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Âmbar opaco |
125 ml - 2 l | 125 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco retangular de boca larga (série 2007) | Frasco retangular âmbar de boca larga (série 2009) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com