Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de polipropileno Nalgene são muito especiais. Nossos frascos são feitos de um material de copolímero de polipropileno que melhora o desempenho em baixas temperaturas. De -40 °C à autoclave, estes frascos são adequados para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Os frascos de copolímero de polipropileno oferecem excelente compatibilidade química com uma ampla variedade de reagentes laboratoriais, incluindo a maioria dos ácidos, bases, álcoois, aldeídos, ésteres e hidrocarbonetos alifáticos.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os frascos de copolímero de polipropileno são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que esteja em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177.1520 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene. Garantia à prova de vazamentos*, onde indicado.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita econômico (série 2087) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco redondo grande âmbar de boca estreita (série 2204) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | Custo mais baixo, mais leve, parede mais fina para aplicações leves | Estrutura resistente de tamanho maior e com qualidade de laboratório | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO âmbar tampa âmbar ou branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Âmbar opaco |
4 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 2 l - 8 l | 2 l - 8 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita econômico (série 2087) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco âmbar redondo grande de boca estreita (série 2204) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2187) | Frasco redondo de boca larga (série 2121) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | Custo mais baixo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | Estrutura resistente de tamanho maior com qualidade de laboratório |
![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 2 l - 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2187) | Frasco redondo grande de boca larga (série 2121) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca larga com qualidade de laboratório (série 2187) | Frasco grande quadrado de boca larga (série 2122) |
Formato quadrado compacto, boca estreita, graduado | Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, grande capacidade, alça de mão moldada |
![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO/ Tampa de PP | Frasco de PPCO/ Tampa de PP | Frasco de PPCO/ tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l |
L* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Graduações moldadas | Sem graduações | Sem graduações |
Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40°C a 121°C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca larga com qualidade de laboratório (série 2187) | Frasco grande quadrado de boca larga (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita econômico (série 2087) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco redondo grande âmbar de boca estreita (série 2204) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | Custo mais baixo, mais leve, parede mais fina para aplicações leves | Estrutura resistente de tamanho maior e com qualidade de laboratório | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO âmbar tampa âmbar ou branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Âmbar opaco |
4 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 2 l - 8 l | 2 l - 8 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita econômico (série 2087) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco âmbar redondo grande de boca estreita (série 2204) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2187) | Frasco redondo de boca larga (série 2121) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | Custo mais baixo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | Estrutura resistente de tamanho maior com qualidade de laboratório |
![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 2 l - 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2187) | Frasco redondo grande de boca larga (série 2121) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca larga com qualidade de laboratório (série 2187) | Frasco grande quadrado de boca larga (série 2122) |
Formato quadrado compacto, boca estreita, graduado | Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, grande capacidade, alça de mão moldada |
![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO/ Tampa de PP | Frasco de PPCO/ Tampa de PP | Frasco de PPCO/ tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l |
L* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Graduações moldadas | Sem graduações | Sem graduações |
Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40°C a 121°C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca larga com qualidade de laboratório (série 2187) | Frasco grande quadrado de boca larga (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com