Search Thermo Fisher Scientific
As pissetas plásticas Nalgene possuem estrutura resistente e são sempre simples de usar e seguras. Disponíveis em mais estilos e mais resinas para mais aplicações do que outras pissetas no mercado. Não importa se você está desinfetando uma bancada com uma solução de água sanitária, enxaguando lâminas de microscópio ou materiais de laboratório reutilizáveis, limpando eletrodos, colocando reagentes no volume, trabalhando com produtos químicos especialmente agressivos ou executando outras aplicações, há uma pisseta Nalgene da Thermo Scientific que tornará o trabalho mais fácil e seguro.
As pissetas de alta dispensação Nalgene possuem um tubo de coleta justo e uma tampa. A tampa e a haste são moldadas em uma única peça para fornecer um serviço uniforme à prova de vazamentos*. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo.
Pissetas econômicas de LDPE Nalgene | Pissetas de LDPE de boca larga Nalgene | Pissetas de LDPE codificadas por cores Nalgene | Pissetas autoclaváveis Nalgene | Pissetas para solvente fluorado Nalgene | Pissetas para solvente de FEP Nalgene |
Pisseta simples e funcional, de qualidade, preço econômico | Design de boca larga para um enchimento mais fácil | Tampa e haste codificadas por cores para facilitar a identificação do conteúdo | Útil para a dispensação de água estéril ou reagentes para reduzir o risco de contaminação | Fluorado para maior compatibilidade química com solventes, design de boca larga para enchimento fácil | Resistência química superior, resistente à exposição prolongada |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantes | Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantes | Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantes | Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, detergentes, surfactantes | Use com hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, éteres, ésteres, cetonas, álcoois | Use com praticamente qualquer produto químico de laboratório |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de PPCO | HDPE fluorado | Frasco de FEP |
Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PPCO fluorado | Tampa e haste de ETFE |
Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PP | Tubo de coleta de ETFE |
Boca estreita | Boca larga | Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita |
Tampa natural | Tampa natural | Tampa amarela, azul, verde ou vermelha | Tampa azul | Tampa vermelha | Tampa natural |
Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido, claro | Frasco opaco | Frasco turvo, melhor clareza do que o LDPE ou PPCO |
125 ml - 1 l | 500 ml - 1 l | 500 ml | 500 ml - 1 l | 500 ml | 125 ml - 1 l |
4 - 32 oz | 16 - 32 oz | 16 oz | 16 - 32 oz | 16 oz | 4 - 32 oz |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1615, para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550, para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Pissetas econômicas de LDPE Nalgene | Pissetas de LDPE de boca larga Nalgene | Pissetas de LDPE codificadas por cores Nalgene | Pissetas autoclaváveis Nalgene | Pissetas para solvente fluorado Nalgene | Pissetas para solvente de FEP Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | F | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | F | F | G | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | G | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | G | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. O HDPE e o LDPE são aceitáveis para: produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS.
Dispense conteúdo facilmente até a última gota usando as pissetas Unitary Nalgene. Design de braço lateral com tubulação de dispensação moldada na parede do frasco em uma única peça para um serviço uniforme à prova de vazamentos* e fluxo de precisão sem respingos. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo. A tampa de boca larga é separada da ponta dispensadora e do tubo de coleta para facilitar o acesso e ajuda a evitar contaminação durante o enchimento.
LDPE Nalgene Pissetas Unitary | LDPE Nalgene codificado por cores Pissetas Unitary | LDPE vermelho Nalgene Pissetas de segurança Unitary |
Simples e funcionais, são essenciais | Tampas codificadas por cores para facilitar a identificação em um pacote de sortimentos | Frasco vermelho para fácil identificação e reconhecimento instantâneo |
![]() | ![]() | ![]() |
Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes | Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes | Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco vermelho de LDPE |
Tampa de PPCO | Tampa de PPCO | Tampa de PPCO |
Boca larga | Boca larga | Boca larga |
Tampa natural | Tampa vermelha, branca, azul ou amarela | Tampa vermelha |
Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco vermelho opaco |
125 ml - 1 l | 500 ml | 250 - 500 ml |
4 - 32 oz | 16 oz | 8 - 16 oz |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Pissetas Unitary de LDPE Nalgene | Pissetas Unitary de LDPE Nalgene codificadas por cores | Pissetas de segurança Unitary de LDPE vermelhas Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos*** fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | F | F |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS.
As pissetas com rótulo de segurança Nalgene ajudam o laboratório a atender aos requisitos regulamentares para rotulagem de recipientes químicos no local de trabalho. A simbologia do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) é usada em todas as nossas pissetas rotuladas para fornecer avisos de risco instantaneamente reconhecíveis para produtos químicos de uso comum no laboratório. As pissetas do tipo "Direito de Saber" Nalgene incorporam o padrão do Departamento de Transporte dos EUA (DOT), da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndio (NFPA) e informações de fórmulas da Sociedade Química Internacional (ISC). As novas pissetas do tipo "Direito de Entender" seguem estritamente os padrões de rotulagem do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) sem a representação de nenhuma outra rotulagem ou simbologia do sistema. Isso evita possíveis confusões causadas quando padrões diferentes e conflitantes são descritos no mesmo frasco.
Pissetas do tipo Direito de Saber Unitary de LDPE ventiladas Nalgene | Pissetas do tipo Direito de Saber de LDPE Nalgene | Pissetas do tipo Direito de Entender de LDPE Nalgene | Pissetas do tipo Direito de Entender de FEP Nalgene |
Estilo de dispensação de braço lateral; fluxo constante e direto sem respingos; tampa ventilada que impede a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressas | Tampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressas | Tampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; informações de segurança estendidas do GHS impressas | Tampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento não ventilado; fluxo direto e estável sem respingos; informações de segurança estendidas do GHS gravadas a laser; inércia química excepcional |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de FEP |
Tampa de PP exceto NaClO (tampa de HDPE) | Tampa de PP exceto NaClO (tampa de HDPE) | Tampa de PP exceto NaClO (tampa de HDPE) | Tampa de ETFE |
Tubo de coleta de PP/HDPE | Tubo de coleta de PP/HDPE | Tubo de coleta de ETFE | |
Dispensa pelo bico lateral | Dispensa pela tampa | Dispensa pela tampa | Dispensa pela tampa |
Boca larga | Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita |
Impressa com tinta resistente a produtos químicos | Impressa com tinta resistente a produtos químicos | Impressa com tinta resistente a produtos químicos | Informações de segurança gravadas a laser na parede do frasco |
Use com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizada | Use com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizada | Use com etanol, metanol, isopropanol, água destilada, hipoclorito de sódio ou água deionizada | Use com xileno, acetona, tolueno, n-hexano, cloreto de metileno ou metil etil cetona |
Tampa vermelha, branca, verde, amarela ou natural | Tampa e haste vermelha, verde, branca, amarela ou natural | Tampa e haste verde, amarela, natural ou branca | Tampa e haste natural |
O NaClO é branco opaco; outros são translúcidos | O NaClO é branco opaco; outros são translúcidos | O NaClO é branco opaco; outros são translúcidos | Turvo, melhor clareza que o LDPE |
500 ml - 1 l | 500 ml - 1 l | 500 ml | 500 ml |
16 - 32 oz | 16 - 32 oz | 16 oz | 16 oz |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
As pissetas de alta dispensação Nalgene possuem um tubo de coleta justo e uma tampa. A tampa e a haste são moldadas em uma única peça para fornecer um serviço uniforme à prova de vazamentos*. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo.
Pissetas econômicas de LDPE Nalgene | Pissetas de LDPE de boca larga Nalgene | Pissetas de LDPE codificadas por cores Nalgene | Pissetas autoclaváveis Nalgene | Pissetas para solvente fluorado Nalgene | Pissetas para solvente de FEP Nalgene |
Pisseta simples e funcional, de qualidade, preço econômico | Design de boca larga para um enchimento mais fácil | Tampa e haste codificadas por cores para facilitar a identificação do conteúdo | Útil para a dispensação de água estéril ou reagentes para reduzir o risco de contaminação | Fluorado para maior compatibilidade química com solventes, design de boca larga para enchimento fácil | Resistência química superior, resistente à exposição prolongada |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantes | Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantes | Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantes | Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, detergentes, surfactantes | Use com hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, éteres, ésteres, cetonas, álcoois | Use com praticamente qualquer produto químico de laboratório |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de PPCO | HDPE fluorado | Frasco de FEP |
Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PP | Tampa e haste de PPCO fluorado | Tampa e haste de ETFE |
Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PPCO | Tubo de coleta de PP | Tubo de coleta de ETFE |
Boca estreita | Boca larga | Boca estreita | Boca estreita | Boca larga | Boca estreita |
Tampa natural | Tampa natural | Tampa amarela, azul, verde ou vermelha | Tampa azul | Tampa vermelha | Tampa natural |
Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido, claro | Frasco opaco | Frasco turvo, melhor clareza do que o LDPE ou PPCO |
125 ml - 1 l | 500 ml - 1 l | 500 ml | 500 ml - 1 l | 500 ml | 125 ml - 1 l |
4 - 32 oz | 16 - 32 oz | 16 oz | 16 - 32 oz | 16 oz | 4 - 32 oz |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1615, para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550, para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Pissetas econômicas de LDPE Nalgene | Pissetas de LDPE de boca larga Nalgene | Pissetas de LDPE codificadas por cores Nalgene | Pissetas autoclaváveis Nalgene | Pissetas para solvente fluorado Nalgene | Pissetas para solvente de FEP Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | F | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | F | F | G | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | G | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | G | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. O HDPE e o LDPE são aceitáveis para: produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS.
Dispense conteúdo facilmente até a última gota usando as pissetas Unitary Nalgene. Design de braço lateral com tubulação de dispensação moldada na parede do frasco em uma única peça para um serviço uniforme à prova de vazamentos* e fluxo de precisão sem respingos. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo. A tampa de boca larga é separada da ponta dispensadora e do tubo de coleta para facilitar o acesso e ajuda a evitar contaminação durante o enchimento.
LDPE Nalgene Pissetas Unitary | LDPE Nalgene codificado por cores Pissetas Unitary | LDPE vermelho Nalgene Pissetas de segurança Unitary |
Simples e funcionais, são essenciais | Tampas codificadas por cores para facilitar a identificação em um pacote de sortimentos | Frasco vermelho para fácil identificação e reconhecimento instantâneo |
![]() | ![]() | ![]() |
Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes | Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes | Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco vermelho de LDPE |
Tampa de PPCO | Tampa de PPCO | Tampa de PPCO |
Boca larga | Boca larga | Boca larga |
Tampa natural | Tampa vermelha, branca, azul ou amarela | Tampa vermelha |
Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco vermelho opaco |
125 ml - 1 l | 500 ml | 250 - 500 ml |
4 - 32 oz | 16 oz | 8 - 16 oz |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Pissetas Unitary de LDPE Nalgene | Pissetas Unitary de LDPE Nalgene codificadas por cores | Pissetas de segurança Unitary de LDPE vermelhas Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos*** fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | F | F |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS.
As pissetas com rótulo de segurança Nalgene ajudam o laboratório a atender aos requisitos regulamentares para rotulagem de recipientes químicos no local de trabalho. A simbologia do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) é usada em todas as nossas pissetas rotuladas para fornecer avisos de risco instantaneamente reconhecíveis para produtos químicos de uso comum no laboratório. As pissetas do tipo "Direito de Saber" Nalgene incorporam o padrão do Departamento de Transporte dos EUA (DOT), da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndio (NFPA) e informações de fórmulas da Sociedade Química Internacional (ISC). As novas pissetas do tipo "Direito de Entender" seguem estritamente os padrões de rotulagem do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) sem a representação de nenhuma outra rotulagem ou simbologia do sistema. Isso evita possíveis confusões causadas quando padrões diferentes e conflitantes são descritos no mesmo frasco.
Pissetas do tipo Direito de Saber Unitary de LDPE ventiladas Nalgene | Pissetas do tipo Direito de Saber de LDPE Nalgene | Pissetas do tipo Direito de Entender de LDPE Nalgene | Pissetas do tipo Direito de Entender de FEP Nalgene |
Estilo de dispensação de braço lateral; fluxo constante e direto sem respingos; tampa ventilada que impede a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressas | Tampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressas | Tampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; informações de segurança estendidas do GHS impressas | Tampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento não ventilado; fluxo direto e estável sem respingos; informações de segurança estendidas do GHS gravadas a laser; inércia química excepcional |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de FEP |
Tampa de PP exceto NaClO (tampa de HDPE) | Tampa de PP exceto NaClO (tampa de HDPE) | Tampa de PP exceto NaClO (tampa de HDPE) | Tampa de ETFE |
Tubo de coleta de PP/HDPE | Tubo de coleta de PP/HDPE | Tubo de coleta de ETFE | |
Dispensa pelo bico lateral | Dispensa pela tampa | Dispensa pela tampa | Dispensa pela tampa |
Boca larga | Boca estreita | Boca estreita | Boca estreita |
Impressa com tinta resistente a produtos químicos | Impressa com tinta resistente a produtos químicos | Impressa com tinta resistente a produtos químicos | Informações de segurança gravadas a laser na parede do frasco |
Use com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizada | Use com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizada | Use com etanol, metanol, isopropanol, água destilada, hipoclorito de sódio ou água deionizada | Use com xileno, acetona, tolueno, n-hexano, cloreto de metileno ou metil etil cetona |
Tampa vermelha, branca, verde, amarela ou natural | Tampa e haste vermelha, verde, branca, amarela ou natural | Tampa e haste verde, amarela, natural ou branca | Tampa e haste natural |
O NaClO é branco opaco; outros são translúcidos | O NaClO é branco opaco; outros são translúcidos | O NaClO é branco opaco; outros são translúcidos | Turvo, melhor clareza que o LDPE |
500 ml - 1 l | 500 ml - 1 l | 500 ml | 500 ml |
16 - 32 oz | 16 - 32 oz | 16 oz | 16 oz |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Para obter um guia mais detalhado de resistência química sobre temperatura de aplicação e produto químico, consulte o Quadro de resistência química Nalgene ou entre em contato com
technicalsupport@thermofisher.com.