Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de policarbonato Nalgene oferecem excelente resistência a impactos e transparência. Isso os torna uma boa escolha para armazenamento de meio de curto prazo e para conter outras soluções aquosas. Os frascos de policarbonato permanecem resistentes a impactos até -135 °C e podem ser usados até 135 °C, o que os torna adequados para uso tanto no freezer quanto na autoclave.
Os frascos de policarbonato são quimicamente compatíveis com ácidos fracos, álcoois e hidrocarbonetos alifáticos. Eles não são adequados para exposição a bases, solventes ou outros produtos químicos de laboratório agressivos, que podem causar danos imediatos ou falha do produto.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgene ou solicite uma cópia do quadro impresso. Os frascos de policarbonato são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que esteja em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177.1580 para contato com alimentos. Os frascos de policarbonato contêm BPA. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do frasco Thermo Scientific Nalgene perfeito para as suas aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line. Para obter assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2205) |
Formato quadrado compacto, boca estreita, graduado | Estrutura resistente de tamanho maior com qualidade de laboratório |
![]() | ![]() |
Vidro transparente | Vidro transparente |
30 ml - 2 l | 500 ml - 8 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações moldadas | Sem graduações |
Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Contém BPA | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos quadrados de boca estreita (série 2015) | Frascos redondos grandes de boca estreita (série 2205) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | N | N |
Álcoois, alifáticos | G | G |
Aldeídos | F | F |
Bases/álcalis | N | N |
Ésteres | N | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com