Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos quadrados Nalgene vêm em vários formatos e materiais para acomodar uma ampla gama de necessidades de aplicação. Seu formato quadrado economiza espaço na prateleira e no balcão em comparação com os frascos redondos do mesmo volume. Os designs de boca larga são mais fáceis de encher e são recomendados para materiais sólidos, semissólidos e líquidos viscosos. Os que possuem aberturas de boca com menos de 100 mm são à prova de vazamentos*. Os frascos de boca estreita proporcionam melhor controle quando são derramados e todos incluem a garantia à prova de vazamentos* de líquidos.
Os frascos Nalgene da Thermo Scientific são feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões farmacêuticos, laboratoriais e alimentares. Nossas resinas plásticas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviáveis.
Os frascos Nalgene são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Os recipientes Nalgene são feitos de uma ampla variedade de tipos de plásticos para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação laboratorial.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene perfeito para as suas aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line. Para obter assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene. Para reclamações sobre materiais específicos, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene.
Frasco de PPCO quadrado de boca estreita (série 2016) | Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frasco de PC quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco de PETG quadrado de boca estreita (série 2019) |
Boa resistência química, graduado, autoclavável | Boa resistência química, graduado | Vidro transparente, resistência superior a impactos, graduado, autoclavável | Vidro transparente, graduado, estéril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PC Tampa de PP | Frasco de PETG Tampa de HDPE |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Vidro transparente | Vidro transparente |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura -40 oC a 70 oC |
Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1315 para uso alimentar2 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco com qualidade de laboratório, quadrado e de boca estreita (série 2016) | Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2019) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | G |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | N | N |
Álcoois, alifáticos | E | E | G | G |
Aldeídos | G | G | F | G |
Bases/álcalis | E | E | N | N |
Ésteres | G | G | N | F |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
2. O PETG é aceitável para alimentos alcoólicos que não contenham mais de 15% de álcool no volume. A temperatura de enchimento e de armazenamento não deve exceder 49 °C (120 °F). Alimentos não alcoólicos de enchimento quente não devem exceder 82 °C (180 °F) e 49 °C (120 °F) no armazenamento. Não adequado para bebidas carbonadas ou cerveja ou embalagens de alimentos que necessitam de processamento térmico.
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frascos de HDPE quadrados de alta densidade de boca larga (série 2114) | Frasco de PPCO quadrado de boca larga (série 2110) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) | Frasco de PPCO grande quadrado de boca larga (série 2122) |
Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, autoclavável | Alça de mão moldada de grande capacidade | Alça de mão moldada de grande capacidade, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
60 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l | 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frasco com qualidade de laboratório, quadrado e de boca larga (série 2110) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) | Frasco grande quadrado de boca larga (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frasco de diluição de PPCO de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca estreita |
Melhor resistência química, menos preciso | Mais precisão e clareza, faixa de temperatura mais alta | Mais precisão e clareza, faixa de temperatura mais alta |
![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PSF Tampa de PP | Frasco de PSF Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Transparente, tonalidade amarela | Transparente, tonalidade amarela |
Capacidade de 220 ml até a borda | Capacidade de 220 ml até a borda | Capacidade de 210 ml até a borda |
Capacidade até o gargalo 205 ml | Capacidade até o gargalo 205 ml | Capacidade até o gargalo 200 ml |
Tamanho da tampa: 38 mm | Tamanho da tampa: 38 mm | Tamanho da tampa: 28 mm |
Boca larga | Boca larga | Boca estreita |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações em 90 ml e 99 ml | Graduações em 90 ml e 99 ml | Graduações em 90 ml e 99 ml |
Precisão ±4 ml | Precisão ±1 ml | Precisão ±1 ml |
Para diluições de 1/10 e 1/100 | Para diluições de 1/10 e 1/100 | Para diluições de 1/10 e 1/100 |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 oC a 165 oC | Faixa de temperatura -100 oC a 165 oC |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1655 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1655 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco de diluição de PPCO de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca estreita | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | G | G |
Aldeídos | G | F | F |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | N | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | G | G |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frasco de PPCO quadrado de boca estreita (série 2016) | Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frasco de PC quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco de PETG quadrado de boca estreita (série 2019) |
Boa resistência química, graduado, autoclavável | Boa resistência química, graduado | Vidro transparente, resistência superior a impactos, graduado, autoclavável | Vidro transparente, graduado, estéril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PC Tampa de PP | Frasco de PETG Tampa de HDPE |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Vidro transparente | Vidro transparente |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura -40 oC a 70 oC |
Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1315 para uso alimentar2 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco com qualidade de laboratório, quadrado e de boca estreita (série 2016) | Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2019) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | G |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | N | N |
Álcoois, alifáticos | E | E | G | G |
Aldeídos | G | G | F | G |
Bases/álcalis | E | E | N | N |
Ésteres | G | G | N | F |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
2. O PETG é aceitável para alimentos alcoólicos que não contenham mais de 15% de álcool no volume. A temperatura de enchimento e de armazenamento não deve exceder 49 °C (120 °F). Alimentos não alcoólicos de enchimento quente não devem exceder 82 °C (180 °F) e 49 °C (120 °F) no armazenamento. Não adequado para bebidas carbonadas ou cerveja ou embalagens de alimentos que necessitam de processamento térmico.
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frascos de HDPE quadrados de alta densidade de boca larga (série 2114) | Frasco de PPCO quadrado de boca larga (série 2110) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) | Frasco de PPCO grande quadrado de boca larga (série 2122) |
Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, autoclavável | Alça de mão moldada de grande capacidade | Alça de mão moldada de grande capacidade, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
60 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l | 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frasco com qualidade de laboratório, quadrado e de boca larga (série 2110) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) | Frasco grande quadrado de boca larga (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frasco de diluição de PPCO de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca estreita |
Melhor resistência química, menos preciso | Mais precisão e clareza, faixa de temperatura mais alta | Mais precisão e clareza, faixa de temperatura mais alta |
![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PSF Tampa de PP | Frasco de PSF Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Transparente, tonalidade amarela | Transparente, tonalidade amarela |
Capacidade de 220 ml até a borda | Capacidade de 220 ml até a borda | Capacidade de 210 ml até a borda |
Capacidade até o gargalo 205 ml | Capacidade até o gargalo 205 ml | Capacidade até o gargalo 200 ml |
Tamanho da tampa: 38 mm | Tamanho da tampa: 38 mm | Tamanho da tampa: 28 mm |
Boca larga | Boca larga | Boca estreita |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações em 90 ml e 99 ml | Graduações em 90 ml e 99 ml | Graduações em 90 ml e 99 ml |
Precisão ±4 ml | Precisão ±1 ml | Precisão ±1 ml |
Para diluições de 1/10 e 1/100 | Para diluições de 1/10 e 1/100 | Para diluições de 1/10 e 1/100 |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 oC a 165 oC | Faixa de temperatura -100 oC a 165 oC |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1655 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1655 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco de diluição de PPCO de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca larga | Frasco de diluição de PSF de boca estreita | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | G | G |
Aldeídos | G | F | F |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | N | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | G | G |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com