Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de laboratório de boca estreita Nalgene são icônicos e usados em laboratórios do mundo todo. A boca estreita proporciona uma vertedura mais controlada que os frascos de boca larga, e todos vêm com a nossa garantia à prova de vazamentos*.
Escolha entre nossos frascos resistentes com qualidade de laboratório, frascos de laboratório grandes, frascos econômicos de menor custo e mais leves e opções quadradas compactas. Os frascos Nalgene da Thermo Scientific são feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões farmacêuticos, laboratoriais e alimentares. Nossas resinas plásticas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviáveis.
Os frascos Nalgene são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Os recipientes Nalgene são feitos de uma ampla variedade de tipos de plásticos para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação laboratorial.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Frasco redondo de boca estreita de PPCO com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita de HDPE com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco âmbar redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco redondo de boca estreita de LDPE com qualidade de laboratório (série 2003) | Frasco redondo de boca estreita de FEP (série 1600) | Frasco redondo de boca estreita de PFA (série 1630) |
Boa resistência química, autoclavável | Boa resistência química, frasco de reagente mais popular | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, com boa resistência química | Flexível e maleável, boa resistência química | Excepcional resistência e inércia químicas, ampla faixa de temperatura, alto custo | Excepcional resistência e inércia químicas, faixa de temperatura mais ampla, alto custo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de LDPE Tampa de PP | Frasco de FEP Tampa de ETFE | Frasco de PFA Tampa de PFA |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido | Branco turvo translúcido | Branco turvo translúcido |
Semirrígido | Semirrígido | Semirrígido | Flexível | Flexível | Flexível |
4 ml - 1 l | 4 ml - 1 l | 4 ml - 1 l | 8 ml - 1 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura de -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 80 °C | Faixa de temperatura de -270 oC a 150 oC | Faixa de temperatura de -270 oC a 250 oC |
Autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar | Não há conformidade para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca estreita de PPCO com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita de HDPE com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco âmbar redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco redondo de boca estreita de LDPE com qualidade de laboratório (série 2003) | Frasco redondo de boca estreita de FEP (série 1600) | Frasco redondo de boca estreita de PFA (série 1630) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | E | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | E | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | E | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | F | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | E | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | E | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | E | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar frascos e tampas Nalgene sob condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frasco de PPCO redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco âmbar redondo grande de boca estreita (série 2204) | Frasco de LDPE redondo grande de boca estreita (série 2202) | Frasco de PC redondo grande de boca estreita (série 2205) |
Boa resistência química, autoclavável | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Boa resistência química, autoclavável | Boa resistência química, menor custo | Excelente nitidez para visualização de conteúdo, resistência superior a impactos, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO âmbar tampa âmbar ou branca | Frasco de LDPE Tampa de PP | Frasco de PC Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido | Transparente |
2 l - 8 l | 2 l - 8 l | 2 l - 8 l | 500 ml - 8 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 oC a 80 oC | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco âmbar redondo grande de boca estreita (série 2204) | Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2202) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2205) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | N |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | G |
Aldeídos | G | G | G | F |
Bases/álcalis | E | E | E | N |
Ésteres | G | G | G | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | F | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar frascos e tampas Nalgene sob condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frasco de PPCO econômico, redondo, de boca estreita (série 2087) | Frasco de HDPE econômico, redondo, de boca estreita (série 2089) | Pacote a granel de frascos de HDPE econômicos, redondos, de boca estreita (série 332089) | Frasco econômico, âmbar, redondo, de boca estreita (série DS2085) |
Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves, autoclaváveis | Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Embalados a granel para proporcionar economia de custos adicional, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 125 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco econômico, redondo, de boca estreita (série 2087) | Frasco econômico, redondo, de boca estreita (série 2089) | Pacote a granel de frascos econômicos, redondos, de boca estreita (série 332089) | Frasco econômico, âmbar, redondo, de boca estreita (série DS2085) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frascos quadrados de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2018) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2122) |
Boa resistência química, graduado, autoclavável | Boa resistência química, graduado | Vidro transparente, resistência superior a impactos, graduado, autoclavável | Vidro transparente, graduado, estéril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PC Tampa de PP | Frasco de PETG Tampa de HDPE |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Vidro transparente | Vidro transparente |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura -40 oC a 70 oC |
Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar2 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos quadrados de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2018) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | G |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | N | N |
Álcoois, alifáticos | E | E | G | G |
Aldeídos | G | G | F | G |
Bases/álcalis | E | E | N | N |
Ésteres | G | G | N | F |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
2. O PETG é aceitável para alimentos alcoólicos que não contenham mais de 15% de álcool no volume. A temperatura de enchimento e de armazenamento não deve exceder 49 °C (120 °F). Alimentos não alcoólicos de enchimento quente não devem exceder 82 °C (180 °F) e 49 °C (120 °F) no armazenamento. Não adequado para bebidas carbonadas ou cerveja ou embalagens de alimentos que necessitam de processamento térmico.
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Os frascos de diluição Nalgene simplificam as diluições 1/10 e 1/100. Graduados em 90 ml e 99 ml, com bastante espaço na cabeça para adições de reagentes após a diluição, muitas vezes eliminando a necessidade de transferir amostras diluídas para outro recipiente para etapas adicionais do processo.
Frasco redondo de boca estreita de PPCO com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita de HDPE com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco âmbar redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco redondo de boca estreita de LDPE com qualidade de laboratório (série 2003) | Frasco redondo de boca estreita de FEP (série 1600) | Frasco redondo de boca estreita de PFA (série 1630) |
Boa resistência química, autoclavável | Boa resistência química, frasco de reagente mais popular | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, com boa resistência química | Flexível e maleável, boa resistência química | Excepcional resistência e inércia químicas, ampla faixa de temperatura, alto custo | Excepcional resistência e inércia químicas, faixa de temperatura mais ampla, alto custo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de LDPE Tampa de PP | Frasco de FEP Tampa de ETFE | Frasco de PFA Tampa de PFA |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido | Branco turvo translúcido | Branco turvo translúcido |
Semirrígido | Semirrígido | Semirrígido | Flexível | Flexível | Flexível |
4 ml - 1 l | 4 ml - 1 l | 4 ml - 1 l | 8 ml - 1 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura de -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 80 °C | Faixa de temperatura de -270 oC a 150 oC | Faixa de temperatura de -270 oC a 250 oC |
Autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar | Não há conformidade para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca estreita de PPCO com qualidade de laboratório (série 2006) | Frasco redondo de boca estreita de HDPE com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco âmbar redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco redondo de boca estreita de LDPE com qualidade de laboratório (série 2003) | Frasco redondo de boca estreita de FEP (série 1600) | Frasco redondo de boca estreita de PFA (série 1630) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | E | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | E | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | E | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | F | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | E | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | E | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | E | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar frascos e tampas Nalgene sob condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frasco de PPCO redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco âmbar redondo grande de boca estreita (série 2204) | Frasco de LDPE redondo grande de boca estreita (série 2202) | Frasco de PC redondo grande de boca estreita (série 2205) |
Boa resistência química, autoclavável | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Boa resistência química, autoclavável | Boa resistência química, menor custo | Excelente nitidez para visualização de conteúdo, resistência superior a impactos, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de PPCO âmbar tampa âmbar ou branca | Frasco de LDPE Tampa de PP | Frasco de PC Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido | Transparente |
2 l - 8 l | 2 l - 8 l | 2 l - 8 l | 500 ml - 8 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 oC a 80 oC | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco redondo grande de boca estreita (série 2203) | Frasco âmbar redondo grande de boca estreita (série 2204) | Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2202) | Frasco redondo grande de boca estreita (série 2205) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | N |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | G |
Aldeídos | G | G | G | F |
Bases/álcalis | E | E | E | N |
Ésteres | G | G | G | N |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | F | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar frascos e tampas Nalgene sob condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frasco de PPCO econômico, redondo, de boca estreita (série 2087) | Frasco de HDPE econômico, redondo, de boca estreita (série 2089) | Pacote a granel de frascos de HDPE econômicos, redondos, de boca estreita (série 332089) | Frasco econômico, âmbar, redondo, de boca estreita (série DS2085) |
Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves, autoclaváveis | Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Embalados a granel para proporcionar economia de custos adicional, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 125 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco econômico, redondo, de boca estreita (série 2087) | Frasco econômico, redondo, de boca estreita (série 2089) | Pacote a granel de frascos econômicos, redondos, de boca estreita (série 332089) | Frasco econômico, âmbar, redondo, de boca estreita (série DS2085) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Frascos quadrados de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2018) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2122) |
Boa resistência química, graduado, autoclavável | Boa resistência química, graduado | Vidro transparente, resistência superior a impactos, graduado, autoclavável | Vidro transparente, graduado, estéril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PC Tampa de PP | Frasco de PETG Tampa de HDPE |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Vidro transparente | Vidro transparente |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 2 l | 30 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas | Graduações moldadas |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -135 °C a 135 °C | Faixa de temperatura -40 oC a 70 oC |
Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar2 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Contém BPA | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos quadrados de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2016) | Frasco quadrado de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2018) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2015) | Frasco quadrado de boca estreita (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | G |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | N | N |
Álcoois, alifáticos | E | E | G | G |
Aldeídos | G | G | F | G |
Bases/álcalis | E | E | N | N |
Ésteres | G | G | N | F |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
2. O PETG é aceitável para alimentos alcoólicos que não contenham mais de 15% de álcool no volume. A temperatura de enchimento e de armazenamento não deve exceder 49 °C (120 °F). Alimentos não alcoólicos de enchimento quente não devem exceder 82 °C (180 °F) e 49 °C (120 °F) no armazenamento. Não adequado para bebidas carbonadas ou cerveja ou embalagens de alimentos que necessitam de processamento térmico.
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Os frascos de diluição Nalgene simplificam as diluições 1/10 e 1/100. Graduados em 90 ml e 99 ml, com bastante espaço na cabeça para adições de reagentes após a diluição, muitas vezes eliminando a necessidade de transferir amostras diluídas para outro recipiente para etapas adicionais do processo.
Fluorado por dentro e por fora para melhorar as propriedades de barreira e reduzir a adsorção e permeação de solvente. Os frascos de HDPE fluorados de boca estreita Nalgene da Thermo Scientific com tampa são uma alternativa econômica aos caros recipientes de fluoropolímero. A fluoração melhora o desempenho do recipiente a longo prazo, evita a perda de permeação e produz menos extraíveis quando usado com solventes orgânicos. Disponível nos formatos de boca estreita e boca larga.
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: Para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene pelo e-mail RocRegSupport@thermofisher.com.