Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de polietileno de alta densidade Nalgene são os nossos frascos de laboratório mais populares em virtude do seu desempenho à prova de vazamentos*, sua compatibilidade com uma ampla gama de reagentes de laboratório, sua resistência a impactos até -100 °C e seu custo menor do que muitos outros materiais. Os frascos de polietileno de alta densidade oferecem uma compatibilidade química muito boa com uma ampla variedade de reagentes laboratoriais, incluindo a maioria dos ácidos, bases, álcoois, aldeídos, ésteres e hidrocarbonetos alifáticos.
Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química Nalgeneou solicite uma cópia do quadro impresso. Os frascos de polietileno de alta densidade são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que estejam em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177.1520 para contato com alimentos. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene da Thermo Scientific que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line ou, para obter assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Looking for ways to make your lab more sustainable? Nalgene high-density polyethylene bottles are reusable, durable and readily recyclable at end-of-life; discover more about Nalgene bottle sustainability and green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco redondo de boca estreita econômico (série 2089) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca estreita (série 332089) | Frasco de boca estreita âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco de boca estreita âmbar redondo econômico (série DS2085) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | Custo mais baixo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | Embalados a granel para maior economia de custo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, custo mais baixo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Frasco âmbar opaco |
4 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 125 ml - 1 l | 4 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT | Rótulo ACT | ||
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco de boca estreita redondo com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco de boca estreita redondo econômico (série 2089) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca estreita (série 332089) | Frasco de boca estreita âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco de boca estreita âmbar redondo econômico (série DS2085) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2189) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca larga (série 332189) | Frasco de boca larga âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de boca larga âmbar redondo econômico (série DS2185) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | Tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório | Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Embalados a granel para maior economia de custo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, menor custo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP branca | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Frasco âmbar opaco |
30 ml - 1,5 l | 2 l - 4 l | 30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT | Rótulo ACT | |||
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2189) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca larga (série 332189) | Frasco de boca larga âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de boca larga âmbar redondo econômico (série DS2185) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) |
Formato quadrado compacto, boca estreita, graduado | Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, grande capacidade, alça de mão moldada |
![]() | ![]() | ![]() |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Graduações moldadas | Sem graduações | Sem graduações |
Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT |
Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Frasco retangular de boca larga (série 2007) | Frasco retangular âmbar de boca larga (série 2009) |
Formato retangular compacto | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, formato retangular compacto |
![]() | ![]() |
Frasco de HDPE âmbar/Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar/Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco |
125 ml - 2 l | 125 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações |
Boca larga | Boca larga |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT |
Frasco retangular de boca larga (série 2007) | Frasco retangular âmbar de boca larga (série 2009) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Frasco redondo de boca estreita com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco redondo de boca estreita econômico (série 2089) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca estreita (série 332089) | Frasco de boca estreita âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco de boca estreita âmbar redondo econômico (série DS2085) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | Custo mais baixo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | Embalados a granel para maior economia de custo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, custo mais baixo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Frasco âmbar opaco |
4 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 125 ml - 1 l | 4 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT | Rótulo ACT | ||
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco de boca estreita redondo com qualidade de laboratório (série 2002) | Frasco de boca estreita redondo econômico (série 2089) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca estreita (série 332089) | Frasco de boca estreita âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2004) | Frasco de boca estreita âmbar redondo econômico (série DS2085) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2189) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca larga (série 332189) | Frasco de boca larga âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de boca larga âmbar redondo econômico (série DS2185) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | Tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório | Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Embalados a granel para maior economia de custo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado, aplicações críticas | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, menor custo, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP branca | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Frasco âmbar opaco |
30 ml - 1,5 l | 2 l - 4 l | 30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT | Rótulo ACT | |||
Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado | Também disponível a granel, desmontado |
Frasco redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco redondo de boca larga econômico (série 2189) | Pacote a granel de frascos redondos econômicos de boca larga (série 332189) | Frasco de boca larga âmbar redondo com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de boca larga âmbar redondo econômico (série DS2185) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) |
Formato quadrado compacto, boca estreita, graduado | Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, grande capacidade, alça de mão moldada |
![]() | ![]() | ![]() |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Graduações moldadas | Sem graduações | Sem graduações |
Boca estreita | Boca larga | Boca larga |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT |
Frascos de HDPE quadrados de boca estreita (série 2018) | Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frasco de HDPE grande quadrado de boca larga (série 2123) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Frasco retangular de boca larga (série 2007) | Frasco retangular âmbar de boca larga (série 2009) |
Formato retangular compacto | A cor âmbar protege soluções sensíveis à luz, formato retangular compacto |
![]() | ![]() |
Frasco de HDPE âmbar/Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar/Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco |
125 ml - 2 l | 125 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações |
Boca larga | Boca larga |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT |
Frasco retangular de boca larga (série 2007) | Frasco retangular âmbar de boca larga (série 2009) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1.585.586.8800 ou 1.800.625.4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.