Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de laboratório de boca larga Nalgene são icônicos, usados em laboratórios do mundo todo. Os designs de boca larga são mais fáceis de encher e são recomendados para materiais sólidos, semissólidos e líquidos viscosos. Os que possuem aberturas de boca com menos de 100 mm são à prova de vazamentos*. Escolha entre nossos frascos resistentes com qualidade de laboratório, frascos econômicos de menor custo e mais leves e opções quadradas e retangulares que economizam espaço. Os frascos Nalgene da Thermo Scientific são feitos apenas de materiais plásticos da mais alta qualidade que atendem a padrões farmacêuticos, laboratoriais e alimentares. Nossas resinas plásticas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviáveis.
Os frascos Nalgene são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Os recipientes Nalgene são feitos de uma ampla variedade de tipos de plásticos para atender às necessidades de praticamente qualquer aplicação laboratorial.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene perfeito para as suas aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line. Para obter assistência pessoal, entre em contato com a equipe de Suporte técnico Nalgene.
Frasco de PPCO redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco de LDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2103) | Frasco de HDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco de HDPE redondo, âmbar, de boca larga e com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de HDPE grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco de PPCO grande redondo de boca larga (série 2120) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas, autoclavável | Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas, flexível e maleável | Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | Tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório | Tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de LDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de HDPE Tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 1,5 l | 30 ml - 1 l | 2 l - 4 l | 2 l - 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 80 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado |
Frasco de PPCO redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco de LDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2103) | Frasco de HDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco de HDPE redondo, âmbar, de boca larga e com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de HDPE grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco de PPCO grande redondo de boca larga (série 2120) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | F | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Frasco de HDPE econômico, redondo, de boca larga (série 2189) | Pacote a granel de frascos de HDPE econômicos, redondos, de boca larga (série 332189) | Frasco de HDPE econômico, âmbar, redondo, de boca larga (série DS2185) | Frasco de PPCO econômico, redondo, de boca larga (série 2187) |
Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Embalados a granel para proporcionar economia de custos adicional, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves, autoclaváveis |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de PPCO Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado |
Frasco de HDPE econômico, redondo, de boca larga (série 2189) | Pacote a granel de frascos de HDPE econômicos, redondos, de boca larga (série 332189) | Frasco de HDPE econômico, âmbar, redondo, de boca larga (série DS2185) | Frasco de PPCO econômico, redondo, de boca larga (série 2187) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frascos de PPCO quadrados de boca larga (série 2110) | Frascos de HDPE grandes quadrados de boca larga (série 2123) | Frascos grandes quadrados de boca larga (série 2122) |
Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, autoclavável | Alça de mão moldada de grande capacidade | Alça de mão moldada de grande capacidade, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
60 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l | 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não líquido à prova de vazamentos | Não líquido à prova de vazamentos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frascos de PPCO quadrados de boca larga (série 2110) | Frascos de HDPE grandes quadrados de boca larga (série 2123) | Frascos grandes quadrados de boca larga (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Os frascos de diluição Nalgene simplificam as diluições 1/10 e 1/100. Graduados em 90 ml e 99 ml, com bastante espaço na cabeça para adições de reagentes após a diluição, muitas vezes eliminando a necessidade de transferir amostras diluídas para outro recipiente para etapas adicionais do processo.
![]() | Os frascos de diluição de PPCO (copolímero de polipropileno) oferecem a melhor resistência química e resistem à exposição ao Tween até mesmo em altas temperaturas. |
![]() | Os frascos de diluição de PSF (polissulfona) apresentam melhor clareza e visualização mais fácil do nível do líquido, com maior precisão de graduação (PSF ±1 ml em comparação com PPCO ±4 ml). |
Frascos de HDPE retangulares de boca larga (série 2007) | Frasco de HDPE âmbar, retangular de boca larga (série 2009) |
Formato retangular compacto | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, formato retangular compacto |
![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Âmbar opaco |
125 ml - 2 l | 125 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos de HDPE retangulares de boca larga (série 2007) | Frasco de HDPE âmbar, retangular de boca larga (série 2009) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Frasco de PPCO redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco de LDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2103) | Frasco de HDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco de HDPE redondo, âmbar, de boca larga e com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de HDPE grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco de PPCO grande redondo de boca larga (série 2120) |
Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas, autoclavável | Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas, flexível e maleável | Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Frasco de laboratório reutilizável tradicional para uso prolongado e aplicações críticas | Tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório | Tamanho maior, estrutura resistente com qualidade de laboratório, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de LDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de HDPE Tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 1,5 l | 30 ml - 1 l | 2 l - 4 l | 2 l - 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não é à prova de vazamentos de líquidos | Não é à prova de vazamentos de líquidos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 80 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura de -40 °C a 121 °C |
Autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado |
Frasco de PPCO redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2105) | Frasco de LDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2103) | Frasco de HDPE redondo de boca larga com qualidade de laboratório (série 2104) | Frasco de HDPE redondo, âmbar, de boca larga e com qualidade de laboratório (série 2106) | Frasco de HDPE grande redondo de boca larga (série 2120) | Frasco de PPCO grande redondo de boca larga (série 2120) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | F | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Frasco de HDPE econômico, redondo, de boca larga (série 2189) | Pacote a granel de frascos de HDPE econômicos, redondos, de boca larga (série 332189) | Frasco de HDPE econômico, âmbar, redondo, de boca larga (série DS2185) | Frasco de PPCO econômico, redondo, de boca larga (série 2187) |
Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Embalados a granel para proporcionar economia de custos adicional, peso mais leve, parede mais fina para aplicações leves | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz. Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves | Parede mais fina, mais leve e de menor custo para aplicações leves, autoclaváveis |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP âmbar | Frasco de PPCO Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Frasco âmbar opaco | Branco leitoso translúcido |
30 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 30 ml - 1 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado | Também disponível embalado a granel, desmontado |
Frasco de HDPE econômico, redondo, de boca larga (série 2189) | Pacote a granel de frascos de HDPE econômicos, redondos, de boca larga (série 332189) | Frasco de HDPE econômico, âmbar, redondo, de boca larga (série DS2185) | Frasco de PPCO econômico, redondo, de boca larga (série 2187) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frascos de PPCO quadrados de boca larga (série 2110) | Frascos de HDPE grandes quadrados de boca larga (série 2123) | Frascos grandes quadrados de boca larga (série 2122) |
Formato quadrado compacto, boca larga | Formato quadrado compacto, boca larga, autoclavável | Alça de mão moldada de grande capacidade | Alça de mão moldada de grande capacidade, autoclavável |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de PPCO Tampa de PP | Frasco de HDPE tampa de PP branca | Frasco de PPCO Tampa de PP branca |
Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido | Branco leitoso translúcido |
60 ml - 1 l | 60 ml - 1 l | 4 l | 4 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | Não líquido à prova de vazamentos | Não líquido à prova de vazamentos |
Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -40 °C a 121 °C |
Não autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos de HDPE quadrados de boca larga (série 2114) | Frascos de PPCO quadrados de boca larga (série 2110) | Frascos de HDPE grandes quadrados de boca larga (série 2123) | Frascos grandes quadrados de boca larga (série 2122) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Os frascos de diluição Nalgene simplificam as diluições 1/10 e 1/100. Graduados em 90 ml e 99 ml, com bastante espaço na cabeça para adições de reagentes após a diluição, muitas vezes eliminando a necessidade de transferir amostras diluídas para outro recipiente para etapas adicionais do processo.
![]() | Os frascos de diluição de PPCO (copolímero de polipropileno) oferecem a melhor resistência química e resistem à exposição ao Tween até mesmo em altas temperaturas. |
![]() | Os frascos de diluição de PSF (polissulfona) apresentam melhor clareza e visualização mais fácil do nível do líquido, com maior precisão de graduação (PSF ±1 ml em comparação com PPCO ±4 ml). |
Frascos de HDPE retangulares de boca larga (série 2007) | Frasco de HDPE âmbar, retangular de boca larga (série 2009) |
Formato retangular compacto | A cor âmbar protege as soluções sensíveis à luz, formato retangular compacto |
![]() | ![]() |
Frasco de HDPE Tampa de PP | Frasco de HDPE âmbar Tampa de PP |
Branco leitoso translúcido | Âmbar opaco |
125 ml - 2 l | 125 ml - 2 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Sem graduações | Sem graduações |
Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C | Faixa de temperatura -100 °C a 120 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frascos de HDPE retangulares de boca larga (série 2007) | Frasco de HDPE âmbar, retangular de boca larga (série 2009) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G |
Álcoois, alifáticos | E | E |
Aldeídos | G | G |
Bases/álcalis | E | E |
Ésteres | G | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | F | F |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. HDPE e LDPE são aceitáveis para: Produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes"
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, entre em contato com uma equipe de representantes de Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1 585 586 8800 ou 1 800 625 4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com