Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de laboratório de fluoropolímero Nalgene são o melhor frasco de plástico para aplicações laboratoriais. Eles apresentam excelente resistência a praticamente todos os produtos químicos, mantêm suas propriedades flexíveis à prova de estilhaçamento até temperaturas de nitrogênio líquido e são utilizáveis em temperaturas acima de 200 °C. Podem ser rigorosamente limpos em ácido nítrico fervente e são à prova de vazamentos. Os frascos de FEP e PFA apresentam superfícies inertes e lubrificantes, as quais protegem a integridade da solução e permitem que você recupere cada gota das soluções mais preciosas. Ideais para análises de metais vestigiais e aplicações envolvendo solventes orgânicos.
Os frascos de PFA e FEP são feitos apenas de resina de grau laboratorial de alta qualidade que estejam em conformidade com uma série de especificações regulamentares. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos Nalgene da Thermo Scientific específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do frasco Nalgene que seja perfeito para as aplicações laboratoriais, use o nosso guia de seleção on-line. Para obter assistência pessoal, entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
Frasco de FEP redondo de boca estreita (série 1600) | Frasco de FEP redondo de boca larga (série 2100) | Frasco de FEP grande redondo de boca larga (série 2101) | Frasco de PFA redondo de boca estreita (série 1630) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco de FEP Tampa de ETFE | Frasco de FEP Tampa de ETFE | Frasco de FEP Tampa de PP com revestimento de PFA | Frasco de PFA Tampa de PFA |
Branco turvo translúcido | Branco turvo translúcido | Branco turvo translúcido | Branco turvo translúcido |
30 ml - 2 l | 125 ml - 1 l | 2,2 l | 30 ml - 1 l |
À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* | À prova de vazamentos* |
Faixa de temperatura -270 °C a 150 °C | faixa de temperatura -270 °C a 150 °C | faixa de temperatura -270 °C a 150 °C | faixa de temperatura -270 °C a 250 °C |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
O FEP está em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar | O FEP está em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar | O FEP está em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1550 para uso alimentar | Não há conformidade para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco de FEP redondo de boca estreita (série 1600) | Frasco de FEP redondo de boca larga (série 2100) | Frasco de FEP grande redondo de boca larga (série 2101) | Frasco de PFA redondo de boca estreita (série 1630) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | E | E | E | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E |
Aldeídos | E | E | E | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E |
Ésteres | E | E | E | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | E | E | E | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | E | E | E | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | E | E | E | E |
Cetonas, aromáticas | E | E | E | E |
Agentes oxidantes, fortes | E | E | E | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
*O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Para obter assistência na escolha de produtos apropriados para sua aplicação, fale com um representante do Suporte técnico Nalgene pelo telefone +1 585 586 8800 ou 1 800 625 4327 (ligação gratuita nos EUA), ou envie a sua solicitação para o e-mail
technicalsupport@thermofisher.com.
Na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Suíça e Reino Unido, entre em contato com o Suporte técnico pelo telefone +800 1234 9696 (ligação gratuita) ou +49 6184 90 6321, ou envie a sua solicitação por e-mail para techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Suporte regulamentar: para obter a documentação regulamentar do produto ou fazer reclamações de materiais, entre em contato com o Suporte regulamentar Nalgene em RocRegSupport@thermofisher.com