Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos conta-gotas Nalgene vêm em vários formatos e volumes para atender a uma ampla gama de aplicações laboratoriais. Os frascos conta-gotas com tampas aparafusadas coloridas proporcionam uma dispensa controlada, medida (40 µL*), uma gota por vez.
Eles estão disponíveis em embalagens de laboratório de pequenas quantidades ou em embalagens a granel convenientes para aplicações de embalagem. São feitos de polietileno de baixa densidade (LDPE) translúcido natural ou LDPE branco opaco para proteger os reagentes sensíveis à luz contra exposição. Esses frascos conta-gotas são adequados para a maioria das aplicações biotecnológicas, de diagnóstico e farmacêuticas.
Os frascos conta-gotas de LDPE Nalgene da Thermo Scientific com tampas presas são os nossos frascos mais populares de dispensa de gotas de reagentes laboratoriais. Disponíveis em tamanhos que variam de 15 ml a 250 ml, e feitos de resina plástica de LDPE de grau laboratorial de alta qualidade, esses frascos conta-gotas são úteis para armazenar e dispensar uma ampla variedade de reagentes laboratoriais, incluindo a maioria dos ácidos, bases e álcoois.
Para uma dispensa mais rápida por gota ou em um fluxo, e para acessar locais de difícil acesso com o reagente, experimente o frasco conta-gotas Nalgene com o nosso conjunto de tampas estilo pipeta de transferência com bulbo.
Precisa de um frasco conta-gotas que possa esterilizar? O frasco conta-gotas de copolímero de polipropileno (PPCO) Nalgene é autoclavável. Também é compatível com uma grande variedade de produtos químicos laboratoriais. Este frasco dispensa em um fluxo fino e contínuo, e não gota a gota.
Para dispensa de produtos químicos mais agressivos ou de reagentes de alta pureza, escolha o conta-gotas de fluoropolímero (FEP) Nalgene. Feito de resina de FEP de alta pureza, esses conta-gotas são compatíveis com praticamente qualquer produto químico e podem ser usados em uma faixa de temperatura incrivelmente ampla de -105 °C a 150 °C. Dispensa apenas uma gota por vez. A tampa do bico presa permanece no lugar quando a garrafa é apertada, evitando a dispensa acidental.
Todos os nossos frascos conta-gotas Nalgene são fabricados em nossas instalações de fabricação registradas ISO 13485:2003. A maioria dos nossos materiais de resina plástica é registrada pela DMF e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, monografias EP, diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313 e 21 CFR Parte 177. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos conta-gotas Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte regulatório da Nalgene.
Frasco conta-gotas de LDPE Nalgene com tampas coloridas (séries 2750 e 2752) | Frasco conta-gotas branco de LDPE Nalgene com tampas coloridas (séries 2751 e 2753) | Frasco conta-gotas de LDPE Nalgene com tampa presa (série 2411) | Frasco conta-gotas de LDPE Nalgene com tampa de gotejamento estilo pipeta com bulbo (série 2416) | Frasco conta-gotas de PPCO Nalgene com tampa presa (série DS2420) | Frasco conta-gotas de FEP Nalgene com tampa presa (2414-0030) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soluções de pequeno volume que necessitam de gotas medidas | Soluções sensíveis à luz e de pequeno volume que necessitam de gotas medidas | Reagentes de laboratório, volumes maiores, dispensa gota a gota | Reagentes de laboratório, dispensa por gota ou em fluxo, mais difícil de alcançar os destinos dos reagentes | Dispensa de soluções estéreis | Produtos químicos agressivos e reagentes de alta pureza |
Frasco de LDPE e ponta dispensadora, tampa de PP | Frasco de LDPE e ponta dispensadora, tampa de PP | Frasco de LDPE/tampa de PP e cobertura do bico presa à tampa | Frasco de LDPE e eixo de conta-gotas/bulbo de neoprene/tampa de PP | Frasco de PPCO/tampa de PP e cobertura do bico presa à tampa azuis | Frasco de FEP/tampa de ETFE e cobertura do bico presa à tampa |
Tampas do bico aparafusadas coloridas | Tampas do bico aparafusadas coloridas | Tampa do bico de encaixe presa | Tampa aparafusada com conjunto de conta-gotas | Tampa do bico de encaixe presa | Tampa do bico de encaixe presa |
Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco opaco | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco leitoso translúcido | Frasco branco turvo translúcido |
4 ml - 15 ml | 4 ml - 15 ml | 15 ml - 250 ml | 60 ml - 125 ml | 125 ml - 250 ml | 30 ml |
Gota de 40 µL dispensada | Gota de 40 µL dispensada | Dispensa gota a gota | Dispensa por gota ou em fluxo | Dispensa em fluxo fino | Dispensa gota a gota |
À prova de vazamentos** | À prova de vazamentos** | À prova de vazamentos** | Não é à prova de vazamentos | À prova de vazamentos** | À prova de vazamentos** |
Faixa de temperatura: -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura: -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura: -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura: -76 °C a 70 °C | Faixa de temperatura de -40 °C a 121 °C | Faixa de temperatura de -105 °C a 150 °C |
Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar1 | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentar | Em conformidade com a Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentar |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Frasco conta-gotas de LDPE Nalgene com tampas coloridas (séries 2750 e 2752) | Frasco conta-gotas branco de LDPE Nalgene com tampas coloridas (séries 2751 e 2753) | Frasco conta-gotas de LDPE Nalgene com tampa presa (série 2411) | Frasco conta-gotas de LDPE Nalgene com tampa de gotejamento estilo pipeta com bulbo (série 2416) | Frasco conta-gotas de PPCO Nalgene com tampa presa (série DS2420) | Frasco conta-gotas de FEP Nalgene com tampa presa (2414-0030) | |
Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fortes, concentrados | G | G | G | G | G | E |
Álcoois, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldeídos | G | G | G | G | G | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | E |
Hidrocarbonetos, alifáticos | F | F | F | F | F | E |
Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | N | N | E |
Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | N | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | E |
Agentes oxidantes, fortes | F | F | F | F | F | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. |
G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C. |
F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C. |
N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos. |
Nota de rodapé:
1. O HDPE e o LDPE são aceitáveis para: produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
*Os volumes das gotas da ponta de dispensa são baseados em água; a viscosidade afeta o tamanho da gota.
**O termo "à prova de vazamentos" se aplica aos produtos Nalgene da Thermo Scientific que atendem aos seguintes critérios: a) Sistemas de fechamento de garrafa/frasco/funil com tampas menores que 100 mm, depois de enchidos com água, invertidos, suportam pressão de ar de 2 psig por 2 minutos, sem vazamento de água; b) Sistemas de fechamento de garrafa/funil/frasco maiores que 100 mm depois de enchidos com água, invertidos por 15 minutos e sem vazamento de água. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os frascos e tampas Nalgene da Thermo Scientific sob as condições das aplicações planejadas. Os produtos Nalgene da Thermo Scientific são à prova de vazamentos em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Nalgene.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Os frascos conta-gotas de LDPE Nalgene com tampas coloridas também estão disponíveis embalados a granel com cada componente (frasco, tampa e ponta de conta-gotas) vendido separadamente. As pontas estão disponíveis para fornecer tamanhos de gotas de 40 uL ou 50 uL.* Adequados para aplicações de embalagem de reagentes.
Os conta-gotas descartáveis de LDPE Nalgene são moldados em uma única peça para fornecer excelente formação de gotas, ponta não umectante e nível de líquido visível. Quimicamente compatível com a maioria dos ácidos, bases e álcoois. Fornece de 30 a 35 gotas por ml com capacidade de aproximadamente 68 ml.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.