Search Thermo Fisher Scientific
Eles não quebram nem lascam durante o uso e a limpeza. São leves e fáceis de manusear. A resistência química, a tolerância ao calor (não devem ser usados em pratos quentes) e o design do bico tornam os béqueres de forma baixa Griffin Nalgene da Thermo Scientific uma solução perfeita de longo prazo como opção de béquer graduado. Atendendo às normas internacionais ISO/DIN 7056 para béqueres de plástico para laboratório, os nossos béqueres de polipropileno e polimetilpenteno permitem medições precisas. Os béqueres Nalgene com alças oferecem suporte confiável e controle de dispensação. Os béqueres Nalgene são feitos apenas de materiais plásticos de grau de laboratório de alta qualidade para níveis seguramente mais baixos de possíveis lixiviáveis e extraíveis, para uso diário no laboratório sem interferir no trabalho.
Looking for ways to make your lab more sustainable? Nalgene polypropylene copolymer beakers are reusable, durable and recyclable at end-of-life in many communities; discover more about the sustainability of using reusable plastic labware and Thermo Fisher Scientific's green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
Béqueres de plástico de forma baixa de PPCO Griffin Nalgene | Béqueres de plástico de forma baixa de PMP Griffin Nalgene | Béqueres de plástico graduados de HDPE com alças Nalgene | Béqueres de plástico graduados de PMP com alças Nalgene | Béqueres de plástico graduados de PFA com alças Nalgene | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Branco leitoso, graduado, boa resistência química | Transparência de vidro, graduado, excelente resistência química, tolerância ao calor | Branco leitoso, parede grossa, resistência química máxima, tolerância ao calor | Branco leitoso, parede extra grossa, alça retangular resistente, suporte confiável, controle de dispensação | Transparente, graduado, alça retangular resistente, fácil e seguro de manusear e despejar | Branco leitoso, parede grossa, resistência química máxima, tolerância ao calor |
Em conformidade com a norma ISO/DIN 7056**, 21 CFR Parte 177.1520 | Em conformidade com a norma ISO/DIN 7056"", 21 CFR Parte 177.1520 | — | Em conformidade com o regulamento 21 CFR Parte 177.1520 | Em conformidade com o regulamento 21 CFR Parte 177.1520 | — |
Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Não autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
Uso máximo a 121 °C* | Uso contínuo a 150 °C, uso intermitente até 170 °C* | Uso máximo a 250 °C* | Uso máximo a 120 °C* | Uso contínuo a 150 °C, uso intermitente até 170 °C* | Uso máximo a 250 °C* |
Graduações: estampada | Graduações: estampada | Sem graduações | Graduações: moldada; oz e ml | Graduações: moldada; oz e ml | Graduações: moldada; oz e ml |
Faixa de volume: 30 ml - 4 l | Faixa de volume: 50 ml - 4 l | Faixa de volume: 50 ml - 1 l | Faixa de volume: 1 l, 3 l | Faixa de volume: 1 l, 3 l | Faixa de volume: 1 l, 3 l |
PPCO | PMP | PFA | HDPE | PMP | PFA |
Branco translúcido | Transparente | Branco translúcido | Branco translúcido | Transparente | Branco translúcido |
Sem alça | Sem alça | Sem alça | Alça | Alça | Alça |
Aninhamento | Aninhamento | Aninhamento | Sem aninhamento | Sem aninhamento | Sem aninhamento |
Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT › | |||||
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora |
*Os béqueres Nalgene não devem ser usados em pratos quentes.
**Padrões internacionais para artigos plásticos de laboratório
Béqueres Griffin de plástico de PPCO de forma baixa da Nalgene | Béqueres Griffin de plástico de PMP de forma baixa da Nalgene | Béqueres Griffin | de HDPE graduados Nalgene Béqueres de plástico com alças | Béqueres de plástico graduados de PMP com alças Nalgene | Béqueres de plástico graduados de PFA com alças Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ácidos^ fortes, concentrados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Álcoois, alifáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aldeídos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bases/álcalis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ésteres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hidrocarbonetos, aromáticos | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
Hidrocarbonetos, halogenados | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
Cetonas, aromáticas | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Agentes oxidantes, fortes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+ As classificações são para exposição intermitente de curto prazo. Lave bem entre os usos.
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes".
Os béqueres econômicos Nalgene da Thermo Scientific são uma versão simplificada dos béqueres Nalgene premium originais para quem precisa de produtos mais básicos. Os béqueres econômicos são feitos de copolímero de polipropileno de grau laboratorial de alta qualidade para extraíveis seguramente baixos e desempenho à prova de estilhaçamento em temperaturas acima de -40 °C, assim como os béqueres Nalgene premium. As graduações nominais moldadas encontradas nos béqueres econômicos diferem das graduações impressas de alta visibilidade dos béqueres premium e, consequentemente, reduzem os custos
O trabalho depende de qualidade e consistência, e acreditamos que todos os laboratórios devem ter as melhores ferramentas. Assista ao vídeo
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.
Receba um Certificado de conformidade e Certificado(s) de irradiação (se aplicáveis) sobre os produtos Thermo Scientific Nalgene e Nunc adquiridos.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.