Search Thermo Fisher Scientific
Os dessecadores Nalgene são uma alternativa segura e acessível aos dessecadores de vidro. São à prova de estilhaçamento e leves, o que garante a segurança e a facilidade de manuseio. Ao deslocar os dessecadores pelo laboratório entre as estações de trabalho, você irá valorizar a diferença de peso entre um dessecador de plástico Nalgene da Thermo Scientific e seu equivalente de vidro. E também ficará impressionado com a diferença de custo. Ao adquirir um dessecador a vácuo Nalgene, pode-se facilmente economizar 60% em relação ao vidro e ainda proteger toda a equipe contra ferimentos pessoais e diminuir os custos devidos à fragilidade e ao peso das opções em vidro.
Dessecador de design clássico Nalgene com capacidade de vácuo | Dessecador Nalgene com capacidade de vácuo | Dessecador autoclavável Nalgene, grande | Dessecador autoclavável Nalgene, pequeno | Armários dessecadores Nalgene |
A estrutura resistente de PC pode suportar batidas. Operação sem graxa com ou sem vácuo. | O corpo resistente de PP é compatível com todos os dessecantes sólidos, somente para uso em temperatura ambiente. Use com ou sem vácuo. | Compatível com esterilização a vapor. O corpo resistente de PP é compatível com todos os dessecantes sólidos. | Compatível com esterilização a vapor. O corpo resistente de PP é compatível com todos os dessecantes sólidos, em um tamanho menor. | Armário de acrílico transparente para uso em bancada estacionária em temperatura ambiente, 3 tamanhos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ideal para resfriar itens secos a quente (sem vácuo) e armazenar materiais higroscópicos (com ou sem vácuo), fácil mobilidade entre estações de trabalho de laboratório; acomoda itens maiores; útil para purga de gás. | Ideal para resfriar itens secos e quentes (sem vácuo), armazenar materiais higroscópicos (com ou sem vácuo) e facilitar a mobilidade entre estações de trabalho de laboratório. | Ideal para resfriar itens secos e quentes, armazenar materiais estéreis e/ou higroscópicos e facilitar a mobilidade entre estações de trabalho de laboratório. Autoclavável para descontaminar entre os usos. | Armazenamento a seco de pequeno volume e transporte no laboratório para reagentes, pequenos itens para análise gravimétrica e outros itens que necessitam de armazenamento seco e/ou estéril. Pode ser autoclavado para descontaminar entre os usos. | Ideal para o armazenamento de compostos biológicos e químicos anidros e higroscópicos, conjuntos eletrônicos e quaisquer componentes que necessitem de armazenamento estacionário seco. |
Pesa 2,2 lb./1,0 kg (em comparação com o vidro, aprox. 18 lb./8 kg) | Pesa 1,8 lb./0,8 kg | Pesa 1,7 lb./0,8 kg | Pesa 0,6 lb./0,3 kg | Pesa 13 lb./5,9 kg; 22 lb./10 kg; 31 lb./14 kg |
Estilo clássico | Estilo nave espacial | Estilo nave espacial | Estilo nave espacial | Estilo armário |
Tamanho da câmara 250 mm (10") DI x 200 mm (11") A | Tamanho da câmara 246 mm (9,9") DI x 143 mm (5,6") A | Tamanho da câmara 246 mm (9,9") DI x 143 mm (5,6") A | Tamanho da câmara 150 mm (9,9") DI x 87 mm (3,4") A | Formato 12" x 12" (305 mm x 305 mm) disponível em três alturas e 2 a 4 prateleiras |
Tampa e base de PC transparente, anel de vedação de silicone vermelho, torneira de PP | Tampa de PC transparente, base de PP azul com torneira | Tampa de PC transparente com base de PP azul | Tampa de PC transparente com base de PP azul | Acrílico com material de aço inoxidável, vedação de neoprene |
Mantém o vácuo de 28" Hg (71,1 cm) por 24 horas | Mantém o vácuo de 28" Hg (71,1 cm) por 24 horas | Sem vácuo | Sem vácuo | Sem vácuo |
Use com ou sem vácuo | Use com ou sem vácuo | Sem vácuo | Sem vácuo | Sem vácuo |
Anel de vedação; operação sem graxa | Sem vedação; exige graxa | Sem vedação; exige graxa | Sem vedação; exige graxa | Anel de vedação; operação sem graxa |
Não leve à autoclave | Não leve à autoclave | Autoclavável | Autoclavável | Não leve à autoclave |
Requer placa para dessecador de 230 mm vendida separadamente | Requer placa para dessecador de 230 mm vendida separadamente | Requer placa para dessecador de 230 mm vendida separadamente | Vem com placa de alumínio | Placa para dessecador não necessária |
A placa para dessecador Nalgene de 230 mm é feita de metal revestido com esmalte cerâmico. Ela suporta temperaturas de até 900 °C sem danos e é à prova de estilhaçamento. Para uso com o dessecador de design clássico Nalgene (5333-0250) e dessecadores azuis Nalgene de 250 mm (5309-0250 e 5310-0250).
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.