Search Thermo Fisher Scientific
Plastic graduated cylinders are a safer alternative to glass. They won’t break, chip or shatter amid the bustle and bumps of everyday lab work. Enjoy their light weight and ease of handling. Simplify volume readings: liquid in plastic cylinders doesn’t form a meniscus, and level liquid avoids confusion and errors. Trust Thermo Scientific Nalgene graduated cylinders to be made from the highest quality laboratory-grade plastic materials for dependably low extractables and excellent chemical compatibility with a wide variety of laboratory solutions.
Looking for ways to make your lab more sustainable? Nalgene polypropylene copolymer graduated cylinders are reusable, durable and recyclable at end-of-life in many communities; discover more about the sustainability of using reusable plastic labware and Thermo Fisher Scientific's green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
A. Cilindro de vidro B. Cilindro de plástico
Os cilindros de plástico Nalgene não formam um menisco como os cilindros de vidro. Você pode ler o nível do líquido diretamente pela linha de graduação. Evite confusão e erros usando plástico em vez de vidro.
Cilindros graduados de PPCO Nalgene ASTM Classe B | Cilindros graduados de PMP Nalgene ASTM Classe B | PPCO Nalgene Cilindros econômicos | Cilindros econômicos de PMP Nalgene | Cilindro de fluoropolímero PFA Nalgene | Graduados farmacêuticos de escala dupla Nalgene |
Cilindro branco leitoso com qualidade de laboratório certificada com base azul | Cilindro transparente com qualidade de laboratório certificada, com base azul* | Cilindro graduado branco leitoso de menor custo | Cilindro graduado transparente de menor custo | Resistência química extraordinária, quimicamente inerte | Escolha do farmacêutico |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precisão garantida | Precisão garantida com clareza visual* | Orçamento apertado, uso geral | Orçamento apertado, clareza visual | Produtos químicos agressivos e reativos | Composição farmacêutica, preparações de medicamentos |
Norma ISO ASTM E1272 Classe B 6706 21 CFR Parte 177.1520 | Norma ISO ASTM E1272 Classe B 6706 21 CFR Parte 177.1520* | 21 CFR Parte 177.1520 | 21 CFR Parte 177.1520 | ASTM E1094 21 CFR Parte 177.1520 | |
Moldado, marcado** em ml | Moldado, ml | Moldado, ml | Moldado, ml | Moldado, ml | Moldado, ml e oz |
10 ml - 4000 ml | 10 ml - 4000 ml | 10 ml - 1000 ml | 10 ml - 1000 ml | 100 ml | 125 ml - 1000 ml 4 oz - 32 oz |
PPCO com base de PP | PMP com base de PP | PPCO | PMP | PFA | PMP com base de PP |
Cilindro branco leitoso | Cilindro transparente | Cilindro branco leitoso | Cilindro transparente | Cilindro branco leitoso | Cilindro transparente |
Base azul hexagonal | Base azul hexagonal | Base redonda branca leitosa | Base redonda transparente | Base redonda branca leitosa | Base azul hexagonal |
Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA | Sem BPA |
Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos | Sem ftalatos |
Rótulo ACT | Rótulo ACT |
Cilindros graduados de PPCO Nalgene ASTM Classe B | Cilindros graduados de PMP Nalgene ASTM Classe B | Cilindros de PPCO econômicos Nalgene | Cilindros econômicos de PMP Nalgene | Cilindro de fluoropolímero PFA Nalgene | Graduados farmacêuticos de escala dupla Nalgene | |
Ácidos, diluídos ou fracos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ácidos fortes, concentrados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Álcoois, alifáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aldeídos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bases/álcalis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ésteres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hidrocarbonetos, aromáticos | — | — | — | — | ✓ | — |
Hidrocarbonetos, halogenados | — | — | — | — | ✓ | — |
Cetonas, aromáticas | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Agentes oxidantes, fortes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+As classificações são para exposição intermitente de curto prazo. Lave bem entre os usos.
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
Os frascos para hidrômetros de PMP Nalgene são o companheiro perfeito à prova de estilhaçamento para o seu hidrômetro para medições de gravidade específicas. Você pode usá-lo no campo, em ambientes de produção ou no laboratório. Este frasco para hidrômetros aguentará os solavancos de um ambiente de trabalho movimentado sem os riscos associados a vidros estilhaçados.
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.