Search Thermo Fisher Scientific
As buretas Nalgene resistem aos solavancos diários e quedas ocasionais que costumam ocorrer nos laboratórios. Elimine os riscos e os custos associados a bordas afiadas e quebra de vidro usando as buretas acrílicas à prova de estilhaçamento Nalgene. Elas são transparentes e fáceis de usar. Simplifique as leituras de volume: o líquido nas buretas de plástico não forma um menisco, e o nível do líquido evita confusão e erros. As buretas Nalgene atendem aos requisitos de precisão da ASTM E287, Classe B.
As buretas Nalgene são compatíveis com ácidos diluídos (5% p/p), exceto ácido fluorídrico e bases (até 30%), exceto hidróxido de amônio, acomodando uma ampla variedade de titulantes.
Advertência: não adequada para uso com álcoois e solventes orgânicos; a exposição a essas soluções causará danos imediatos.
A. Bureta de vidro B. Bureta de plástico
As buretas de plástico Nalgene não formam um menisco como as buretas de vidro. É possível ler o nível do líquido diretamente pela linha de graduação. Evite confusão e erros usando plástico em vez de vidro.
Bureta de acrílico Nalgene | Bureta de acrílico com ajuste automático em zero e enchimento automático Nalgene e Kit de enchimento |
Design de pipeta tradicional | Porta lateral para enchimento automático e ajuste automático em zero. Vem com kit de enchimento |
![]() | ![]() |
Design simples, necessita de enchimento manual | O enchimento automático e o ajuste automático em zero aumentam a eficiência em titulações repetitivas |
Estrutura de acrílico transparente | Estrutura de acrílico transparente |
Ponta de PMP | Ponta de PMP |
Conjunto de torneira de fluoropolímero TFE | Conjunto de torneira de fluoropolímero TFE |
Sem tubulação | Tubo de PVC |
Sem frasco | Frasco de LDPE |
Atende à norma ASTM E287, Classe B | Atende à norma ASTM E287, Classe B |
Tamanhos: 25 ml, 50 ml, 100 ml | Tamanhos: 10 ml, 25 ml, 50 ml |
Não leve à autoclave | Não leve à autoclave |
Sem BPA (bisfenol A) | Sem BPA (bisfenol A) |
Sem ftalatos | O tubo de PVC contém ftalatos |
O Kit de enchimento de bureta com ajuste automático em zero Nalgene converte qualquer bureta convencional de vidro ou plástico de 25 ml ou 50 ml em uma bureta de enchimento automático e ajuste automático em zero, economizando tempo e garantindo conveniência.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.